緒言
細胞刺激試薬であるPhorbol 12-myristate 13-acetate(PMA)、Ionomycin、Brefeldin A、およびMonensinは、細胞内シグナル伝達のための転写因子を活性化し、多くの異なる免疫細胞においてサイトカインを産生させることができます。Brefeldin A溶液は、シグナル伝達タンパク質とサイトカインを細胞内で貯留させるために有用です。Brefeldin Aは細胞内タンパク質輸送阻害剤です。培養中の細胞をBrefeldin Aとインキュベートすると、ゴルジ体(GC)へのタンパク質輸送が遮断され、小胞体(ER)にタンパク質が蓄積します。細胞のin vitro活性化の最後の数時間にBrefeldin Aを加えると、細胞内におけるサイトカインの検出が増強されます。分泌タンパク質のイムノアッセイ(例:ELISA、ウェスタンまたはマルチプレックスタンパク質検出など)を実施する場合、細胞をBrefeldin Aで処理する必要はありません。
材料
- 通気キャップ付きのT25またはT75滅菌フラスコ(例:Nunc EasYFlask細胞培養フラスコ、T25、フィルター、カタログ番号156367)
- RPMI 1640培地(例:BenchStable RPMI 1640培地、カタログ番号A4192301)
- ウシ胎児血清(例:Gibcoウシ胎児血清、カタログ番号26140079)
- 細胞刺激試薬カクテル:phorbol 12-myristate 13-acetate(PMA)、Ionomycin、Brefeldin A、Monensin(例:タンパク質輸送阻害剤を含むまたは含まないInvitrogen細胞刺激試薬、カタログ番号00-4975-93または00-4970-93)
- Brefeldin A溶液(例:eBioscience Brefeldin A solution、カタログ番号00-4506-51)
- 細胞スクレーパー(例:Nunc細胞スクレーパー、カタログ番号179693)
手順
|
|
|
|
|
|
|
|
プロトコルのコツ:
最適化された調製済みの 固定バッファーを使用すると、フローサイトメトリーにおけるサイトカインと転写因子の検出効率を向上させることができます。
補足プロトコルA:全血からのPBMCの分離
材料
- リン酸緩衝生理食塩水(例:Gibco PBS(10倍)、pH 7.4、カタログ番号70011044)
- 15 mLまたは50 mLコニカルチューブ(例:Nunc 15 mLコニカル滅菌済遠心チューブ、カタログ番号339650)
- Ficoll-Paque®密度勾配分離培地
- フローサイトメトリー染色バッファー(例:eBioscienceフローサイトメトリー染色バッファー、カタログ番号00-4222-26)
手順
|
|
|
|
|
|
|
|
注:
細胞を培養するので、無菌的にすべてのステップを実施し、また、アジドを含まないバッファーを使用します。プロトコルのコツ:
自動セルカウンターを使用すれば、採取したばかりの末梢血単核細胞からの細胞の健康状態と濃度の評価の精度が大幅に向上します。 Countess II FL自動細胞カウンターを使用してPBMCを計数する方法に関する 詳細なプロトコルを参照してください。
補足プロトコルB:リンパ系組織からの免疫細胞の分離
材料
- 60 x 15 mmの細胞培養皿(例:Nunc細胞培養ペトリ皿、カタログ番号150340)
- プラスチック製の3 mLシリンジまたはつや消しされたガラス製顕微鏡スライド2枚
- セルストレーナー(ナイロンメッシュ)
- 15 mLまたは50 mLコニカルチューブ(例:Nunc 15 mLコニカル滅菌済遠心チューブ、カタログ番号339650)
- フローサイトメトリー染色バッファー(例:eBioscienceフローサイトメトリー染色バッファー、カタログ番号00-4222-26)
手順
|
|
|
|
|
注:
リンパ系組織から単細胞懸濁液への調製は、一般的に機械的な分散で十分です。注:
細胞を培養するので、無菌的にすべてのステップを実施し、また、アジドを含まないバッファーを使用します。For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.