緒言
リポ多糖(LPS)は、B細胞、単球、マクロファージ、などのLPSに反応する免疫細胞の強力な活性化因子です。免疫細胞は、LPSなどの刺激を受けることによって、サイトカインを産生します。たとえば、LPSにより活性化された単球は、インターロイキン-6(IL-6)、インターロイキン-10(IL-10)、またはTNF-αを分泌します。以下は、LPSによる免疫細胞を刺激するための方法です。
材料
- 通気キャップ付きのT25またはT75滅菌フラスコ(例:Nunc EasYFlask細胞培養フラスコ、T25、フィルター、カタログ番号156367)
- RPMI 1640培地(例:BenchStable RPMI 1640培地、カタログ番号A4192301)
- ウシ胎児血清(例:Gibcoウシ胎児血清、カタログ番号26140087、またはウシ胎児血清One Shot format、 カタログ番号A3160401)
- L-グルタミン(例:200 mM L-グルタミン、カタログ番号25030149)
- オプション:ペニシリン-ストレプトマイシン(例:Gibcoペニシリン-ストレプトマイシン、カタログ番号15140148)
- リポ多糖(LPS)(例:eBioscienceリポ多糖溶液、カタログ番号00-4976-93)
- 細胞スクレーパー(例:Nunc細胞スクレーパー、カタログ番号179693)
手順
|
|
|
|
|
|
|
プロトコルのコツ:
単球は、単球濃縮キット(例: MagniSort Human pan-Monocyte Enrichment Kit、カタログ番号8804-6837-74)を使用してネガティブセレクションによってPBMCから分離、濃縮します。
補足プロトコルA:全血からのPBMCの分離
材料
- リン酸緩衝生理食塩水(例:Gibco PBS(10倍)、pH 7.4、カタログ番号70011044)
- 15 mLまたは50 mLコニカルチューブ(例:Nunc 15 mLコニカル滅菌済遠心チューブ、カタログ番号339650)
- Ficoll-Paque®密度勾配分離培地
- フローサイトメトリー染色バッファー(例:eBioscienceフローサイトメトリー染色バッファー、カタログ番号00-4222-26)
手順
|
|
|
|
|
|
|
|
注:
細胞を培養するので、無菌的にすべてのステップを実施し、また、アジドを含まないバッファーを使用します。プロトコルのコツ:
自動セルカウンターを使用すれば、採取したばかりの末梢血単核細胞からの細胞の健康状態と濃度の評価の精度が大幅に向上します。 Countess II FL自動細胞カウンターを使用してPBMCを計数する方法に関する 詳細なプロトコルを参照してください。
補足プロトコルB:リンパ系組織からの免疫細胞の分離
材料
- 60 x 15 mmの細胞培養皿(例:Nunc細胞培養ペトリ皿、カタログ番号150340)
- プラスチック製の3 mLシリンジまたはつや消しされたガラス製顕微鏡スライド2枚
- セルストレーナー(ナイロンメッシュ)
- 15 mLまたは50 mLコニカルチューブ(例:Nunc 15 mLコニカル滅菌済遠心チューブ、カタログ番号339650)
- フローサイトメトリー染色バッファー(例:eBioscienceフローサイトメトリー染色バッファー、カタログ番号00-4222-26)
手順
|
|
|
|
|
注:
リンパ系組織から単細胞懸濁液への調製は、一般的に機械的な分散で十分です。注:
細胞を培養するので、無菌的にすべてのステップを実施し、また、アジドを含まないバッファーを使用します。For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.