">
ラボの安全性を向上させ、有害廃棄物の廃棄コストを排除します。
私たちは、製品を製造するために、何千もの異なる化学物質やその他の材料を購入しています。適切に扱わないと、これらの材料の一部は人間の健康と環境に深刻なリスクをもたらす可能性があります。当社は、従業員、顧客、そして事業を行っている地域社会へのリスクを軽減するために、より危険性の低い代替品を使用する機会を継続的に模索しています。これは、これらの化学薬品の使用による規制上の負担を軽減しながら、製品の将来的な利用可能性を確保するのに役立ちます。
危険性の低い基準
危険性の低い当社の製品は、次の1つ以上の基準を満たしています。
  • 以前の製品や同等の製品と比較して本質的に危険性が低いです
  • 先行製品または同等の製品と比較して、揮発性有機化合物(VOC)が含まれていません
  • 他の危険物質を使用する必要性を減らします
  • 先行製品または同等製品よりも有害廃棄物、排出物、放出物が少なくなります
  • 危険物輸送(TDG)分類を必要としないように定められました
  • 先行製品または同等製品と比較して、オゾン層破壊物質が含まれていません
厳選された危険性の低い製品をご覧ください
SYBR Safe DNA Gel Stain
SYBR Safe DNA Gel Stainは、アガロースゲルまたはアクリルアミドゲル中のDNAを可視化するための高感度染色試薬です。SYBR Safe染色剤は、青色光またはUV励起を利用できるエチジウムブロマイドに代わる、より危険性の低い代替品として配合されています。
持続可能性への影響:危険性なしに分類されるSYBR Safe DNAゲル染色剤は、有害廃棄物の発生や、それに伴う管理および廃棄コストを回避します。さらに、研究室のメンバーが研究室内の危険な化学物質にさらされるのを減らすことに役立ちます。
Solaris 4000R
Thermo Scientific Solaris 4000R大型インキュベーションおよび冷却ベンチトップ型オービタルシェーカーは、信頼性と技術革新の新たな基準を打ち立てます。常に一貫したパフォーマンスを維持しながら、過酷な使用にも対応できるよう頑丈に設計されたSolaris 4000Rは、人間工学に基づいた改良とノイズの低減により、優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。また、シェーカーの寿命を延ばすように設計されたメンテナンスフリーのベルトも備えています。 
持続可能性への影響:Solaris 4000Rは、冷媒を使用しないペルチェ冷却システムを採用しており、危険性が低いだけでなく、エネルギー効率も向上しています。従来のコンプレッサ技術を採用した従来モデルと比較して、消費電力は58%削減されています。 
Platinum Direct PCR Universal Master Mix
Invitrogen Platinum Direct PCRユニバーサルマスターミックスは、有害な試薬を使用してクリーンアップを必要とする従来のDNA抽出プロトコルとは異なり、DNAを精製することなく、さまざまなサンプルから直接DNAを増幅するように設計されています。このバッファーには、ユニバーサルプライマーアニーリングを可能にする革新的なバッファーが含まれており、ダイレクトPCRアプリケーションで優れた性能を発揮し、従来の技術よりもはるかに少ないプラスチック消耗品を必要とします。
持続可能性への影響:Platinum Direct PCRユニバーサルマスターミックスは、DNA抽出のためのより合理化されたプロトコルを提供することで、従来のワークフローよりもプラスチック廃棄物の発生量を99%削減し、エタノール、メルカプトエタノール、グアニジン塩などの有害試薬の必要性を排除します。 
DynaGreen磁気ビーズ
Invitrogen DynaGreen Protein AおよびDynaGreen Protein A/G磁気ビーズ製品は、高性能な免疫沈降(IP)ワークフローを可能にします。これにより、シンプルで効率的なワークフローで標的タンパク質を再現性のある単離するための、より安全で無駄のない方法を提供します。 
持続可能性への影響:マイクロプラスチックを含まないDynaGreen磁気ビーズは、免疫沈降のための危険性が低く、無駄の少ないソリューションです。DynaGreen磁気ビーズは市販の同様の製品と比較して、材料含有量が最大48%減少し、一次包装廃棄物の発生量が最大57%減少します。
持続可能性に関する洞察
グリーンケミストリー:持続可能な未来のためのデザイン
The Science with a Twistポッドキャストのこのエピソードでは、ホストのVinod Mirchandaniが、Warner-Babcock Institute for Green Chemistryの共同創設者、社長、CTOであり、非営利団体Beyond Benignの共同創設者であるJohn Warnerを歓迎します。持続可能性におけるグリーン化学の役割、教育の重要性、そして毎日使用される製品の化学的構成要素が人間と環境にとってより健康で安全な世界を構築するための適切なツールがなぜ必要なのかについて話しています。
事実を知る。環境に優しい各製品の環境配慮設計の詳細をご覧ください。
当社は持続可能な製品設計を真剣に考えており、環境により優しい製品の説明はすべて透明性を持って文書化する必要があると考えています。当社の環境に優しい各製品ごとに、環境配慮設計の詳細を説明し、実証するグリーンファクトシートを提供しています。
環境負荷を低減するためのその他の設計基準
廃棄物および材料の使用を削減
ラボの無駄を低減することで、ちょっとしたことが助けになります。削減、排除、再利用のいずれであっても。 
エネルギー効率が向上します
エネルギー効率がより高い製品は、作業の強化やサステナビリティ(持続可能性)の目標達成を支援します。 
責任を持った梱包および出荷
パッケージの削減、リサイクル不可能な材料の交換、可能な場合は常温で製品を出荷します。
製品と材料の寿命を延長
製品や材料の耐用年数を延ばすための革新的な方法。 
">