">
廃棄物とリソースの削減を実現する製品の選択により、研究室での設置面積を削減できます。
研究室での無駄を最小限に抑えるには、プラスチックの削減や排除、あるいは材料を安全に再利用する機会の開発など、あらゆることが役立ちます。
製品設計の一部は、原材料の調達方法と使用方法を検討することです。当社の科学者やエンジニアは、余分な材料の使用を避けたり、包装の無駄や頻繁な出荷による環境への影響を最小限に抑えるためにまとめて購入したりするなど、私たちの購入と生産をより適切に一致させるための新たな機会を常に探しています。
より少ない廃棄物基準
廃棄物の発生量が少ない当社の製品は、次の1つ以上の基準を満たしています。
  • 他の材料(例:プラスチック消耗品など)を使用する必要性を25%以上低減
  • 既存または同等製品と比較して、廃棄物を少なくとも25%以上削減
  • 質量比で少なくとも25%少ない材料で製造されている、または2つ以上の製品を置き換えることで、より少ない材料で製造
  • 所定の最低リサイクル率以上の再生材料を含む
  • 再生資源を使用している
  • 再生可能な資源からの原材料を含む
  • 先行製品または同等製品と比較して、保存期間または耐用年数が長い
  • 先行製品または同等の製品と比べて、水の必要性を減らし、水効率を20%以上高めている
より環境に優しい実験用プラスチック製品および消耗品をご覧ください。
Samco UrineGUARD試料コンテナ
Thermo Scientific Samco24時間UrineGUARD 試料コンテナ(2,500 mL、3,000 mL、3,500 mL)は、尿採取やサンプリング中の混乱や曝露の軽減に役立ちます。この容器には、注ぐための特注の注ぎ口があり、目盛りが付いているので、メスシリンダーを使わなくても正確な計量ができます。 
持続可能性への影響:Samco UrineGUARD試料コンテナは、31%の再生プラスチック素材で製造されています。製品シリーズからの製造容器廃棄物はすべて回収され、リサイクル施設で再生樹脂ペレットに加工され、同じ製造工程で使用するために戻されます。再生プラスチック樹脂を使用することで、製造に必要な未使用の石油由来の原料を削減します。  
Qubit Protein BR Assay Kit
Invitrogen Qubit Protein BR Assay Kitは、精度、互換性、使いやすさを兼ね備えた蛍光測定アッセイで、タンパク質濃度をより簡単かつ迅速に測定できます。より少ないステップと標準的なセットアップを必要とする合理化されたワークフローにより、Qubitキットのプロトコルは簡単に実施でき、室温でのインキュベーションはわずか10分間で完了します
持続可能性への影響:Bradfordアッセイなどの従来のタンパク質定量アッセイ法と比較して、Qubit Protein BR Assay Kitでのプラスチック廃棄物の発生量は85%減少します。
ART pipette tip reload towers and inserts
ART Reload Towers and Insertsは、実験室の効率と持続可能性を念頭に置いて設計されています。棚の上の貴重なスペースを占有するだけでなく、プラスチック廃棄物も少なくなります。
持続可能性への影響:200 ULチップ用ART Reload Towersは、プラスチック廃棄物の45%削減を表す同じスタイルの10つのヒンジ付きラックの1,590 gと比較して、870 gの材料を使用したチップの10ラックを提供します。ART Reload Towers for 20 UL and 1,000 UL tipsは、廃棄物をそれぞれ53%、54%削減します
ART Reload Insertsはまた、ヒンジ付きラックと比較して、2000 ULサイズで23%、20 ULサイズで25%、1,000 ULサイズで18%の廃棄物を削減します
Nunc Edge 2.0 96ウェルプレート
Nunc Edge 2.0 96ウェルプレートは、プレートからの細胞培養培地の蒸発を最小限に抑え、標準的な96ウェルプレートで発生する可能性のある「エッジ効果」のリスクを低減するように設計されています。市販されている他のプレートよりも原料が少なく、プレート1枚(蓋付き)の重さはわずか59 gです。一方、他のメーカーのプレートは62~65 gです。
持続可能性への影響:研究者は、テーピングプレート、プレインキュベーション、外部ウェルの回避など、標準プレートの「エッジ効果」に対抗するためにさまざまな戦略を使用しています。ただし、これらの回避策は、材料の使用、労働力、またはその両方において非効率的です。一方、Nunc Edge 2.0プレートは、必要な材料が少なく、96ウェルすべてを効果的に使用できるため、時間、予算、およびリソースを最大現に活用できます。全体として、プラスチック廃棄物は最大で9%減少し、有用容量は37.5%向上させます。 
より環境に優しく、廃棄物の少ない厳選された装置・機器をご覧ください。
Attune NxTフローサイトメーター
Attune NxT Flow Cytometerは、性能精度を犠牲にすることなく高感度でスループットを実現します。アコースティックフォーカシングテクノロジーにより、サンプルの制御性を高めることができ、細胞集団を破壊したり検出感度を失うことなく、流速を上げることができます。使用する液体の量を制限することで、フローサイトメトリー実験の実施がより簡単かつ環境に優しいものになります。
持続可能性への影響:シース液の使用量が少ない-従来のサイトメーターで1回あたり20 Lもの生物学的廃棄物が発生するのに対し、1回のランで約1~2 L程度しか発生しないため、90~95%の削減になります。*
DynaSpinシングルユース遠心分離機
Thermo Scientific DynaSpin シングルユース遠心分離機は、バイオプロダクションワークフローにおける細胞回収ユニットの操作に使用され、組換えタンパク質、モノクローナル抗体、およびバイオエンジニアリングワクチン生産アプリケーションをサポートします。効率が向上し、フィルター容量が向上します。これは、最初の深さろ過ステージを遠心分離ステップに置き換え、必要なフィルター数を削減する拡張性の高いソリューションです。
持続可能性への影響:従来のデプスろ過ワークフローと比較して、DynaSpinシングルユース遠心分離機ではフィルター廃棄物を最大69%、廃液を最大74%削減できます。その結果、材料と機器の削減により、製造スイート全体の設置面積を最大32%、倉庫スペースの設置面積を最大78%削減できます。
QuantStudi 7 Pro DxリアルタイムPCRシステム
Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro DxリアルタイムPCRシステムは、将来的なqPCRプラットフォームとして設計されました。最新のハードウェアとソフトウェアをコンパクトな設置面積に統合したこの装置により、分子診断分野においても、最大限の効率、よりスマートな生産性、およびワークフローからのより高い精度を達成できます。設置面積は以前のモデルより52%小さく、ラボスペースの効率的な使用と貨物密度の向上を促進します。 
持続可能性への影響:QuantStudio 7 Pro Dxシステムのエンジニアは、装置の機能を小型化することに注力しました。その結果、以前のモデルよりも材料の使用量が46%減少し、キャリブレーション中の廃棄物の発生量が81%減少し、エネルギー使用量が最大26%減少しました。設置面積が小さいため、貨物密度が向上し、輸送中の排出量を削減できます。 
Countess用再利用可能なスライド
Countess 3自動セルカウンターは、困難なタイプの細胞サンプルでも正確かつ高精度の明視野および蛍光細胞カウントを実現します。
Countess Reusable Slideは、ディスポーザブルスライドに代わる、環境に優しく費用対効果の高い製品です。たとえ1日に数枚しかスライドを使用しない研究室であっても、再利用可能なスライドを使用することで、コストを削減し、年間廃棄量を減らすことができます。
持続可能性に関する洞察
サプライセンターで包装の廃棄物を削減
サーモフィッシャーサイエンティフィックのサプライセンターは、環境に優しい製品や消耗品への即時アクセスを提供することで、注文と調達のプロセスを統合しています。サプライセンターでは、1,400種類以上の環境に優しい製品を選択できます。緑色の葉の記号を探すだけです。
事実を知る。環境に優しい各製品の環境配慮設計の詳細をご覧ください。
当社は持続可能な製品設計を真剣に考えており、環境により優しい製品の説明はすべて透明性を持って文書化する必要があると考えています。当社の環境に優しい各製品ごとに、環境配慮設計の詳細を説明し、実証するグリーンファクトシートを提供しています。
環境負荷を低減するためのその他の設計基準
有害性の低い製品や廃棄物
ラボで有害物質や有害廃棄物を最小限に抑えることは、安全性と環境の両面においても有益です。
エネルギー効率の向上
エネルギー効率がより高い製品は、作業の強化やサステナビリティ(持続可能性)の目標達成を支援します。 
責任を持った梱包および出荷
パッケージの削減、リサイクル不可能な材料の交換、可能な場合は常温で製品を出荷します。
製品と材料の長寿命化
製品や材料の耐用年数を延ばすための革新的な方法。 
">