">
環境への影響を低減し、持続可能性の目標を達成するのに役立つ、エネルギー効率の高い研究室実験機器および消耗品。
冷蔵室や機器、温度に敏感な化学薬品に至るまで、研究室では膨大なエネルギーを消費する可能性があります。しかし、研究室の機器をより効率的に操作する実用的な方法があります。エネルギー効率の高い機器や製品を選択することで、研究室は作業の完全性を損なうことなくエネルギー使用量を大幅に削減できます。
よりエネルギー効率的な基準
エネルギー効率に優れた当社の製品は、次の1つまたは複数の基準を満たしています。
機器について
  • より少ないエネルギーで作動します(以前の製品や同等の製品と比較して、少なくとも10%の効率向上)
  • 一般に認められているエネルギー効率の基準を満たしています
化学薬品について
  • 化学反応は、類似の反応と比較して外部からの温度制御(例えば、加熱や冷却)を必要としません
  • 試薬は室温保存用に設計されています
  • アプリケーションは、類似の反応に比べ、外部温度制御を必要としません(室温での使用)
エネルギー効率に優れたフリーザーおよび冷蔵庫をご覧ください
TDEシリーズ-86℃超低温チェストフリーザー
Hドライブ炭化水素システムを搭載したThermo Scientific TDEシリーズ-86℃超低温チェストフリーザーは、エネルギー効率が高い低温保存ソリューションを実現します。これらの製品は、持続可能性の目標を損なうことなく、重要な研究に必要な信頼性と性能の向上を実現します。ドアオープン後の迅速な温度回復や、狭いピーク変動などの主な特長を備えています。
持続可能性への影響:TDEシリーズ超低温チェストフリーザーのエネルギー消費量は、従来モデルと比較して最大38%削減されています。より自然なノンハイドロフルオロカーボン冷媒を使用することで、TDEシリーズ超低温チェストフリーザーは環境への影響を軽減し、冷却効率をさらに高めます。さらなる改良点として、これらの冷凍庫の発泡断熱材は、地球温暖化係数ゼロでオゾンを破壊しない素材から作られています。
TSGシリーズ冷蔵庫
天然炭化水素(HC)冷媒を使用したThermo Scientific TSGシリーズ汎用クロマトグラフィー用冷蔵庫およびラボ用冷蔵庫は、オゾン層破壊係数ゼロで、冷却効率の向上に役立ちます。TSGシリーズ冷蔵庫は、エネルギー使用量を低減するように設計されており、ラボグレードの冷蔵庫およびフリーザーのENERGY STAR基準を満たしており、従来のモデルよりもエネルギー効率が高くなっています。 
持続可能性への影響:TSGシリーズ冷蔵庫は、以前のモデルと比較してエネルギー消費量を最大25%削減します。
TSXシリーズ超低温(ULT)フリーザー
TSXシリーズ超低温フリーザーは、Vドライブ適応制御技術を採用しており、サンプル保護性能を犠牲にすることなくエネルギー消費を最小限に抑えます。従来のULTフリーザーは、コンプレッサーのON/OFFを繰り返すシングルスピードであったが、V-driveはコンプレッサーを可変速で運転し、フリーザー内外の冷却需要に合わせて冷却性能を調整します。条件が安定している場合、Vドライブはシステムを低速で制御し、サンプル保護のために安定した温度を維持しながらエネルギー消費を抑えます。
持続可能性への影響:TSXシリーズ超低温フリーザーのエネルギー使用量は、従来の従来のユニットよりも最大70%削減され、年間6トンのCO2を節約できます。
TSXシリーズ高性能ラボ冷蔵庫
TSXシリーズ高性能ラボ用冷蔵庫は、2~8℃の温度範囲を必要とする試薬を保存するための、サンプル保護と持続可能性目標をサポートする技術を備えています。このシリーズのVドライブ技術は、常時ユーザーの使用パターンに適応しながら温度の均一性をもたらすようデザインされているため、サンプル保護性能を損なうことなくエネルギーを大幅に削減します。
持続可能性への影響: TSXシリーズ高性能ラボ用冷蔵庫は、従来の冷媒モデルと比較して、エネルギー使用量を最大40%削減します。
TSXシリーズ高性能ラボフリーザー
これらのTSXシリーズフリーザーは、ENERGY STARの認証を受けた初の高性能フリーザーで、ラボグレードの冷蔵庫およびフリーザーに対して確立されたENERGY STAR認証基準を満たしています。
持続可能性への影響:従来の冷媒モデルは、オンとオフを繰り返すシングルスピードのコンプレッサーを使用していますが、TSXシリーズのVドライブは可変速で運転し、冷蔵庫または冷凍庫の内外の状況に合わせて冷却性能を調整します。Vドライブ技術により、TSXシリーズの高性能冷凍庫は、従来型よりも35%少ないエネルギーで駆動します。
選択したエネルギー効率の高い機器および機器をご覧ください
Heratherm低温インキュベーター
Heratherm冷却インキュベーターは、エネルギー効率を考慮して設計されています。常温に近い温度で培養する場合(微生物学、真菌、酵母の研究、または保存期間試験など)、これらのユニットは、従来のコンプレッサーベースのユニットよりもエネルギー消費が少なくなります。 同様に、室内への熱出力が低いため、従来の技術に比べて暖房・換気・空調(HVAC)負荷が軽減されます。
持続可能性への影響:これらのインキュベーターは、従来のコンプレッサーユニットよりもエネルギー使用量を70~84%削減します。運転中の熱出力が減少するため、さらにエネルギーが節約されます。
遠心機およびFiberliteカーボンファイバー製ローター
Thermo Scientificの遠心分離機は、グリーンモード、スマートバキューム、ウィンドシールドローター、Fiberliteカーボンファイバーローター、効率的な冷却システムなど、運転中のエネルギー消費を削減するいくつかの主要機能を備えています。
  • Sorvall LYNX 4000およびLYNX 6000高速遠心分離機
  • Sorvall BP 8 and 16血液バンキング用遠心分離機
  • Sorval BIOS 16バイオプロセッシング用遠心分離機
  • Cryofuge 8および16血液バンキング遠心分離機
  • Sorvall汎用遠心分離機
持続可能性への影響:市場に出回っている他の旧モデルや遠心分離機と比較して、エネルギーの使用量を最大74%削減できます。
QuantStudio 6および7 ProリアルタイムPCRシステム
QuantStudio 6および7 Proシステムは、市場に出回っている他のモデルと比較して、サンプルプレート1枚を処理するエネルギー消費量を最大26%削減します。
持続可能性への影響:リアルタイムPCRシステムを1日8時間実行している一般的なラボでは、QuantStudio 6または7 Proシステムは、1年間で最大640 kWhのエネルギー節約に役立ちます。これは、0.453トンのCO₂相当です。
Gibco Lab Armorビーズ
Lab Armourビーズは金属合金製で、ウォーターバスの水を置換するように設計された不均一な金属ビーズで構成されています。その結果、ドライバスは、ウォーターバスよりも電力使用量が少なく、運転中の温度変動も少なくなります。また、再利用可能なビーズは、有害な殺菌剤の日常的な使用を排除し、70%エタノールのスプレーで洗浄できます。
エネルギー効率に優れた化学薬品および消耗品をご覧ください
Gibco室温安定試薬
冷蔵保存の必要がないBenchStable培地、サプリメント、および試薬を取り揃えているため、ラボでのエネルギー効率を向上できます。これにより、ラボのエネルギー消費の主要な供給源の1つである低温保存への依存が低減されます。
  • DMEM、DMEM/F-12、MEM、RPMI 1640などBenchStable培地を提供しております
  • GlutaMAX Supplement
  • TrypLE酵素
持続可能性への影響:TDEシリーズ超低温チェストフリーザーのエネルギー消費量は、従来モデルと比較して最大38%削減されています。TDEシリーズ超低温チェストフリーザーは、より自然なノンハイドロフルオロカーボン冷媒を使用することで、環境への影響を低減し、冷却効率をさらに向上させます。さらなる改良点として、これらの冷凍庫の発泡断熱材は、地球温暖化係数ゼロでオゾンを破壊しない素材から作られています。
持続可能性に関するより多くの洞察
事実を知る。環境に優しい各製品の環境配慮設計の詳細をご覧ください。
当社は持続可能な製品設計を真剣に考えており、環境により優しい製品の説明はすべて透明性を持って文書化する必要があると考えています。当社の環境に優しい各製品ごとに、環境配慮設計の詳細を説明し、実証するグリーンファクトシートを提供しています。
環境負荷を低減するためのその他の設計基準
有害性の低い製品や廃棄物
ラボで有害物質や有害廃棄物を最小限に抑えることは、安全性と環境の両面においても有益です。
廃棄物および材料の使用を削減
ラボの無駄を低減することで、ちょっとしたことが助けになります。削減、排除、再利用。 
責任を持った梱包および出荷
パッケージの削減、リサイクル不可能な材料の交換、可能な場合は常温で製品を出荷します
製品と材料の長寿命化
製品や材料の耐用年数を延ばすための革新的な方法。 
">