インビトロジェンのカスタムペプチド合成は、少量から大量合成まで幅広いニーズに対応します。
- リーズナブルな価格です。
- 難易度の高いペプチドでもあきらめません。
- 質量分析およびHPLC分析データを添付します。
価格表
10残基まで一律、/1本
Crude | >70% | >80% | >90% | >95% | |
---|---|---|---|---|---|
1 mg | ¥35,000 | ||||
5 mg | ¥23,000 | ¥29,000 | ¥35,000 | ¥42,000 | |
10 mg | ¥17,000 | ¥28,000 | ¥35,000 | ¥45,000 | ¥55,000 |
20 mg | ¥23,000 | ¥36,000 | ¥46,000 | ¥59,000 | ¥75,000 |
30 mg | ¥31,000 | ¥55,000 | ¥68,000 | ¥86,000 | ¥108,000 |
50 mg | ¥42,000 | ¥79,000 | ¥90,000 | ¥122,000 | ¥147,000 |
※10残基以下のペプチドの価格は一律です。
11~30残基の場合、 /1 残基
Crude | >70% | >80% | >90% | >95% | |
---|---|---|---|---|---|
1 mg | ¥3,500 | ||||
5 mg | ¥2,300 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥4,200 | |
10 mg | ¥1,700 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 |
20 mg | ¥2,300 | ¥3,600 | ¥4,600 | ¥5,900 | ¥7,500 |
30 mg | ¥3,100 | ¥5,500 | ¥6,800 | ¥8,600 | ¥10,800 |
50 mg | ¥4,200 | ¥7,900 | ¥9,000 | ¥12,200 | ¥14,700 |
※11~30残基のペプチドの価格は、( 1残基あたりの価格)×(残基数)となります。
例)15残基、>90%、5mgのペプチドの価格は、
¥3,300×15(残基)=¥49,500という計算で49,500円になります。
各種修飾
N-terminal modification | ||||
---|---|---|---|---|
合成量/追加料金 | Fluorescein (FITC) | Biotinylation | Fatty acid | Acetylation |
1 mg | ¥ 24,000 | ¥ 14,900 | ¥ 14,900 | ¥ 2,000 |
5 mg | ¥ 24,000 | ¥ 14,900 | ¥ 14,900 | ¥ 2,000 |
10 mg | ¥ 33,600 | ¥ 22,400 | ¥ 22,400 | ¥ 3,200 |
20 mg | ¥ 50,400 | ¥ 33,500 | ¥ 33,500 | ¥ 5,400 |
30 mg | ¥ 75,600 | ¥ 50,250 | ¥ 50,250 | ¥ 8,100 |
50 mg | ¥ 95,700 | ¥ 57,400 | ¥ 57,400 | ¥ 11,500 |
C-terminal modification | ||
---|---|---|
合成量/追加料金 | Amidation | Fluorescein (FITC) |
1 mg | ¥ 2,000 | ¥ 29,800 |
5 mg | ¥ 2,000 | ¥ 29,800 |
10 mg | ¥ 3,200 | ¥ 44,700 |
20 mg | ¥ 5,400 | ¥ 67,000 |
30 mg | ¥ 8,100 | ¥ 100,500 |
50 mg | ¥ 11,500 | ¥ 127,000 |
etc | |||||
---|---|---|---|---|---|
合成量/追加料金 | Phosphorylation | MAP | Conjugation | Disulfide | D-form amino acids |
1 mg | ¥ 29,800 | ¥ 34,000 | ¥ 34,000 | ¥ 29,800 | ¥ 4,000 |
5 mg | ¥ 29,800 | ¥ 34,000 | ¥ 34,000 | ¥ 29,800 | ¥ 4,000 |
10 mg | ¥ 44,700 | ¥ 51,000 | ¥ 51,000 | ¥ 44,700 | ¥ 6,400 |
20 mg | ¥ 67,000 | ¥ 77,000 | ¥ 77,000 | ¥ 67,000 | ¥ 10,800 |
30 mg | ¥ 100,500 | ¥ 98,000 | ¥ 98,000 | ¥ 100,500 | ¥ 16,200 |
50 mg | ¥ 127,000 | ¥ 132,000 | ¥ 132,000 | ¥ 127,000 | ¥ 23,000 |
より詳しい修飾価格をご希望の方は、お問い合わせください。
製品情報
- 合成方法: Fmoc固相法
- 合成可能な鎖長: 6残基以上30残基以下のペプチド合成
- 合成量: 1mg~
- 品質管理データ: MASSおよびHPLCスペクトルデータ
- 納品形態: 凍結乾燥品
納期
3週間~
ペプチド合成の流れ
1. Webからダウンロードできる「お問い合わせシート」もしくはオーダーフォームへ必要情報をご記入後、ご連絡下さい。
(E-mail: jppeptides@invitrogen.com)
2. ご連絡いただいた情報を元にお見積りをご連絡します。
3. ご希望により各種契約書をご用意します。
4. お見積り内容をご確認後、ご発注の旨ご連絡下さい。
5,6. ご発注のご連絡を受領後、「受注確認メール」をお送りし合成を開始します。
※ 本確認メールはご発注後、1-2営業日以内にお送りしております。
上記期間を過ぎましても本確認メールが届かない場合は、ご連絡下さい。
7. 納期までの納品が困難となりました場合、状況を報告させていただくと共に以降の対応をご相談します。
状況によりキャンセル(無償)をお願いする場合があります。
8. 販売店様経由にて納品します。
- 各種修飾はお問い合わせください。
- 配列の特性等により合成および精製が困難な場合がございます。
- 再合成等が発生した際は、上記納期よりお時間をいただく場合がございます。
- 31残基以上の場合は別途ご相談ください。
- 各種修飾やgスケールでの合成も対応可能ですので、ご相談ください。
- 精製料金は価格に含まれています。
- 合成できなかった場合は、キャンセル(無料)をお願いさせていただく場合がございます。
関連製品
低分子ペプチドの分離には、NuPAGE 12% Gel+MES buffer, Tricine Gel+bufferをお奨めします。
大変申し訳ございませんが、当該サービスは一時的に受付を停止しております。
ご質問などございましたら、jpcustom@thermofisher.com にお問い合わせください。