標準的なRNAのほかにご希望に応じて、各種修飾やDNA-RNAのキメラオリゴにも対応いたします。
RNAi用のプライマーはこちら をご利用ください。
基本情報(価格/収量/納期)
合成スケール※1 | 合成料金 (/mer) | 精製料金 (/本) | 鎖長※2 | 保証収量 | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 nmol | 530円 | カートリッジ | 3,150円 | 12-40mer | 2 OD | 5営業日 |
HPLC | 8,400円 | 1 OD | 10営業日 | |||
80 nmol | 740円 | カートリッジ | 3,150円 | 12-55mer | 8 OD | 5営業日 |
HPLC | 8,400円 | 2 OD | 10営業日 | |||
カートリッジ | 5,250円 | 56-80mer | 4 OD | お問合せ | ||
HPLC | 10,500円 | 1 OD | お問合せ |
- 出荷形態は「乾燥状態・常温配送」でお届けします。
- DNA-RNAキメラの場合も上記内容となります。
- ご依頼本数や受注状況により納期を調整させていただく場合があります。
- ※1 合成スケールは合成開始時の容量を意味します。
(RNA 20 nmol = DNA 200 nmol相当、RNA 80 nmol = DNA 1 umol相当) - ※2 上記範囲外の鎖長につきましては、お問合せください。
修飾追加料金
修飾 | 20 nmol | 80 nmol |
---|---|---|
5'-アミノ化※1 | 8,400円 | 10,500円 |
5'-リン酸化 | 10,500円 | 12,600円 |
5'-ビオチン化※1 | 10,500円 | 15,800円 |
5'-蛍光(HEX, TET, 6-FAM) | 12,600円 | 15,800円 |
5'-チオール | 14,700円 | 24,200円 |
5'-Alexa(488, 555, 647) | 13,700円 | 18,900円 |
3'-アミノ化※1 | 8,400円 | 10,500円 |
3'-ビオチン化※1 | 10,500円 | 18,900円 |
3'-蛍光(6-FAM) | 10,500円 | 15,800円 |
3'-チオール | 14,700円 | 24,200円 |
3'-Alexa(488, 555, 647) | 22,100円 | 29,400円 |
- 修飾は 65 塩基以下のみ承ります。
- 2'-O-Methyl や 2'-Fluoroなどの特殊な修飾にも対応しております。納期や価格、その他記載の無い修飾につきましては、お問い合わせください。
- ※1 これらの修飾に関する特許を所有する湧永製薬(株)の許諾の下に合成・販売しております。
ご注文方法
下記情報を記載の上、メールにてご依頼ください。
ご注文の際は、Thermofisher.com フルアカウント登録が必要となります。
アカウント新規登録はこちら
- お客様情報
- お客様名
- ご所属
- お電話番号
- 契約販売代理店
- RNA基本情報
- オリゴ名
- 配列
- 合成スケール
- 精製方法
- 修飾など
ご注文・お問い合わせは下記オーダーサポートまでお願いします。
E-mail:jpprimerorder@thermofisher.com
TEL:03-6832-6980 (音声ガイダンス2)