基本価格表
(カスタムプライマーの配送料金は全国どこでも送料無料です。)
バリューオリゴ
合成スケール※1 | 一本あたりの価格 |
---|---|
40 nmol | 1,100 円 |
- バリューオリゴは未修飾、脱塩グレードのみの対応になります。
- 7~30 塩基まで、ミックス塩基可。
- PCR 等の基本用途にお使いいただけます。
※1 合成スケールは、合成開始時の原材料の投入量を意味します。
スタンダードオリゴ
合成 スケール※1 | 1塩基あたりの価格 | 精製追加料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
脱塩 | カートリッジ精製 | HPLC精製*2 | PAGE精製*3 | ||
25 nmol | 53 円 | 0 円 | - | - | - |
50 nmol | 63 円 | 0 円 | 840 円 | 7,400 円 | 7,900 円 |
200 nmol | 130 円 | 0 円 | 840 円 | 7,400 円 | 10,500 円 |
1 µmol | 530 円 | 0 円 | 3,200 円 | 12,600 円 | 12,600 円 |
※1 合成スケールは、合成開始時の原材料の投入量を意味します。
塩基数、塩基配列、GC含量、カップリング効率(合成効率)などにより、合成物の量は変化します。
保証値はこちらをご覧ください。
※2 HPLC精製は 80 塩基以下のオリゴDNAのみ承ります。
※3 PAGE精製は海外製造サイトの取扱品となりますため納期は約3週間を見込んでおります。
プレートオリゴ
合成 スケール※1 | 1塩基あたりの価格 | 精製追加料金 | 合成可能領域 | 納入形態 | |
---|---|---|---|---|---|
脱塩 | カートリッジ精製 | ||||
25 nmol | 37 円 | 0 円 | - | 7 ~ 80 塩基 | TE溶液 ( 100μM ) |
50 nmol | 42 円 | 0 円 | 840 円 | 7 ~ 100 塩基 | TE溶液 ( 100μM ) |
200 nmol | 84 円 | 0 円 | 840 円 | 7 ~ 100 塩基 | TE溶液 ( 500μM ) |
※1 合成スケールは、合成開始時の原材料の投入量を意味します。
塩基数、塩基配列、GC含量、カップリング効率(合成効率)などにより、合成物の量は変化します。
保証値はこちらをご覧ください。
- 1プレート、24本以上からの受注となります。
- 精製グレードは脱塩またはカートリッジ精製の対応が可能です。(25 nmolは脱塩のみ)
- カートリッジ精製をご希望の場合は、別途お問合わせ下さい。
- 多本数の発注をご検討のお客様には別途、お見積をいたします。オーダーサポートにお問い合わせください。
基本溶媒:TEバッファー (オプション)超純水 など
基本納入形態:ディープウェルプレート (オプション)ハーフプレートまたはマイクロプレート
品質管理:トリチル基モニタリング、キャピラリー電気泳動(CE)やマススペクトル分析、OD260測定
修飾追加料金
修飾 | 25 nmol | 50 nmol | 200 nmol | 1 μmol |
---|---|---|---|---|
5'-アミノ化※1,※2 | 6,300円 | 6,300円 | 8,400円 | 10,500円 |
5'-リン酸化※2 | 8,400円 | 8,400円 | 10,500円 | 12,600円 |
5'-ビオチン化※1, ※2 | 8,400円 | 8,400円 | 10,500円 | 15,800円 |
5'-蛍光(フルオレセイン) | 8,400円 | 8,400円 | 10,500円 | 15,800円 |
5'-蛍光(HEX,TET,6-FAM) | 10,500円 | 10,500円 | 12,600円 | 15,800円 |
デオキシイノシン※3 | 1,900円/ヶ所 | 1,900円/ヶ所 | 1,900円/ヶ所 | 2,700円/ヶ所 |
デオキシウラシル※3 | 3,200円/ヶ所 | 3,200円/ヶ所 | 3,200円/ヶ所 | 4,200円/ヶ所 |
※1 これらの修飾に関する特許を所有する湧永製薬(株)の許諾の下に合成・販売しております。
※2 カートリッジ精製でのご注文は承っておりません。
※3 一塩基の価格は基本価格に追加価格を加えたものとなります。
例えば、50 nmol、脱塩でのデオキシイノシンの価格は 63円 + 1,900円 = 1,963円/ヶ所となります。
修飾 | 50 nmol | 200 nmol | 1 μmol |
---|---|---|---|
5'-チオール | - | 14,700円 | 24,200円 |
5'-ROX※4 | - | 13,700円 | 30,500円 |
5'-TAMRA※4 | - | 13,700円 | 30,500円 |
5'-Texas Red-X※4 | - | 7,400円 | 31,500円 |
5'-Alexa※4 350, 405, 430, 488, 514, 532, 546, 555, 568, 594, 633, 647, 660, 680, 700, 750 | 10,500円 | 13,700円 | - |
3'-アミノ化※5,※6 | 5,300円 | 8,400円 | - |
3'-リン酸化※6 | 7,400円 | 10,500円 | 12,600円 |
3'-ビオチン化※5,※6 | 8,400円 | 10,500円 | 18,900円 |
3'-チオール※4,※7 | - | 14,700円 | - |
S化塩基(S-オリゴ)※8 | 740円/ヶ所 | 1,100円/ヶ所 | 1,700円/ヶ所 |
ミックス塩基 | 無料 |
※4 HPLC精製のみの取り扱いとなります。
※5 これらの修飾に関する特許を所有する湧永製薬(株)の許諾の下に合成・販売しております。
※6 カートリッジ精製品は65mer以下のみの取り扱いとなります。
※7 末端チオールの保護基なし(-SH、脱保護処理あり)、保護基あり(-SSR、脱保護処理なし) を選択できます。
※8 S化塩基をご注文の際、3'末端は構造上S化させることが出来ません。配列を選択される際、3'末端の塩基は A, G, C, T のいずれかをご指定下さい。
5'末端を修飾される際、その修飾基と5'末端の塩基の間もS化の選択が出来ます。全塩基S化を選択される際等、S化の選択の有無を別途お申し付け下さいますようにお願い致します。
一塩基の価格は基本価格に追加価格を加えたものとなります。
S化塩基記号対応表
酸化塩基 | A | C | G | T |
S化塩基 | F | O | E | Z |
その他の修飾につきましては、当社カスタムプライマーチームまでお問い合わせ下さい。
ご要望、お問い合わせは下記までお願いします。
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
オーダーサポート カスタムプライマー受注担当
TEL:03-6832-6980(音声ガイダンスの後2)
FAX:03-6832-9585
E-mail:jpprimerorder@invitrogen.com