目的の細胞株に最適な組成の培地を同定します
アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターの製造者は、遺伝子治療市場の高まる需要に応えるために、迅速で費用対効果の高いスケールアップ手法を必要としています。しかし、複数のカタログ培地をテストして最適化するためには時間と専門知識が必要です。培地パネルと培地最適化に精通した当社エキスパートが培地の最適化をサポートします。
Gibco Viral Vector HEK Media Panelは、遺伝子治療の開発と製造を加速するための多様な組成の培地を提供します。この培地パネルは、さまざまなHEK293細胞株に使うことが可能です。特定のトランスフェクション試薬や手法に限定されません。 調製済みの液体培地フォーマットでのご提供となり、お客さまの細胞株にとって、より高い力価やスケーラビリティの実現をサポートします。また培地組成の更なるカスタマイズにより性能が向上する可能性もあります。
評価プロセス全体を通して、当社のサイエンティストがテクニカルサポートを提供します。お客様の研究開発チームによる培地の最適化とcGMP製造を加速するために、当社のサイエンティストはプロセスコンサルテーション、データ分析、および要約レポートを提供します。
最新情報:Gibco Viral Vector HEK Feed Panel
お客様の細胞株に適合する適切なフィード培地をご提供します
HEK Feed Panelは、ウイルスベクタープロセスの最適化のための多様な組成のFeed培地を提供します。このフィード培地ライブラリはHEK細胞向けに設計されており、Gibco Viral Vector HEK Media Panelなどの複数の培地でテストされています。パネルに含まれるフィード培地は、製造へスケールアップ時に細胞が必要とする栄養を満たします。
HEK Feed Panelは以下の特徴があります:
- 多様性—さまざまな細胞系統に適した組成
- 簡便性—すぐに使用可能な3種類の濃縮フィード培地
- 生産性—バッチ培養に比べて力価向上の可能性
- 専門知識—カスタマイズのための評価、実験デザイン、トラブルシューティングを通じて、専任のフィールドアプリケーションサイエンティストがサポート
リンクをクリックしてパネルの詳細情報を請求する、あるいは新しいGibco Viral Vector HEK Feed Panelのフライヤーをダウンロードできます
各培地パネルへの反応は、HEK細胞株の由来および実施した馴化方法によって異なります。完全化学合成培地で増殖するHEK293細胞株を、Viral Vector HEK Media Panelの5種類の培地およびGibco FreeStyle F17 Expression Mediumに馴化させました。AAV2力価は、ポリマーベースの試薬を用いたトリプルトランスフェクション法により生成されました。(Biological Tripricateを実施)。青色の線(x=1)で示されるFreeStyle F17 Expression Mediumで得られた力価をコントロールとしてベース培地の効果を評価するために、、力価エンハンサー試薬は使用していません。
Webセミナー:Supply chain efficiency and sourcing for scaling your gene therapy operation
ポッドキャスト:Inside Bioprocessing Manufacturing of Gene Therapies
関連リソース
アプリケーションノート:Viral Vector HEK Media Panel addresses HEK293 cell lineage diversity in AAV production through basal screening
記事:Media panels for AAV manufacturing: Finding the formulation for success
フライヤー:Your cell line is unique, your medium should be too
フライヤー:Confidently match the right feed with your cell line
ポスター:Addressing HEK293 cell lineage diversity through basal media optimization
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
Support
Events & Webinars