Adherent Kidney Media Panelを用いた評価および最適化により、市場投入までの時間を短縮
急速に進むワクチン開発の世界において、生産性の最適化、製品品質の向上、ワクチンの効率的な供給を実現するには、適切な細胞培養培地を見つけることが不可欠です。しかしながら、試行錯誤の繰り返しによるアプローチでは、貴重な時間とリソースを無駄にしかねません。その点、ニーズに合わせ特別設計された培地パネルは、ゲームチェンジャーとなり、プロセスの加速・合理化を進め、開発の遅延を防ぐ手助けとなります。
Gibco Adherent Kidney Media Panelの使用により下記のようなメリットが得られます。
- 多様な培地オプションの比較:複数の多様な培地組成を、並行して同時に評価し比較できるため、時間とリソースを節約できます。
- プロセス改善の鍵を握る成分の特定:最適なプロセス性能を実現する重要成分を効率的に特定できます。この知見は、ワクチン開発のワークフローを微調整し、より短期間でより高い力価を達成するために役立ちます。
- ワークフローに最適な組成を発見:4種類の増殖培地、2種類の生産培地の計6種類の培地組成を準備不要ですぐに使用できます。パネルのすべてのオプションは、血清や動物由来成分不含の完全化学合成(CD)、または最小量のペプトンを含有する培地です。これが、生産性の向上と市場投入までの時間短縮を実現する優れた培地ソリューションの基盤です。
Adherent Kidney Media Panelは、ワクチンやウイルスベクターアプリケーションでVero細胞の増殖が促進されるよう特別に設計されています。多種多様な栄養素を提供できる製品群を通じ、高品質な培地ソリューションを幅広く提供します。当社は、生産性の最大化と市場投入時間の最短化において、優れた培地組成の重要性を理解しています。
図1Adherent Kidney Media Panelと他社製品使用時におけるVero細胞データの比較VSV力価は増殖培地No. 3と生産培地No. 1を選択した条件が最も高く、他社製品との比較で、TCID50は平均10.6倍でした。増殖培地No. 1と生産培地No. 1を選択した条件も良好で、他社製品との比較で、相対力価は5.0倍でした。当社製品VP-SFMと比較すると、増殖培地No. 3と生産培地No. 1の相対力価は7.0倍で、増殖培地No. 1と生産培地No. 1の相対力価は3.3倍でした。
評価プロセスにおいて、当社のサイエンティストによる技術サポートをご利用になれます。さらに培地の最適化やcGMP製造の促進に向け、プロセスに関するコンサルテーション、データ分析、要約レポートの作成サービスもご利用頂けます。
Adherent Kidney Media Panelのメリットを有効活用して頂くことが、ワクチン開発の加速、製品品質の向上、迅速な供給に結びつきます。当社の培地パネルがワクチン開発のワークフローにもたらす革新的な内容の詳細については、お気軽にお問い合わせください。
関連リソース
アプリケーションノート: Adherent Kidney Media Panel rapidly identifies serum-free growth and productivity media for enhanced viral vaccine production(ウイルスワクチンの生産強化に適した無血清の増殖用培地と生産用培地を、Adherent Kidney Media Panelから迅速に特定)
記事: Q&A:Using media and feed panels during media development(培地開発における培地とフィードパネルの使用)
フライヤー: Achieve exceptional performance with our new vaccine media panel
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
Support
Events & Webinars