細胞培養を最大限に活用できるようにサポートします
Gibco PD-Express Servicesは、培地別の分析を全行程一式で世界中のお客様に提供します。これらのサービスより強力で洞察に富んだデータが得られ、ワークフロー全体において時間とコストを節約するのに役立ちます。経験豊かな分析科学者チームによって、細胞培養を最大限に活用する方法を解き明かし、お客様の市場投入までの時間を短縮します。
アミノ酸、水溶性ビタミン成分、代謝物、微量物質の使用プロファイルに関して、経験豊かな科学者チームが経時的な対処法を提示し、お客様独自の細胞培養環境の最適化をお手伝いします。こうしたデータを把握すれば、力価や生産性、細胞増殖を高めるための決定を、培養に関する十分な情報に基づいて下すことができます。当サービスは短い納期でご利用になれます。また、お客様が分析を必要とするコンポーネントのみを自由に選択できます。
- アメリカではアミノ酸および水溶性ビタミンの分析はサンプル受領後10営業日で納品(日本については別途お問い合わせください。)
- わずかなサンプル量で分析が可能です
- 経験豊富なコンサルテーションがご利用になれます
表1.使用済み培地で分析される一般的な細胞培養成分一覧
アミノ酸成分 | 水溶性ビタミン成分 | 進化型水溶性ビタミン成分 | |
---|---|---|---|
アンモニア L-アラニン L-アルギニン L-アスパラギン酸 L-シスチン/L-システイン エタノールアミンHCl L-グルタミン酸 L-グルタミン グリシン L-ヒスチジン L-ヒドロキシプロリン | L-イソロイシン L-ロイシン L-リジンHCl L-メチオニン L-フェニルアラニン L-プロリン L-セリン L-スレオニン L-トリプトファン L-チロシン L-バリン | シアノコバラミン(B-12) その他の成分 フェノールレッド | ビオチン その他の成分 フェノールレッド |
微量元素(Trace elements) | |||
アンチモン ヒ素 バリウム ベリリウム ホウ素 カドミウム カルシウム クロム コバルト 銅 ガリウム | ゲルマニウム 金 ハフニウム 鉄 鉛 リチウム マグネシウム マンガン モリブデン ニッケル | パラジウム カリウム レニウム ルテニウム セレン シリコン 銀 ナトリウム ストロンチウム タンタラム | タリウム スズ チタン タングステン ウラン バナジウム 亜鉛 |
上記の成分および物質に加えて、使用済み培地中のグルコース/乳酸、インスリン、コレステロール、GlutaMAX、IgG、Ortho-Phosphateの検査も可能です。また、初発のフレッシュな培地サンプルに対して添加している事の多いPluronicの検査も提供しています。
抗体のグリコシル化プロファイルを把握することは、製品品質を定義する際にもっとも重要なものの1つです。当社では独自のグリカンプロファイルがご利用になれます。また必要に応じて、N-グリカンプロファイル分析完了後に、目的の特定の標的タンパク質に合うように糖鎖プロファイルを調整する方法もお手伝いいたします。このプロセスの詳細については、当社のGlycanTune Total Feedsページをご覧ください。
- プロセス開発を促進します
- 分子の薬物動態を改善します
- わずかなサンプルサイズで分析が可能です
- 経験豊富なコンサルテーションがご利用になれます
電荷の不均一性は、バイオ医薬品の精製中や保管中だけでなく、生産プロセス全体のどの時点でも変化する可能性があります。これらの変化は、目的分子の収量、構造、安定性、および生物学的機能に影響を与えることがあります。Gibco BioProduction分析チームは、チャージバリアント分析をおこない、プロセス内の異なる時点における抗体のチャージバリアントの変化を把握するお手伝いをします。分子が最適に機能するには、分子の正電荷と負電荷のバランスを保つことが不可欠です。
- ダウンストリームでの収量の増加に役立ちます
- 製品の品質に関する重要な情報を提供します
- ダウンストリームプロセスの簡素化に役立ちます
- 経験豊富なコンサルティングがご利用になれます
Gibco PD-Express Servicesは、お客様がご希望する特定の条件下や特定の時点におけるGibcoカタログおよびカスタム製品の安定性試験をパッケージのままリアルタイムで提供します。当社は、業界や政府、学術機関向けの検査を実施しており、お客様独自の培地組成に必要となる安定性標示因子に応じて、さまざまな品質検査が実施可能です。Gibcoカスタム組成の安定性を経時的に把握することは、バイオプロダクションプロセスで材料の有効期限設定に重要です。
- 「あなた様の培地メーカー」として、当社はお客様の組成に適用できる深い造詣を有します
- 複数のロットからサンプルを送っていただく必要がなく、時間とコストが節約できます