TSQ 質量分析計の製品比較
システムの感度、分解能、スピードに求められるレベルは、アプリケーションごとに異なります。次の表は、各種 TSQ トリプル四重極システムを比較したものです。ラボのニーズに最適なシステムを検討する際にお役立てください。これらのシステムの詳細については、次の資料をご参照ください。スマートノート:確実な定量へ–よりよい明日を目指して(英語)
製品比較
トリプル四重極質量分析計の比較 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
感度 | +++ | +++ | ++++ | +++++ | |
分解能 | ++ | ++ | ++ | +++ | |
スキャン速度 | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | |
複数のマトリックスにまたがるアプリケーション | |||||
プロテオミクスのターゲット定量 | No | Yes | Yes | Yes | |
ペプチドとタンパク質の定量(バイオ医薬品) | No | Yes | Yes | Yes | |
低分子定量(医薬品、臨床研究) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
低分子多成分の定量(環境安全、食品安全、法医毒物学、医薬品) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
微量不純物の分析とターゲット定量(不純物の定量) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Omics(メタボロミクス、リピドミクス)のターゲット定量 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
重要な機能 | |||||
高信頼性で同定する SRM | Yes | Yes | Yes | Yes | |
複数のイオン源の互換性 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
高分解能 SRM:複合マトリクス中の分析種または複数の分析種に対する選択性と感度の向上 | ++ | ++ | ++ | +++ | |
イオン透過効率向上のためのセグメント化四重極 | Yes | No | Yes | Yes | |
堅牢性が向上するニュートラルブロッカー | Yes | Yes | Yes | Yes | |
検出器のダイノード段数を増やし、長寿命化と線形ダイナミックレンジの拡大 | Yes | No | Yes | Yes | |
HESI ソースに対応した APCI | Yes | No | Yes | Yes | |
極性切換:すばやい切換で安定性を確保し、各分子の定量分析を高速化 | + | + | + | + | |
システムのリモートモニタリング | Yes | Yes | Yes | Yes | |
21 CFR Part 11 準拠 | Yes。LCQUAN™ ソフトウェア | Yes。LCQUAN™ ソフトウェア | Yes。LCQUAN™ ソフトウェア | Yes。LCQUAN™ ソフトウェア | |
装置 IQ/OQ の支援 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Thermo Fisher Cloud:いつでも、どこからでもデータへのアクセス、処理、確認が可能 | No | Yes | Yes | Yes | |
Wi-Fi 接続:データにアクセスし、分析性能を遠隔から確認 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
サイズ | 27 x 30 x 33(インチ) | 27 x 30 x 33(インチ) | 27 x 30 x 33(インチ) | 27 x 30 x 33(インチ) | |
IVD プラットフォーム | No | 一部の国で利用可 | No | No | |
対応する分離テクノロジー | UltiMate、Vanquish、マルチプレクシング、キャピラリー LC、他ベンダー | UltiMate、Vanquish、他ベンダー、マルチプレクシング、キャピラリー LC、NanoLC | UltiMate、Vanquish、他ベンダー、マルチプレクシング、キャピラリー LC、NanoLC | UltiMate、Vanquish、他ベンダー、マルチプレクシング、キャピラリー LC、NanoLC | |
互換性のあるソフトウェア | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | Xcalibur、TraceFinder、Chromeleon | |
ライブラリの利用 | Yes | Yes | Yes | はい |
クイックリンク