環境や健康にリスクをもたらす化学物質を特定するうえで、現在および新たな規制に対応するために、ルーチン定量用の効果的で迅速なソリューションを見つけることが重要です。定量ソリューションは、低濃度の化学汚染物質をスクリーニングし定量するための幅広い分析要件に対応する必要があります。これらの化合物やメソッドは多様であり、規制に準拠しつつ迅速かつ確実に対応する統合型ソリューションが必要です。
特長
最高レベルの感度により、標的化合物の検出と定量において、きわめて高い信頼性を実現します
高い選択性を備えた6桁を超える線形ダイナミックレンジ。強化された取得速度は、トランスレーショナルワークフローの開発やメソッドを最適化するための大規模試験を可能にします。わずか0.3ミリ秒の有効デュエルタイム設定と5ミリ秒の極性切り替えにより、少ない試験で最大限の生産性が得られます。
データの信頼性が必要とされる場合でも、TSQ Altis Plusトリプル四重極質量分析計の装置機能は、複雑なマトリックスに対する高性能なターゲット試験を推進します。
ハイスループットのスクリーニングと定量
イオン源、質量分析装置、アクティブQ2コリジョンセル、およびRF電子機器の革新的な技術により、超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)分離における最適な高感度、選択性、優れた取得速度/極性切り替え時間を実現します。600 SRM/秒のスケジュールSRM取得により、メソッドあたり1,000の化合物をスクリーニングまたは定量できます。高速データ取得により、非常に難易度の高いマトリックスにおいても、きわめて低濃度で卓越した信頼性を実現するために必要な数のデータポイントを取得できます。
拡張された試験性能
TSQ Altis Plus質量分析計を中心とした統合型ワークフローソリューションは、増え続ける多様な化合物を標的にする規制要件に対応します。新しいUHPLCおよびイオンクロマトグラフィー(IC)システムは、サンプルの供給と分離の能力を最大限に高め、高コストのサンプル調製や誘導体化ステップを行うことなく、残留基準値を満たすための感度を維持します。Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)ソフトウェアは、規制環境におけるすべての試験特性を制御し、生産性をさらに向上させます。
シンプルな操作性
ターゲット研究やルーチンアプリケーションには、直感的に操作できる、迅速で応答性の高い装置制御ソフトウェアが必要です。シンプルなキャリブレーションアプローチは、オペレーターに必要な手順を統合し、インテリジェントな装置チェックとキャリブレーションルーチンを組み合わせています。前世代のThermo Scientific TSQ質量分析計からメソッドを直接移行でき、最適化を行うことなく、同等またはそれ以上の性能を発揮させることができます。
各トランジションに割り当てるデュエルタイムの試験による決定は、ユーザー定義によるクロマトグラフィーピーク幅に基づいて自動化され、クロマトグラフィーピークあたりの固定サイクル時間または最適なデータポイント数を選択できます。優先度設定により、さらに調整できます。
データベースの統合
ターゲット取得メソッドのメソッド開発には、最適なプロダクトイオンおよびエネルギーに関する事前知識が必要です。開発試験から作成された試験ライブラリを利用することで、精製された標準液や時間のかかる最適化が不要になります。Thermo Scientific TraceFinderソフトウェアで処理されたデータのアウトプットは、装置メソッドエディタに直接インポートできるため、大規模試験の作成が効率化されます。
しかし、開発試験には、研究対象の化合物がすべて含まれているわけではありません。Thermo Scientific mzCloudライブラリデータベースとの統合により、最新の質量スペクトルデータベースから追加の化合物を選択し、既存の試験メソッドに追加できます。
リソース
世界の食品供給に安全性とコンプライアンスを確保することはきわめて重要ですが、実際には、さまざまな環境で、異なる規制による処理が行われています。これは、農薬の開発や導入の差、輸送や取り扱いの違いにより複雑化しています。現在の検査要件、新たな脅威、そして規制に対応するワークフローソリューションを開発することが重要です。TSQ Altis Plus質量分析計は、これらの課題に対処する新たなレベルの性能を提供します。
臨床、法医学、およびトランスレーショナル研究の厳しいニーズを満たす革新的なソリューションを提供するThermo Scientificワークフローソリューションは、TSQ Altis Plus質量分析計に対する効果的なフロントエンドソリューションを組み合わせ、信頼性の高いデータを提供します。
ご注文情報
関連製品
リモートモニタリング
Almanac装置モニタリングによりシステムにリモートアクセスして管理
Thermo Scientific Almanacのウェブおよびスマートフォンベースのアプリケーションを使用して、いつでもどこでも質量分析のモニタリングを行うことができます。システムの状態やデータ取得状況のリアルタイムでの確認、データ取得完了やエラーを通知する自動メールの設定、装置へのアクセスのスケジューリング、使用状況のモニタリング、サービスファイルの送信などにより、システム診断をサポートし稼働時間を最大化することができます。
ラボを接続してデータからより多くの知見を引き出す
Thermo Fisher Connectプラットフォームは、安全なクラウドベースのデータストレージ、科学分析アプリ、ピアコラボレーションツールなどのデジタル機能を備えた製品群の一部です。さらに、当社の資産管理ツールでは、ラボの装置の使用時間をリモートでスケジュールしたり、モバイルデバイスを介し測定をモニターしたりすることができます。
Thermo Fisher Connectを使えば、1 TBの無料ストレージを含む安全な個人アカウントへのファイルの接続、保存、同期を簡単に行えます。ピアコラボレーションツールおよびドキュメントコラボレーションツールは、安全なグループコラボレーションを可能にします。