特長
最高レベルの感度により、標的化合物の検出と定量において、きわめて高い信頼性を実現します
5桁を超える線形ダイナミックレンジと高い選択性により、ターゲット定量試験の多様なニーズに対応します。強化された取得速度は、トランスレーショナルワークフローの開発やメソッドの最適化のための大規模試験を可能にします。5ミリ秒の極性切り替えにより、少ない試験で最大限の生産性が得られます。
データの信頼性が必要とされる場合でも、TSQ Plusトリプル四重極質量分析計の装置機能は、複雑なマトリックスに対する高性能なターゲット試験を推進します。
メソッド作成とデータ取得を簡素化する使いやすい装置ソフトウェア
テンプレートがあらかじめ組み込まれた装置制御ソフトウェア、既存メソッドの直接インポート、Thermo Scientific mzCloudライブラリデータベースの統合、および大規模メソッド編集機能により、メソッドを迅速にセットアップし、改良を加えて生産性を向上させることができます。機器キャリブレーションの直感的ルーチンにより装置チェックが効率化されます。実行されるキャリブレーションルーチンは自動的に決定されます。
ターゲットデータ取得試験のための革新的な装置ソリューション
革新的なハードウェア機能により現在の要件や将来の課題に対応し、次世代レベルの試験性能を提供します。新しいアクティブコリジョンセルは、多くのルーチン課題に不可欠な低質量プロダクトイオン透過率の向上をもたらします。優れた取得速度と、5ミリ秒の極性切り替え速度を可能にする新しい電源、さらに確立された堅牢性と信頼性を組み合わせ、非常に複雑なマトリックスにおいても最大限の生産性を実現します。
統合された生産性をもたらすLC-MS/MSコンパニオンソフトウェア
統合型LC-MS/MSソフトウェアには、予測される装置パラメータの単一反応モニタリング(SRM)アッセイテーブルの作成、データ処理の実行による最適な試験パラメータの決定、ターゲットデータの効率的かつ確実な処理、カスタマイズされたレポート、といった機能が含まれています。Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)は、ラボ運用のあらゆる側面を管理することもできます。
ラボ機能を拡張するイオン化およびインターフェースオプション
ターゲットサンプル分析法は幅広い化合物クラスや試験要件に対応しているため、ラボでは、生物学的乾燥スポットからの迅速なイオン化から代替イオン化源まで、試験ニーズを満たすための多くのオプションが必要です。イオンの移動性の差異は、バックグラウンド干渉を克服してダイナミックレンジを拡大するためにも使用できます。
装置
用途にあった装置をお選びください。
TSQ Plusポートフォリオの概要
リソース
ケーススタディ:Patheon – あらゆる創薬過程に対応するエンドツーエンドの医薬品サービスソリューション(英語)
アプリケーションとラーニングセンター
定量アッセイを自信を持って行うには、お客様のラボの目的に適した液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)ワークフローソリューションが必要です。