環境や健康にリスクをもたらす化学物質を特定するうえで、現在および新たな規制に対応するために、ルーチン定量用の効果的で迅速なソリューションを見つけることが重要です。定量ソリューションは、低濃度の化学汚染物質をスクリーニングし定量するための幅広い分析要件に対応する必要があります。これらの化合物やメソッドは多様であり、規制に準拠しつつ迅速かつ確実に対応する統合型ソリューションが必要です。
特長
Thermo Scientific TSQ Fortis Plusトリプル四重極質量分析計は、定量における生産性の向上を促進します。優れた取得速度と感度、実績のある堅牢性と信頼性を兼ね備え、ハイスループット分析に次世代レベルの性能と価値をもたらします。強力なThermo Scientificクロマトグラフィーシステムと市場をリードするソフトウェアに統合されたシンプルな操作により、あらゆるスキルレベルのユーザーが、ラボの要件を満たす高い再現性と信頼性を備えた結果を取得することができます。
生産性に対する障壁の軽減:シンプルな操作性
ターゲット研究やルーチンアプリケーションには、直感的に操作できる、迅速で応答性の高い装置制御ソフトウェアが必要です。Thermo Scientific mzCloudライブラリデータベースなどのデータベースと統合された事前定義済みメソッドテンプレートは、経験的知識に基づいたターゲット定量メソッドの作成を可能にします。また、以前のTSQ Fortis質量分析計からメソッドを直接移行でき、最適化を行うことなく、読み込んで操作できます。
トランジションに割り当てるデュエルタイムの試験による決定は、ユーザー定義によるクロマトグラフィーピーク幅に基づいて自動化され、クロマトグラフィーピークあたりの固定サイクル時間または最適なデータポイント数を選択できます。優先度設定により、さらに調整できます。
選択性と感度を伴った速度の向上
TSQ Fortis Plus質量分析計は優れた取得速度を実現し、600 SRM/秒の取得が可能です。新しい電源と組み合わせることで、5ミリ秒での極性切り替えが可能になり、超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)分離においても、大量の標的化合物に必要な数のデータポイントを取得できます。
TSQ Fortis Plus質量分析計は、選択反応モニタリング(SRM)と高分解能選択反応モニタリング(H-SRM)の両方において優れた定量性能を発揮し、目的に合わせた選択性を実現します。強化されたアクティブQ2コリジョンセルは、特に低質量プロダクトイオンのプロダクトイオン透過率を向上させ、検出効率を高めることができます。
拡張された試験性能
TSQ Fortis Plus質量分析計を中心とした統合型ワークフローソリューションは、増え続ける多様な化合物を標的にする規制要件に対応します。新しいUHPLCおよび高性能イオンクロマトグラフィー(HPIC)システムは、サンプルの供給と分離の能力を最大限に高め、高コストのサンプル調製や誘導体化ステップを行うことなく、残留基準値を満たすための感度を維持します。Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)は、規制環境におけるすべての試験特性を制御し、生産性をさらに向上させます。
堅牢で信頼性の高い定量
イオン源、中性ブロッカー、および質量分析計の革新的な設計により、最適な性能を維持しながら、装置の稼働時間を最大化します。イオントランスファーチューブを使用すると、装置の真空を解除したり、機器キャリブレーションを必要としたりすることなく、数分で簡単に抽出や洗浄ができます。新しく統合された装置性能チェックおよびキャリブレーションルーチンにより、手動操作が減少し、データ取得と装置の生産性が最大化されます。
リソース
世界の食品供給に安全性とコンプライアンスを確保することはきわめて重要ですが、実際には、さまざまな環境で、異なる規制による処理が行われています。これは、農薬の開発や導入の差、輸送や取り扱いの違いにより複雑化しています。現在の検査要件、新たな脅威、そして規制に対応するワークフローソリューションを開発することが重要です。TSQ Fortis Plus質量分析計は、これらの課題に対処する新たなレベルの性能を提供します。
Thermo Scientificのワークフローは、臨床、法医学、およびトランスレーショナル研究の厳しいニーズに応える革新的なソリューションを提供します。TSQ Fortis Plus質量分析計は、効果的なフロントエンドソリューションと組み合わせることで、信頼性の高いデータを提供します。
ターゲット定量ワークフローへの依存は、高分子および低分子の薬物開発、製造、品質管理に不可欠な要素です。LC-MS/MSワークフローでは、幅広い種類の薬物と検査を扱うため、堅牢でトランスフェクション可能な使いやすいメソッドを使用して、感度、選択性、スループットの問題に対処する必要があります。TSQ Fortis Plus質量分析計は、大規模試験の分析に必要な感度と再現性を提供します。また、市場をリードするUHPLCおよびソフトウェアソリューションを含む包括的なThermo Scientificソリューションに不可欠な部分でもあります。
TSQ Fortis質量分析計による未来の定量分析:QA/QCのためのフェニレフリン塩酸塩の定量分析(英語)
追加のリソース
カタログ
ホワイトペーパー
ケーススタディ
Smart Notes
関連製品
ラボを接続してデータからより多くの知見を引き出す
Thermo Fisher Connectプラットフォームは、安全なクラウドベースのデータストレージ、科学分析アプリ、ピアコラボレーションツールなどのデジタル機能を備えた製品群の一部です。さらに、当社の資産管理ツールでは、ラボの装置の使用時間をリモートでスケジュールしたり、モバイルデバイスを介し測定をモニターしたりすることができます。
Thermo Fisher Connectを使えば、1 TBの無料ストレージを含む安全な個人アカウントへのファイルの接続、保存、同期を簡単に行えます。ピアコラボレーションツールおよびドキュメントコラボレーションツールは、安全なグループコラボレーションを可能にします。