複雑な高分子/低分子分析の可能性を広げる
Thermo Scientific Orbitrap トライブリッド質量分析計は、多用途性、選択性、感度、速度を組み合わせて、検出、特性評価、定量の対応範囲を広げます。リニアイオントラップ Thermo Scientific Orbitrap 質量分析装置および四重極を備えた質量分析装置は、独自の方法により、複数の高度な分析モードと実験の柔軟性を日常業務で実現します。
最適な Orbitrap トライブリッド質量分析計を探す
Thermo Scientific トライブリッド Orbitrap 質量分析計は、複雑なマトリックス中の微量ペプチド、インタクトタンパク質の翻訳修飾後アイソフォームの同定、アイソバリック代謝物の分離、化学的架橋を使用したタンパク質構造の特性評価など、難度の高いサンプルの高スループットスクリーニングと特性評価を可能にします。トライブリッド質量分析計は、検出からプロファイリングや定量まで、きわめて幅広い実験アプリケーションにより、1 台の装置で科学的進歩の道を開きます。
Orbitrap トライブリッドシステムは、質量分解能と分析モードに幅広く対応しています。具体的なニーズを満たすシステムを見つけるには、下表で Orbitrap トライブリッド質量分析計を比較したうえでご検討ください。
Orbitrap トライブリッド質量分析計には次の特長があります。
Orbitrap ID-X トライブリッド MS | Orbitrap Fusion トライブリッド MS | Orbitrap Fusion Lumos トライブリッド MS 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分解能(FWHM)@ m/z 200 | 7,500 ~ 500,000 | 7,500 ~ 500,000 | 7,500 ~ 500,000 | |||||
オプションの 100 万分解能 | 不可 | 可能 | ||||||
質量精度(外標準/内標準) | < 3 ppm/< 1 ppm | |||||||
質量範囲 | m/z 50 ~ 2,000 | m/z 50 ~ 6,000 | ||||||
EASY-IC | オプション | |||||||
イオン源/トランスファーチューブ | OptaMax NG | — | ||||||
イオン光学系 | S レンズ | HCTT/EDIF | ||||||
スキャン速度(定義済み条件下) | 30 Hz(OT)40 Hz(IT) | |||||||
極性切換 | 1.1 秒でフルサイクル 1 回(分解能 30,000 でポジティブおよびネガティブフルスキャン) | |||||||
四重極マスフィルターの最小単離幅 | 0.4 amu | |||||||
リニアイオントラップ分離 | 0.2 ~ 600 amu | |||||||
CID/HCD | Yes | |||||||
Msnn レベル | 最高 10 | |||||||
ETD | No | EASY-ETD | ||||||
UVPD | 不可 | 可能 | ||||||
Synchronous precursor selection | 不可 | 可能 | ||||||
データ取得ツール | あり。Thermo Scientific Orbitrap トライブリッドシリーズ X.X SP1QF1 が必要 | |||||||
主要アプリケーション | メタボロミクス、医薬品開発、代謝物同定、溶出物および漏出物、産業環境衛生などのアプリケーション向けの低分子特性評価と解明研究 | マルチオミクス、TMT、インタクト/トップダウンプロテオミクス | マルチオミクス、インタクト/トップダウンプロテオミクス |
関連アプリケーションと技術
研究費申請のためのリソースセンター
どの研究アイデアも重要です。このワンストップリソースは、研究費申請書の要件に関する情報を提供して、申請書を簡単に書けるようにするためのものです。 当社の最新のリソースをご覧いただくには、下記のフォームに必要事項を記入して送信してください。
関連する動画
Orbitrap ID-X トリブリッド質量分析計に Compound Discoverer ソフトウェアの AcquireX と mzLogic を組み合わせた、製薬業界に最適なソリューションです。代謝物同定の課題に対処する方法をご覧ください。
カタログ
資料
サポート