Thermo Scientific高分解能精密質量(HRAM)Orbitrap質量分析計の幅広い製品群からお選びください。当社のOrbitrap ベースのMSシステムを液体クロマトグラフィー機器に接続すれば、未知および既知化合物の分離性能を向上させ、ハイスループットワークフローを実現できます。以下のThermo Scientific Orbitrap LC-MS装置を比較し、お客様の解析ニーズに最適な装置をお選びください。
信頼性が高く、報告価値のある結果を必要とするお客様の検査要件を満たす定量が可能となり、信頼できるスクリーニング性能を備えた高分解能精密質量(HRAM)Orbitrap質量分析計をお選びください。
![]() | ![]() | |
Q Exactive Plus MS | Orbitrap Exploris 120 MS | |
---|---|---|
理想的な用途 | 法医毒物学、臨床研究、食品&環境安全性試験、基礎学術研究、スポーツアンチドーピング、バイオ医薬品開発、メタボロミクス、リピドミクス | 法医毒物学、臨床研究、食品&環境安全性試験、基礎学術研究、ターゲット/セミターゲットメタボロミクス、医薬品 |
分析 | 未知化合物の同定&確認、非標的および標的スクリーニング、標的定量 | |
次世代型イオン源インターフェース | オプション(BioPharmaオプション) | あり |
さまざまなアプリケーションに対応するクイックスタートメソッド | オプション(BioPharmaオプション) | あり |
ドラッグアンドドロップメソッドセットアップユーザーインターフェース | オプション(BioPharmaオプション) | あり |
Almanacウェブベースモニタリング・管理 | Foundation 3.1 SP 1以上が必要 | |
AcquireXによるインテリジェントなデータ取得 | なし | |
標準機能 | ||
分解能(m/z)200 | 140,000 (BioPharmaオプション利用で最大280,000) | 120,000 |
質量精度 (内部キャリブレーション) | <1 ppm(内部キャリブレーション) | <1 ppm(EASY-ICイオン源使用時、5日間以上) |
キャリブレーション方法 | 従来のCalmix | FlexMixキャリブレーションソリューションによるワンクリックキャリブレーション |
質量範囲 | m/z 50~6,000 (BioPharmaオプション利用で最大8000) | m/z 40~3,000 |
スキャン速度 | 12 Hz | 22 Hz |
ダイナミックレンジ | 最大5桁 | |
イオン源インターフェース | H-ESI IIプローブ搭載IonMax | OptaMax NGイオン源 |
極性切替 | 1 Hz | 1.4 Hz |
マルチプレキシング | 10 | 20 |
スキャン機能 | フルMS、AIF、SIM、PRM(Orbitrap Exploris 120用t-MS2)、DIA | |
解離法 | In-source CID、HCD | |
アップグレードオプション | ||
インタクトタンパク質モード | Yes | なし |
分解像度モード | Yes | なし |
イオン源 | APCI/APPIコンビネーションイオン源 EASY-Sprayイオン源 Nanospray Flexイオン源 | APCI/APPIコンビネーションイオン源 EASY-Sprayイオン源 Nanospray Flexイオン源 |
詳細情報
トランスレーショナル研究を実施するラボに最適な高性能、高分解能精密質量(HRAM)Orbitrap質量分析計をお選びください
![]() | ![]() | ![]() | ||
Orbitrap Exploris 240 | Orbitrap Exploris 480 | Q Exactive UHMR | ||
---|---|---|---|---|
理想的な用途 | 法医毒物学、スポーツアンチドーピング、食品&環境安全性研究および新規汚染物質検査、抽出物&浸出物、学術研究、バイオ医薬品開発、セミターゲットメタボロミクス、リピドミクス、臨床&トランスレーショナル研究 | 定量プロテオミクス、タンパク質同定、バイオ医薬品研究開発、臨床&トランスレーショナル研究 | プロテオミクス、構造生物学、タンパク質特性評価 | |
分析 | MSおよびMS/MS、定性/定量、スクリーニング&確認 | MSおよびMS/MS、スクリーニング&確認 | ||
高度なデータ依存実験 | Precursor Fit | SureQuant、Precursor Fit、Boxcar Scanning | なし | |
次世代型イオン源インターフェース | Yes | なし | ||
さまざまなアプリケーションに対応するクイックスタートメソッド | Yes | なし | ||
ドラッグアンドドロップメソッドセットアップユーザーインターフェース | Yes | なし | ||
Almanacウェブベースモニタリング・管理 | Foundation 3.1 SP 1以上が必要 | |||
AcquireXによるインテリジェントなデータ取得 | Yes | なし | ||
標準機能 | ||||
分解能(m/z)200 | 240,000 | 480,000 | 200,000(m/z) 400 | |
質量精度 (内部キャリブレーション) | <1 ppm(EASY-ICイオン源使用時、最大5日間) | <1 ppm(内部キャリブレーション) | ||
キャリブレーション方法 | FlexMixキャリブレーションソリューションによるワンクリックキャリブレーション | 従来のCalmix | ||
EASY-ICイオン源 | <1 ppm(最大5日間) | なし | ||
ダイナミックレンジ | 最大5桁 | |||
質量範囲 | m/z 40~6000 (BioPharmaオプション利用で最大8000) | m/z 40~6000 (BioPharmaオプション利用で最大8000) | m/z 350~80,000 | |
スキャン速度 | 最大22 Hz | 最大40 Hz | 最大12 Hz(分解能設定m/z 400で12,500) | |
極性切替 | 1.4 Hz | (1フルサイクル<1秒) | ||
イオン源 | OptaMax NGイオン源 | H-ESI IIプローブ搭載IonMax | ||
マルチプレキシング | 最大20プリカーサー/スキャン | なし | ||
スキャン機能 | FS、AIF、SIM、t-MS2、DIA、ddHCD | FS、AIF、MS/MS、pseudo-MS3 | ||
解離法 | In-source CID、HCD | インソーストラッピング、HCD | ||
アップグレードオプション | ||||
インタクトタンパク質モード | Yes | |||
高質量範囲n(HMRn、最大8000m/z) | Yes | なし | ||
イオン源 | FAIMS Pro Duoインターフェース APCI/APPIコンビネーションイオン源 EASY-Sprayイオン源 Nanospray Flexイオン源 VeriSpray PaperSprayイオン源 | APCI/APPIコンビネーションイオン源 EASY-Sprayイオン源 Nanospray Flexイオン源 |
高電界非対称波形イオン移動度分析(High-Field Asymmetric waveform Ion Mobility Spectrometry:FAIMS)を使用して、質量分析アッセイのイオン選択性を最適化し、化学的バックグランドノイズを低減できます。FAIMSは共溶出化合物からの干渉を効果的に防止し、S/N比を100倍以上向上させます。
詳細情報
ラボに最適な最高レベル性能Tribrid Orbitrap質量分析計をお選びください
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Orbitrap IQ-X Tribrid MS | Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS | Orbitrap Eclipse Tribrid MS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理想的な用途 | メタボロミクス、医薬品開発、代謝物同定、溶出物および漏出物、産業環境衛生などのアプリケーション向けの小分子特性評価と解明研究 | マルチオミクス、TMT、インタクト/トップダウンプロテオミクス、標的定量、タンパク質クロスリンキング | マルチオミクス、TMT、インタクト/トップダウンプロテオミクス、標的定量、タンパク質クロスリンキング、ネイティブオミックス、LCトップダウン質量分析、バイオ医薬品 | |||||
分析 | MSおよびMSn、定性および定量、プロファイリング、スクリーニング、ターゲット一貫的キャップまたはキャップ除去 | |||||||
高度なデータ依存実験 | 汎用メソッド、プロダクトイオン&ニュートラルロストリガーMSn、単離オフセット、MSnライブラリビルダー | SPS MS、汎用メソッド、プロダクトイオン&ニュートラルロストリガーMS3、分離オフセット、定量/確認取得、SureQuant | リアルタイムサーチSPS MS3、汎用メソッド、プロダクトイオン&ニュートラルロストリガー MSn、単離オフセット、定量/確認取得、SureQuant、Precursor Fitフィルター | |||||
AcquireX取得ツール | Thermo Scientific Orbitrapトライブリッドシリーズ 4.2 SP1QF1、3.1以上が必要 | |||||||
Almanacウェブベースモニタリング・管理 | Foundation 3.1 SP 1以上が必要 | |||||||
アップグレードオプション | ||||||||
EASY-ETD HD | No | Yes | ||||||
UVPDレーザー | No | Yes | ||||||
高質量範囲n(HMRn、最大8,000 m/z) | No | Yes | ||||||
Proton Transfer Charge Reduction(PTCR) | No | Yes | ||||||
EASY-ICイオン源 | Yes | |||||||
1M解像度 | No | Yes | ||||||
FAIMS Pro Duoインターフェース | Yes | |||||||
![]() |
高電界非対称波形イオン移動度分析(High-Field Asymmetric waveform Ion Mobility Spectrometry:FAIMS)を使用して、質量分析アッセイのイオン選択性を最適化し、化学的バックグランドノイズを低減できます。FAIMS 技術は共溶出化合物からの干渉を効果的に防止し、S/N比を 100 倍以上向上させます。
詳細情報
信頼性が高く、報告価値のある結果を必要とするお客様の検査要件を満たす定量が可能となり、信頼できるスクリーニング性能を備えた高分解能精密質量(HRAM)Orbitrap質量分析計をお選びください。
![]() | ![]() | |
Q Exactive Plus MS | Orbitrap Exploris 120 MS | |
---|---|---|
理想的な用途 | 法医毒物学、臨床研究、食品&環境安全性試験、基礎学術研究、スポーツアンチドーピング、バイオ医薬品開発、メタボロミクス、リピドミクス | 法医毒物学、臨床研究、食品&環境安全性試験、基礎学術研究、ターゲット/セミターゲットメタボロミクス、医薬品 |
分析 | 未知化合物の同定&確認、非標的および標的スクリーニング、標的定量 | |
次世代型イオン源インターフェース | オプション(BioPharmaオプション) | あり |
さまざまなアプリケーションに対応するクイックスタートメソッド | オプション(BioPharmaオプション) | あり |
ドラッグアンドドロップメソッドセットアップユーザーインターフェース | オプション(BioPharmaオプション) | あり |
Almanacウェブベースモニタリング・管理 | Foundation 3.1 SP 1以上が必要 | |
AcquireXによるインテリジェントなデータ取得 | なし | |
標準機能 | ||
分解能(m/z)200 | 140,000 (BioPharmaオプション利用で最大280,000) | 120,000 |
質量精度 (内部キャリブレーション) | <1 ppm(内部キャリブレーション) | <1 ppm(EASY-ICイオン源使用時、5日間以上) |
キャリブレーション方法 | 従来のCalmix | FlexMixキャリブレーションソリューションによるワンクリックキャリブレーション |
質量範囲 | m/z 50~6,000 (BioPharmaオプション利用で最大8000) | m/z 40~3,000 |
スキャン速度 | 12 Hz | 22 Hz |
ダイナミックレンジ | 最大5桁 | |
イオン源インターフェース | H-ESI IIプローブ搭載IonMax | OptaMax NGイオン源 |
極性切替 | 1 Hz | 1.4 Hz |
マルチプレキシング | 10 | 20 |
スキャン機能 | フルMS、AIF、SIM、PRM(Orbitrap Exploris 120用t-MS2)、DIA | |
解離法 | In-source CID、HCD | |
アップグレードオプション | ||
インタクトタンパク質モード | Yes | なし |
分解像度モード | Yes | なし |
イオン源 | APCI/APPIコンビネーションイオン源 EASY-Sprayイオン源 Nanospray Flexイオン源 | APCI/APPIコンビネーションイオン源 EASY-Sprayイオン源 Nanospray Flexイオン源 |
詳細情報
トランスレーショナル研究を実施するラボに最適な高性能、高分解能精密質量(HRAM)Orbitrap質量分析計をお選びください
![]() | ![]() | ![]() | ||
Orbitrap Exploris 240 | Orbitrap Exploris 480 | Q Exactive UHMR | ||
---|---|---|---|---|
理想的な用途 | 法医毒物学、スポーツアンチドーピング、食品&環境安全性研究および新規汚染物質検査、抽出物&浸出物、学術研究、バイオ医薬品開発、セミターゲットメタボロミクス、リピドミクス、臨床&トランスレーショナル研究 | 定量プロテオミクス、タンパク質同定、バイオ医薬品研究開発、臨床&トランスレーショナル研究 | プロテオミクス、構造生物学、タンパク質特性評価 | |
分析 | MSおよびMS/MS、定性/定量、スクリーニング&確認 | MSおよびMS/MS、スクリーニング&確認 | ||
高度なデータ依存実験 | Precursor Fit | SureQuant、Precursor Fit、Boxcar Scanning | なし | |
次世代型イオン源インターフェース | Yes | なし | ||
さまざまなアプリケーションに対応するクイックスタートメソッド | Yes | なし | ||
ドラッグアンドドロップメソッドセットアップユーザーインターフェース | Yes | なし | ||
Almanacウェブベースモニタリング・管理 | Foundation 3.1 SP 1以上が必要 | |||
AcquireXによるインテリジェントなデータ取得 | Yes | なし | ||
標準機能 | ||||
分解能(m/z)200 | 240,000 | 480,000 | 200,000(m/z) 400 | |
質量精度 (内部キャリブレーション) | <1 ppm(EASY-ICイオン源使用時、最大5日間) | <1 ppm(内部キャリブレーション) | ||
キャリブレーション方法 | FlexMixキャリブレーションソリューションによるワンクリックキャリブレーション | 従来のCalmix | ||
EASY-ICイオン源 | <1 ppm(最大5日間) | なし | ||
ダイナミックレンジ | 最大5桁 | |||
質量範囲 | m/z 40~6000 (BioPharmaオプション利用で最大8000) | m/z 40~6000 (BioPharmaオプション利用で最大8000) | m/z 350~80,000 | |
スキャン速度 | 最大22 Hz | 最大40 Hz | 最大12 Hz(分解能設定m/z 400で12,500) | |
極性切替 | 1.4 Hz | (1フルサイクル<1秒) | ||
イオン源 | OptaMax NGイオン源 | H-ESI IIプローブ搭載IonMax | ||
マルチプレキシング | 最大20プリカーサー/スキャン | なし | ||
スキャン機能 | FS、AIF、SIM、t-MS2、DIA、ddHCD | FS、AIF、MS/MS、pseudo-MS3 | ||
解離法 | In-source CID、HCD | インソーストラッピング、HCD | ||
アップグレードオプション | ||||
インタクトタンパク質モード | Yes | |||
高質量範囲n(HMRn、最大8000m/z) | Yes | なし | ||
イオン源 | FAIMS Pro Duoインターフェース APCI/APPIコンビネーションイオン源 EASY-Sprayイオン源 Nanospray Flexイオン源 VeriSpray PaperSprayイオン源 | APCI/APPIコンビネーションイオン源 EASY-Sprayイオン源 Nanospray Flexイオン源 |
高電界非対称波形イオン移動度分析(High-Field Asymmetric waveform Ion Mobility Spectrometry:FAIMS)を使用して、質量分析アッセイのイオン選択性を最適化し、化学的バックグランドノイズを低減できます。FAIMSは共溶出化合物からの干渉を効果的に防止し、S/N比を100倍以上向上させます。
詳細情報
ラボに最適な最高レベル性能Tribrid Orbitrap質量分析計をお選びください
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Orbitrap IQ-X Tribrid MS | Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS | Orbitrap Eclipse Tribrid MS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理想的な用途 | メタボロミクス、医薬品開発、代謝物同定、溶出物および漏出物、産業環境衛生などのアプリケーション向けの小分子特性評価と解明研究 | マルチオミクス、TMT、インタクト/トップダウンプロテオミクス、標的定量、タンパク質クロスリンキング | マルチオミクス、TMT、インタクト/トップダウンプロテオミクス、標的定量、タンパク質クロスリンキング、ネイティブオミックス、LCトップダウン質量分析、バイオ医薬品 | |||||
分析 | MSおよびMSn、定性および定量、プロファイリング、スクリーニング、ターゲット一貫的キャップまたはキャップ除去 | |||||||
高度なデータ依存実験 | 汎用メソッド、プロダクトイオン&ニュートラルロストリガーMSn、単離オフセット、MSnライブラリビルダー | SPS MS、汎用メソッド、プロダクトイオン&ニュートラルロストリガーMS3、分離オフセット、定量/確認取得、SureQuant | リアルタイムサーチSPS MS3、汎用メソッド、プロダクトイオン&ニュートラルロストリガー MSn、単離オフセット、定量/確認取得、SureQuant、Precursor Fitフィルター | |||||
AcquireX取得ツール | Thermo Scientific Orbitrapトライブリッドシリーズ 4.2 SP1QF1、3.1以上が必要 | |||||||
Almanacウェブベースモニタリング・管理 | Foundation 3.1 SP 1以上が必要 | |||||||
アップグレードオプション | ||||||||
EASY-ETD HD | No | Yes | ||||||
UVPDレーザー | No | Yes | ||||||
高質量範囲n(HMRn、最大8,000 m/z) | No | Yes | ||||||
Proton Transfer Charge Reduction(PTCR) | No | Yes | ||||||
EASY-ICイオン源 | Yes | |||||||
1M解像度 | No | Yes | ||||||
FAIMS Pro Duoインターフェース | Yes | |||||||
![]() |
高電界非対称波形イオン移動度分析(High-Field Asymmetric waveform Ion Mobility Spectrometry:FAIMS)を使用して、質量分析アッセイのイオン選択性を最適化し、化学的バックグランドノイズを低減できます。FAIMS 技術は共溶出化合物からの干渉を効果的に防止し、S/N比を 100 倍以上向上させます。
詳細情報
用語の定義
分解能:一般的に半値全幅(full width at half maximum:FWHM)で報告される 分解能は、二つの質量分析ピークの分離度を示し、ピークの質量を50%のピーク高さにおけるピーク幅(∆M)によって割った値として計算されます。
質量精度:この値は、装置が観測した実測値が既知標準や校正物質からどれだけ逸脱しているかを示し、100万分の1で表示されます。
スキャン速度:MSのスキャン速度はマススペクトルをどれだけ速くスキャンできるかを示し、ヘルツ(Hz)で測定されます。
極性切替1度のMS分析中に正および負の両方のサンプルイオン化データ(スペクトル)を切り替えながら取得します。極性切替えは医薬品、医薬品代謝物、農薬などの研究に使用されます。
PRM:パラレルリアクションモニタリング(Parallel reaction monitoring:PRM)は高分離能MS定量のターゲットメソッドで、プリカーサーイオンの各トランジションをフルスキャンでモニター、すなわちプリカーサーイオン由来のすべてのフラグメントがモニターされます。逆に、選択反応モニタリング(SRM)は1度に一つのトランジションをモニタリングします。
マルチプレックス:高いシグナル対ノイズ比を妥協することなく、1 度のスキャンで複数のプリカーサーイオンからデータを取得できる質量分析計のデータ取得法です。
MSn:タンデムMSとも呼ばれ、多段階MSを使用することで、定義されたm/zのプロダクトイオンスペクトルを捕捉できます。nはここでは記録されたプロダクトイオン段階の数です。
ETD:電子移動解離(Electron transfer dissociation:ETD)によりMSサンプルのペプチド骨格がフラグメント化し、ペプチドの修飾部位の特定を簡素化します。
Synchronous MS3:MS3分析のために複数のMS2 プリカーサーイオンを同時選択する定量法で、TMTおよびiTRAQ分析でよく利用されます。
このシンポジウムで、Dr.Albert J.R.Heck 教授は、構造プロテオミクスワークフローを、クロスリンク・ネイティブ MS 向けに確立する新たな手法を取り上げています。