正確で信頼できる水質分析
水質はコミュニティや環境の健全性にとって非常に重要です。当社のプロセス分析システムおよび装置は、水処理用途における課題への対処に役立ちます。飲料水の安全性から廃水処理プロセスまで、当社のソリューションなら常に価値をもたらし水質分析の目標達成を支援することができます。
迅速な反応と広範な測定範囲により、信頼性の高い発光モニタリングが行えます。当社のガス分析計、水分分析計、および硫黄分析計を使用すると、規制への準拠が求められている石油精製施設でのプロセス用ヒーターやフレアから放出される硫黄を確実にモニタリングできます。
蒸気発生および発電産業において、ナトリウムのモニタリングは重要な測定項目です。当社のプロセス分析計は、陽イオン用途から超低レベルのナトリウム測定まで幅広く対応し、ドリフトがなく安定した、信頼のおける測定結果を提供できるように設計されています。
Thermo Scientific™ プロセス質量分析計を使用すると、生産収率を最大化して利益を向上させることができます。これらの装置は、石油化学、鉄鋼、バイオテクノロジー業界におけるいくつかの困難なプロセスアプリケーションでの課題に対応できるよう製造されており、研究室レベルのオンラインガス組成分析を実現します。
代替不能なシステムを保護するには、反応性シリカを継続的にオンライン測定することが鍵となります。当社のシリカ分析計は、コストのかさむ腐食から機器を保護するために役立つと同時に、試薬の消費率を大幅に低減できるため、全体的な所有コストも削減できます。
Thermo Scientific プロセス分析計は、ボイラーなどの給水系におけるヒドラジン (または脱酸素剤) の継続的なオンライン測定に対応しており、プラント全体での水および蒸気の循環ループの効率を最適化します。
工業用途では、濁度は水処理の有効性を測るパラメーターとなります。当社の濁度センサーおよび関連アクセサリは、時間、空間、コストの節減を促すと同時に、お客様の濁度モニタリングのニーズを十分に満たします。
高い精度と信頼性を維持しつつ、低い所有コストで、プラント設備を防護できます。当社のリン酸モニターと関連アクセサリは、水質モニタリングの重要な構成要素である継続的なオンラインリン酸モニタリングプロセスを提供します。
耐久性と高性能を誇る当社の工業用導電プローブおよびモニター群は、超純水から最終水処理まで、幅広い導電用途に対応するように設計されています。
当社の製品は、時間と経費を節約すると同時に、上下水処理、環境モニタリング、エレクトロニクス生産など広範な産業用途で高速で正確な pH 測定が行えるよう設計されています。
蒸気発生系で生じる腐食の管理は、継続的な対処を必要とする経費のかかる未解決の課題です。リアルタイムでアンモニアレベルを測定することで、ボイラーの信頼性を高め、電力生産効率を最大化できます。
カルシウム硬度のモニタリングとレベル制御をリアルタイムで行えるプロセス分析装置です。発電用蒸気の純度の保持を始め、消費者向けボトル入り飲料水の検査まで、広範な領域での利用に適しています。
給水からの塩化物混入の早期検出により、プラントでの浄水の最適バランスを維持することができ、不安を取り除くことができます。当社の製品群は、腐食による大きな犠牲に対する最大の防御であり、迅速な塩化物検出を可能にします。
当社の塩素分析装置は多重パラメータの測定機能を有すと同時に、塩素レベルの正確なモニタリングが可能で、運用上の負担となる頻繁な保守作業は不要で、試薬の大量消費も伴いません。これらは、自治体による飲料水管理、廃水の処理、あるいは食品や清涼飲料市場での利用時の重要な要件です。
所定の効果を上げるには、飲料水内のフッ化物の量を厳密に制御する必要があります。Thermo Scientific の装置は EPA の定める水中フッ化物イオン標準試験法(Standard Test Method for Fluoride Ion in Water)に基づいており、フッ化物濃度を安全でかつ有効的なレベルの維持に役立ちます。
水質汚染レベルに対する厳格な法令要件に適合するうえで、オンライン水質測定の重要性がますます高くなっています。 最高の品質と実績を備えたプロセス分析計を選択することで、製造施設やプラントを常に保護された状態に置くことができます。
耐久性と高性能を誇る当社の溶存酸素プローブおよびモニター群は、超純水から最終水処理まで、幅広い導電用途に対応するように設計されています。
包括的なサービスソリューションにより、プロセス質量分析計、ガスおよび硫黄分析装置、流量計、密度計、液面計の最適な性能を引き出してください。
この有益な白書では、将来を見越した水質分析機器の採用に影響を与えた発電業界における変化について説明します。