フレアガスの高速オンラインモニタリング
フレアスタックは、回収もリサイクルもできない余分な炭化水素ガスを排出します。これらのガスは蒸気や空気と組み合わさってフレアシステム内で燃焼し、水蒸気と二酸化炭素を発生させます。各国政府や地方自治体は、大気汚染を低減するため、加工業者に対してプラントスタックやフレアから生じるさまざまな排出物を監視することを強く求めています。
米国環境保護庁(EPA)は、フレアに関する精製産業規則(Refinery Sector Rule)40 CFR Part 63の改正を発表しました。これにより、精製所は、新たな§63.670「フレア制御機器の要件」に準拠するようフレアを処理することが求められるようになりました。
新たな要件では、次の5つのフレア処理制限が規定されています。
- 燃焼ゾーン真発熱量(NHVCZ)
- 希釈真発熱量(NHVDIL)
- フレアチップ出口速度
- パイロット炎の存在
- 可視排出物 - 15分間のNHVCZ排出量を最小制限値270 BTU/scfに規定
NHVCZは、ベントガス(NHVVG)の真発熱量を測定することで計算できます。このため、煙道ガスの分析はコンプライアンス戦略における重要な要素となります。NHVCZが270 BTU/scfに近づいた場合は、プロパンや天然ガスなどの燃料ガスを追加する必要があります。可視排出物の発生を避けるために、場合によってはフレアに蒸気を加える必要が生じます。フレアガスの分析は、加工産業にとって大きな課題です。
関連するフレアスタックエミッションモニタリング分析計
Thermo Scientific Prima PROプロセス質量分析計は、過酷な生産環境において信頼性の高い動作を実現するように設計された、世界をリードするプロセス質量分析計です。プロセス質量分析は、正確で高速な多成分分析が可能なため、フレアガス流の測定に特に適しています。
- 高速かつ柔軟で正確な多成分分析を実現するスキャニング磁気セクターテクノロジー。フレアガス流の全成分の濃度を秒単位で報告。
- 32ポートまたは64ポートの高速マルチストリームサンプラー(RMS)により、フレアガスやプロセスガス流における複数のサンプルポイントの迅速かつ信頼性の高いモニタリングが可能。
- 世界的に有名な検査ラボであるEffecTech UKにより、独自に評価された性能。
- 磁気セクターテクノロジーは汚染に強く、数カ月間動作させることができ、キャリブレーションも完全自動。
独自の紫外線パルス蛍光(PUVF)技術と実証済みの熱分解システムを利用したThermo Scientific SOLA iQフレア分析計は、実績のあるSOLA IIフレア分析計をベースに開発されました。
- 完全に独立した2つのキャリブレーション範囲により、ppmから100%の濃度まで、全硫黄測定が可能。
- 自動的な範囲切り替えにより、フレアイベント中の連続測定が実現。
- 燃焼に空気のみを使用するため、所有コストが低減。
- 包括的なオンライン診断とユーザーが幅広く設定できるI/Oを備えた、直感的なカラータッチスクリーンユーザーインタフェース。
SOLA I、SOLA II、その他のブランドの硫黄分析計を下取りに出して、サービスオファーや現金割引をご利用ください。
この無料のeBookをダウンロードして、プロセス質量分析計と硫黄分析計によるガス分析でフレアスタックエミッションをモニタリングし、フレア処理制限に準拠する方法をご確認ください。
プロセス質量分析が、加工産業におけるフレアガスの課題に対処する最適な技術である理由をご確認ください。
フレアガスの分析は、加工産業にとって大きな課題です。まず、排出物は一般的に無機種および有機種の複雑な混合物から構成され、加工条件の変化に応じて成分や濃度が大幅に変化します。また、多くの規制では総発熱量、全硫黄、または総炭化水素量のみを記録することを求めていますが、個々の成分の濃度を測定することで、排出源を特定し、問題の所在が工場のどの部分にあるか見極めることができます。プロセス質量分析は、正確で高速な多成分分析が可能なため、フレアガス流の測定に特に適しています。
Prima PROプロセス質量分析計は、プラントスタックの迅速かつ正確な多成分分析を実現します。
製品サポートサービスおよび予備部品
サーモフィッシャーサイエンティフィックサービスソリューションはお客様の製品ライフサイクルにとって重要な要素です。この包括的なソリューションは、スピードが求められる機器が最大限の性能を発揮できるよう、特別に開発されました。
サーモフィッシャーサイエンティフィックと提携することにより、お客様の機器の製造工場で訓練を受けたエンジニアにアクセスできます。また、お客様がお持ちの機器用に設計された予備部品のみを送付します。弊社の専門家サービスチームは、まさにお客様の製品ライフサイクルの一部です。