高い信頼性と簡便性について
プロセス質量分析計を使用することで、生産効率を最適化し、利益率を向上させることができます。このプロセスガス分析装置は、石油化学、鉄鋼、およびバイオテクノロジー産業における多くの困難なプロセスアプリケーションに対応するように設計されています。高い信頼性と操作が簡単なサーモフィッシャーサイエンティフィックのプロセスガス分析テクノロジーを用いることで、より迅速かつ包括的なラボクオリティのオンラインガス分析とプロセス分析が可能になります。
詳細については、プロセス質量分析計比較ガイドをご覧ください。
Thermo Scientific Prima PRO プロセス質量分析計を使用することで、生産効率を最適化し、利益を向上させることができます。このオンライン質量分析計&プロセスガス分析計は、石油化学、鉄鋼、バイオテクノロジー産業における多くの困難なプロセスアプリケーションに対応できるように開発されました。信頼性が高く、使いやすい Prima PRO オンライン質量分析計は、より迅速で完全な分析ラボ・クオリティのオンラインガス成分分析を可能にします。高耐久性、耐故障設計により、99.7%を上回る有用性が保証され、メンテナンス手順の簡略化と自動チューニング機能により、連続運転や生産性の向上が容易にです。
Thermo Scientific Prima BT 卓上型質量分析計を使用すると、高速スキャンと再現性の高い測定が可能になります。このプロセスガス分析計は、プロセス開発ラボラトリー向けに特別に設計された高精度のマルチポイント走査磁場型ガス分析計です。
企業にとって従業員はもっとも価値のある人的資産となります。Thermo Scientific Sentinel PRO 環境質量分析計を使用すれば、有毒な揮発性有機化合物(VOC)の放出が最大暴露レベルを超える前にリーク検出しそれを補正することが可能です。これにより、そうした物質への致命的な暴露の可能性から従業員を保護します。最大 60 のサンプルポイントを 10 分でモニタリングします;優れた選択性と感度により、誤警報やリリースミスのリスクを未然に防ぐことができます。
世界の鉄鋼生産の大部分は従来の製鋼プロセスによるものですが、耐久性と腐食耐性が向上した鋼のニーズが生じたため、真空脱気プロセスが使用されることも多くなってきました。二次製鋼プロセスに炉排出ガスの迅速な継続分析がいかに重要か、その際 Prima PRO プロセス質量分析計どのように貢献するかを説明します。
バイオテクノロジーと製薬
鉄/スチール
精製/石油化学