プロセスの中断を最小限に
Thermo Scientific Sarasotaガスおよび液体密度計を使用することにより、石油およびガス、石油化学製品および電力業界において密度または密度関連変数を確実に測定できます。弊社の密度計では、ほぼリアルタイムで信号の入手性を制御し、プラントの効率および活動を維持できます。
ガス密度計製品
ガスの組成は、多くの場合、その密度または比重によって特徴付けられます。Thermo Scientific Sarasotaガス密度計は、密度または密度に関連する変数を継続的にオンラインでモニタリングし、プロセス成分の変動や最終製品の品質を瞬時に検出します。他のサンプリング法とは異なり、リアルタイム制御を提供することで、生産性の向上、製品廃棄物の最小化、およびコストの削減を実現します。
Thermo Scientific Sarasota RTR900機器リトラクターは、Thermo Scientific Sarasota ID900ガス密度計と一緒に高圧測定アプリケーションで使用します。このねじジャッキを使用すると、ラインが動作している状態でID900の挿入と取出しを行えるので、真のプロセス状態で測定を実行できます。
自己完結型バイパスサンプル調整器であるThermo Scientific Sarasota SG901(旧SG900)比重分析計を使用すると、乾性ガスおよび湿性ガスの密度、圧力、および温度を測定できます。このコンパクトモデルは、迅速に反応し、読取値の0.2%までの高精度な連続測定を実現するので、さまざまなアプリケーションに最適な選択です。
Thermo Scientific CM515/HME900密度変換器で最適なデータ処理を実行できます。Thermo Scientificの密度計または比重分析装置は、HART に適合した現場取り付け変換器または制御室をベースとする装置のいずれかを選択できます。どちらの機器も、密度および密度関連の変数を高い整合性で計算し、効率的な管理輸送とプロセスの最適化を実現します。
液体の密度測定
Thermo Scientific Sarasota液体密度計は、実証済みの振動要素設計を利用しており、連続的なオンライン密度測定のもっとも正確な方法として広く認められています。コンパクトで軽量な密度計はプラントの大きな振動に耐え、アップストリームの流量調整や装置サポートを必要とせずに、既存の配管に直接設置できます。
Thermo Scientific CM515/HME900密度変換器で最適なデータ処理を実行できます。Thermo Scientificの密度計または比重分析装置は、HARTに適合した現場取り付け変換器または制御室をベースとする装置のいずれかを選択できます。どちらの機器も、密度および密度関連の変数を高い整合性で計算し、効率的な管理輸送とプロセスの最適化を実現します。
製品サポートサービスおよび予備部品
サーモフィッシャーサイエンティフィックサービスソリューションはお客様の製品ライフサイクルにとって重要な要素です。この包括的なソリューションは、スピードが求められる機器が最大限の性能を発揮できるよう、特別に開発されました。
サーモフィッシャーサイエンティフィックと提携することにより、お客様の機器の製造工場で訓練を受けたエンジニアにアクセスできます。また、お客様がお持ちの機器用に設計された予備部品のみを送付します。弊社の専門家サービスチームは、まさにお客様の製品ライフサイクルの一部です。