もっとも必要とされる場所でプロセス制御
流量測定とプロセス制御は世界中で行われている炭化水素の生産、処理、輸送において非常に重要な要素です。弊社のThermo Scientificフローコンピューター・フローメーターシリーズは、コスト削減、材料損失の防止、自動化、工程における重要な点のモニタリングを可能にします。弊社の製品は、現場から制御室、アップストリームからダウンストリームまで、優れた制御性、確実性、信頼性を提供します。
お客様に最適なフローコンピューターが不明な場合は、製品選択ガイドをご覧ください。
石油および天然ガスのワークフロー
石油とガスのアップストリームセクターには、燃料の探査と生産の作業がともに含まれます。アップストリームでは、地下の地層から石油、ガス、水を費用対効果の高い方法で抽出します。主な用途にはプランジャー採油、ガスリフト採油、セパレーター制御、坑井試験、自動化などがあります。
石油増進回収法(EOR)による生産コストの最小化および生産量の増大は石油・ガス産業のアップストリームにおいて重要な要素です。オペレーションモニタリングを最大限に行うには、情報処理能力が高く、カスタマイズ可能で使いやすいソリューションが必要です。
Smart多変数トランスミッター(SMV)はThermo Scientific AutoXPガスおよび液体流量コンピュータをもとデザインされており、正確で信頼性の高い炭化水素の測定とコントロールを提供します。製造から精製まで、石油およびガス産業の厳しい要求を満たします。
- イーサネット接続
- Bluetooth接続
- 履歴アーカイブ
- プラグアンドプレイインターフェース
Thermo Scientific AutoXP気体&液体流量計算機はシングルランフローコンピューターまたはスマート多変数トランスミッターとして使用できるユニットで、非常に柔軟に使用できます。AutoXPは気体、液体いずれの用途にも設定でき、クラスI、区分1の要件を満たしつつ、現在もっともよく使用される主要な機器を搭載しています。
- 坑井試験用の丈夫で頑強なユニット
- Bluetoothを使用して現場でも簡単に接続可能
- あらかじめプログラムされた機能により自動化が容易
- ガラス越しの操作が可能なキーパッドで従業員の安全を確保
- クラスI、区分1の要件を満たす設計
Thermo Scientific AutoPILOT PROマルチラン炭化水素フローコンピューターはSCADAネットワークに容易に統合でき、データアクセスを円滑にします。AutoPILOT PROは簡易なシングルラン測定から、プランジャー制御機能、ガスリフト機能、カスタマイズ可能なユーザーインターフェースを用いたマルチラン測定まで対応します。
- 設定可能なMODBUS®プロトコルマッピング
- モジュラー拡張ボードにより能力を増大
- 8種のプランジャー法を利用可能
- タンクレベル計やガスクロマトグラフ(GC)などの他の機器とも容易に接続可能
AutoMITTER PRO多変数トランスミッターは、メンテナンスとトラブルシューティングを簡素化する、使いやすいシングルボード設計を特長としています。AutoCONFIGソフトウェアによる自動検出により、現場での迅速かつ簡単な導入が可能です。
- シングルボード設計
- イン/アウトコネクタ
- 本質安全
- ロータリースイッチのアドレス指定
STD5000およびSTD6000トランスデューサーは電子入力信号変換の業界基準を設けており、高い正確性、信頼性、使いやすさを備えているため、操作が容易になり、生産性が向上します。
油ガス田における電子流量測定が生産性を促進
収益最大化のためには油ガス田の生産量を最大化することが重要です。採掘井の圧力が低下し、水が地層から裸孔に流れて貯留すると、背圧が徐々に上昇します。井戸管内の液量が増えるにつれて、ガス生産の速度が低下または停止してしまいます。これに気づかないまま放置すると、生産量も油ガス田の寿命も減少します。
関連ビデオ
石油およびガスのミッドストリームセクターに相当するのは、天然ガス、原油、石油精製品の輸送や貯蔵、および市場に流通するまでの過程です。原油や天然ガスは、パイプラインなどの手段により生産設備から精製プラントに集められ、ダウンストリームの顧客に届けられます。主に、管理輸送、貯蔵、ガス制御、システムバランス、自動化などに用いられます。
ミッドストリームにおいては、損失および使途不明(L&U)レベルをうまく管理することが重要です。集油・集ガスシステムのバランスをとる効果的な手段となる機器を使えば、正確で再現性のある測定を行うことができ、解析能も向上するでしょう。
Smart多変数トランスミッター(SMV)はThermo Scientific AutoXPガスおよび液体流量コンピュータをもとデザインされており、正確で信頼性の高い炭化水素の測定とコントロールを提供します。製造から精製まで、石油およびガス産業の厳しい要求を満たします。
- イーサネット接続
- Bluetooth接続
- 履歴アーカイブ
- プラグアンドプレイインターフェース
Thermo Scientific AutoXP気体&液体流量計算機はシングルランフローコンピューターまたはスマート多変数トランスミッターとして使用できるユニットで、非常に柔軟に使用できます。AutoXPは気体、液体いずれの用途にも設定でき、クラスI、区分1の要件を満たしつつ、現在もっともよく使用される主要な機器を搭載しています。
- 坑井試験用の丈夫で頑強なユニット
- Bluetoothを使用して現場でも簡単に接続可能
- あらかじめプログラムされた機能により自動化が容易
- ガラス越しの操作が可能なキーパッドで従業員の安全を確保
- クラスI、区分1の要件を満たす設計
AutoEXEC 32処理拡張可能ガスおよび液体フローコンピューターを使用すると、生産性と効率が向上します。これは、天然ガスと石油を同時に測定する業界初のフローコンピューターです。この頑丈で使いやすいシステムは、4~32の処理で毎秒最大10回の速度で流量を計算するので、資本支出を削減できます。
- 複雑なAGA/API式を迅速かつ正確に解くことが可能
- 出荷時に装填済み
- API 21.2液体の管理輸送基準に適合
Thermo Scientific AutoLACT流量コントローラーを使用することにより、インテリジェントで信頼性のある測定と、広範に使用されているLACTスキッドの制御ができます。生産設備からトラック、パイプラインまたは貯蔵タンクまで確実に輸送するThermo Scientific AutoPILOT PROで実証済みの技術をもとに設計されています。
- 信頼性が高く頑丈:
- バイリンガル HMIインターフェース
- 処理チケットは電子的に保管され、現場で印刷も可能
- 正確な測定により維持費を削減
AutoMITTER PRO多変数トランスミッターは、メンテナンスとトラブルシューティングを簡素化する、使いやすいシングルボード設計を特長としています。AutoCONFIGソフトウェアによる自動検出により、現場での迅速かつ簡単な導入が可能です。
- シングルボード設計
- イン/アウトコネクタ
- 本質安全
- ロータリースイッチのアドレス指定
STD5000およびSTD6000トランスデューサーは電子入力信号変換の業界基準を設けており、高い正確性、信頼性、使いやすさを備えているため、操作が容易になり、生産性が向上します。
ダウンストリームの石油およびガスセクターに相当するのは、原油の精製、未処理の天然ガスの処理および精製、石油およびガスの分配です。主に管理輸送、タンクレベル、流量制御、プラントバランスなどに用いられます。
正確かつ信頼性のある測定は石油またはガス製品の収益を最大化するうえで重要です。正確で再現性があり測定を直ちに行える機器および従業員の安全を確保するユニットは、ダウンストリームセクターにおけるソリューションとして重要な要素です。
Smart多変数トランスミッター(SMV)はThermo Scientific AutoXPガスおよび液体流量コンピュータをもとデザインされており、正確で信頼性の高い炭化水素の測定とコントロールを提供します。製造から精製まで、石油およびガス産業の厳しい要求を満たします。
- イーサネット接続
- Bluetooth接続
- 履歴アーカイブ
- プラグアンドプレイインターフェース
Thermo Scientific AutoXP気体&液体流量計算機はシングルランフローコンピューターまたはスマート多変数トランスミッターとして使用できるユニットで、非常に柔軟に使用できます。AutoXPは気体、液体いずれの用途にも設定でき、クラスI、区分1の要件を満たしつつ、現在もっともよく使用される主要な機器を搭載しています。
- 坑井試験用の丈夫で頑強なユニット
- Bluetoothを使用して現場でも簡単に接続可能
- あらかじめプログラムされた機能により自動化が容易
- ガラス越しの操作が可能なキーパッドで従業員の安全を確保
- クラスI、区分1の要件を満たす設計
AutoEXEC 32処理拡張可能ガスおよび液体フローコンピューターを使用すると、生産性と効率が向上します。これは、天然ガスと石油を同時に測定する業界初のフローコンピューターです。この頑丈で使いやすいシステムは、4~32の処理で毎秒最大10回の速度で流量を計算するので、資本支出を削減できます。
- 複雑なAGA/API式を迅速かつ正確に解くことが可能
- 出荷時に装填済み
- API 21.2液体の管理輸送基準に適合
AutoMITTER PRO多変数トランスミッターは、メンテナンスとトラブルシューティングを簡素化する、使いやすいシングルボード設計を特長としています。AutoCONFIGソフトウェアによる自動検出により、現場での迅速かつ簡単な導入が可能です。
- シングルボード設計
- イン/アウトコネクタ
- 本質安全
- ロータリースイッチのアドレス指定
STD5000およびSTD 6000トランスデューサーは電子入力信号変換の業界基準を設けており、高い正確性、信頼性、使いやすさを備えているため、操作が容易になり、生産性が向上します。
Thermo Scientific AutoCONFIGソフトウェアは、フローコンピューターAutoSERIES用の堅牢なインターフェースです。ユーザーを支援するように設計されたインターフェースは設定が簡単で、詳細なプログラミングは不要です。
ユーザーをサポートするようデザインされた現場実績のあるプラットフォームをご体験ください。更なるデータ洞察が得られるため、現場運営が向上します。詳細をご確認ください。
石油とガスのアップストリームセクターには、燃料の探査と生産の作業がともに含まれます。アップストリームでは、地下の地層から石油、ガス、水を費用対効果の高い方法で抽出します。主な用途にはプランジャー採油、ガスリフト採油、セパレーター制御、坑井試験、自動化などがあります。
石油増進回収法(EOR)による生産コストの最小化および生産量の増大は石油・ガス産業のアップストリームにおいて重要な要素です。オペレーションモニタリングを最大限に行うには、情報処理能力が高く、カスタマイズ可能で使いやすいソリューションが必要です。
Smart多変数トランスミッター(SMV)はThermo Scientific AutoXPガスおよび液体流量コンピュータをもとデザインされており、正確で信頼性の高い炭化水素の測定とコントロールを提供します。製造から精製まで、石油およびガス産業の厳しい要求を満たします。
- イーサネット接続
- Bluetooth接続
- 履歴アーカイブ
- プラグアンドプレイインターフェース
Thermo Scientific AutoXP気体&液体流量計算機はシングルランフローコンピューターまたはスマート多変数トランスミッターとして使用できるユニットで、非常に柔軟に使用できます。AutoXPは気体、液体いずれの用途にも設定でき、クラスI、区分1の要件を満たしつつ、現在もっともよく使用される主要な機器を搭載しています。
- 坑井試験用の丈夫で頑強なユニット
- Bluetoothを使用して現場でも簡単に接続可能
- あらかじめプログラムされた機能により自動化が容易
- ガラス越しの操作が可能なキーパッドで従業員の安全を確保
- クラスI、区分1の要件を満たす設計
Thermo Scientific AutoPILOT PROマルチラン炭化水素フローコンピューターはSCADAネットワークに容易に統合でき、データアクセスを円滑にします。AutoPILOT PROは簡易なシングルラン測定から、プランジャー制御機能、ガスリフト機能、カスタマイズ可能なユーザーインターフェースを用いたマルチラン測定まで対応します。
- 設定可能なMODBUS®プロトコルマッピング
- モジュラー拡張ボードにより能力を増大
- 8種のプランジャー法を利用可能
- タンクレベル計やガスクロマトグラフ(GC)などの他の機器とも容易に接続可能
AutoMITTER PRO多変数トランスミッターは、メンテナンスとトラブルシューティングを簡素化する、使いやすいシングルボード設計を特長としています。AutoCONFIGソフトウェアによる自動検出により、現場での迅速かつ簡単な導入が可能です。
- シングルボード設計
- イン/アウトコネクタ
- 本質安全
- ロータリースイッチのアドレス指定
STD5000およびSTD6000トランスデューサーは電子入力信号変換の業界基準を設けており、高い正確性、信頼性、使いやすさを備えているため、操作が容易になり、生産性が向上します。
油ガス田における電子流量測定が生産性を促進
収益最大化のためには油ガス田の生産量を最大化することが重要です。採掘井の圧力が低下し、水が地層から裸孔に流れて貯留すると、背圧が徐々に上昇します。井戸管内の液量が増えるにつれて、ガス生産の速度が低下または停止してしまいます。これに気づかないまま放置すると、生産量も油ガス田の寿命も減少します。
関連ビデオ
石油およびガスのミッドストリームセクターに相当するのは、天然ガス、原油、石油精製品の輸送や貯蔵、および市場に流通するまでの過程です。原油や天然ガスは、パイプラインなどの手段により生産設備から精製プラントに集められ、ダウンストリームの顧客に届けられます。主に、管理輸送、貯蔵、ガス制御、システムバランス、自動化などに用いられます。
ミッドストリームにおいては、損失および使途不明(L&U)レベルをうまく管理することが重要です。集油・集ガスシステムのバランスをとる効果的な手段となる機器を使えば、正確で再現性のある測定を行うことができ、解析能も向上するでしょう。
Smart多変数トランスミッター(SMV)はThermo Scientific AutoXPガスおよび液体流量コンピュータをもとデザインされており、正確で信頼性の高い炭化水素の測定とコントロールを提供します。製造から精製まで、石油およびガス産業の厳しい要求を満たします。
- イーサネット接続
- Bluetooth接続
- 履歴アーカイブ
- プラグアンドプレイインターフェース
Thermo Scientific AutoXP気体&液体流量計算機はシングルランフローコンピューターまたはスマート多変数トランスミッターとして使用できるユニットで、非常に柔軟に使用できます。AutoXPは気体、液体いずれの用途にも設定でき、クラスI、区分1の要件を満たしつつ、現在もっともよく使用される主要な機器を搭載しています。
- 坑井試験用の丈夫で頑強なユニット
- Bluetoothを使用して現場でも簡単に接続可能
- あらかじめプログラムされた機能により自動化が容易
- ガラス越しの操作が可能なキーパッドで従業員の安全を確保
- クラスI、区分1の要件を満たす設計
AutoEXEC 32処理拡張可能ガスおよび液体フローコンピューターを使用すると、生産性と効率が向上します。これは、天然ガスと石油を同時に測定する業界初のフローコンピューターです。この頑丈で使いやすいシステムは、4~32の処理で毎秒最大10回の速度で流量を計算するので、資本支出を削減できます。
- 複雑なAGA/API式を迅速かつ正確に解くことが可能
- 出荷時に装填済み
- API 21.2液体の管理輸送基準に適合
Thermo Scientific AutoLACT流量コントローラーを使用することにより、インテリジェントで信頼性のある測定と、広範に使用されているLACTスキッドの制御ができます。生産設備からトラック、パイプラインまたは貯蔵タンクまで確実に輸送するThermo Scientific AutoPILOT PROで実証済みの技術をもとに設計されています。
- 信頼性が高く頑丈:
- バイリンガル HMIインターフェース
- 処理チケットは電子的に保管され、現場で印刷も可能
- 正確な測定により維持費を削減
AutoMITTER PRO多変数トランスミッターは、メンテナンスとトラブルシューティングを簡素化する、使いやすいシングルボード設計を特長としています。AutoCONFIGソフトウェアによる自動検出により、現場での迅速かつ簡単な導入が可能です。
- シングルボード設計
- イン/アウトコネクタ
- 本質安全
- ロータリースイッチのアドレス指定
STD5000およびSTD6000トランスデューサーは電子入力信号変換の業界基準を設けており、高い正確性、信頼性、使いやすさを備えているため、操作が容易になり、生産性が向上します。
ダウンストリームの石油およびガスセクターに相当するのは、原油の精製、未処理の天然ガスの処理および精製、石油およびガスの分配です。主に管理輸送、タンクレベル、流量制御、プラントバランスなどに用いられます。
正確かつ信頼性のある測定は石油またはガス製品の収益を最大化するうえで重要です。正確で再現性があり測定を直ちに行える機器および従業員の安全を確保するユニットは、ダウンストリームセクターにおけるソリューションとして重要な要素です。
Smart多変数トランスミッター(SMV)はThermo Scientific AutoXPガスおよび液体流量コンピュータをもとデザインされており、正確で信頼性の高い炭化水素の測定とコントロールを提供します。製造から精製まで、石油およびガス産業の厳しい要求を満たします。
- イーサネット接続
- Bluetooth接続
- 履歴アーカイブ
- プラグアンドプレイインターフェース
Thermo Scientific AutoXP気体&液体流量計算機はシングルランフローコンピューターまたはスマート多変数トランスミッターとして使用できるユニットで、非常に柔軟に使用できます。AutoXPは気体、液体いずれの用途にも設定でき、クラスI、区分1の要件を満たしつつ、現在もっともよく使用される主要な機器を搭載しています。
- 坑井試験用の丈夫で頑強なユニット
- Bluetoothを使用して現場でも簡単に接続可能
- あらかじめプログラムされた機能により自動化が容易
- ガラス越しの操作が可能なキーパッドで従業員の安全を確保
- クラスI、区分1の要件を満たす設計
AutoEXEC 32処理拡張可能ガスおよび液体フローコンピューターを使用すると、生産性と効率が向上します。これは、天然ガスと石油を同時に測定する業界初のフローコンピューターです。この頑丈で使いやすいシステムは、4~32の処理で毎秒最大10回の速度で流量を計算するので、資本支出を削減できます。
- 複雑なAGA/API式を迅速かつ正確に解くことが可能
- 出荷時に装填済み
- API 21.2液体の管理輸送基準に適合
AutoMITTER PRO多変数トランスミッターは、メンテナンスとトラブルシューティングを簡素化する、使いやすいシングルボード設計を特長としています。AutoCONFIGソフトウェアによる自動検出により、現場での迅速かつ簡単な導入が可能です。
- シングルボード設計
- イン/アウトコネクタ
- 本質安全
- ロータリースイッチのアドレス指定
STD5000およびSTD 6000トランスデューサーは電子入力信号変換の業界基準を設けており、高い正確性、信頼性、使いやすさを備えているため、操作が容易になり、生産性が向上します。
Thermo Scientific AutoCONFIGソフトウェアは、フローコンピューターAutoSERIES用の堅牢なインターフェースです。ユーザーを支援するように設計されたインターフェースは設定が簡単で、詳細なプログラミングは不要です。
ユーザーをサポートするようデザインされた現場実績のあるプラットフォームをご体験ください。更なるデータ洞察が得られるため、現場運営が向上します。詳細をご確認ください。
製品サポートサービスおよび予備部品
サーモフィッシャーサイエンティフィックサービスソリューションはお客様の製品ライフサイクルにとって重要な要素です。この包括的なソリューションは、スピードが求められる機器が最大限の性能を発揮できるよう、特別に開発されました。
サーモフィッシャーサイエンティフィックと提携することにより、お客様の機器の製造工場で訓練を受けたエンジニアにアクセスできます。また、お客様がお持ちの機器用に設計された予備部品のみを送付します。弊社の専門家サービスチームは、まさにお客様の製品ライフサイクルの一部です。