">
生産性を向上させるHPLC/UHPLCの機能
信頼性が高く革新的で使いやすいThermo Scientific HPLC/UHPLCシステムの幅広い製品ポートフォリオにより、非常に複雑なサンプルでも確実に分離できます。これらのシステムや、その関連ソフトウェアおよび関連製品は、データの信頼性と、分析が規制要件に準拠していることを確保するのに役立ちます。これらの製品は、汎用性、他のシステムからの容易なメソッド移菅、シームレスなソフトウェア統合、さまざまな検出器オプションを提供し、全体的な運用コストの削減を可能にします。
最適なHPLC/UHPLCシステムを構築しましょう
検出器オプション
適切な検出器を選択することで、確実に標的化合物を検出できます。Thermo Scientific HPLC/UHPLCシステムは、さまざまなHPLC検出器と組み合わせて補完的な分析を行えます。また、Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)を使用して、システムの他の部分とともにシームレスに制御されるため、データの取得と処理を容易にします。
使用可能な検出器タイプ:
UV/Vis吸光検出
蛍光検出
荷電化粒子検出
LC-MSアプリケーション用質量分析
荷電化粒子検出器の技術、利点、およびアプリケーションの概要
CAD(上)は質量分析(中)やUV(下)とは異なり、サンプル中のすべての分析種を測定できます。質量分析(MS)では、分析種が気相イオンを形成する必要があり、UV検出器による反応は発色団の性質に左右されます。
メソッド移菅ツール
Thermo Scientific HPLC/UHPLCシステムを使用すると、システム間およびラボ間のメソッド移菅が容易です。特定のシステムの内臓機能は、調整可能なシステムグラジエントディレイボリューム、複数のカラム温調機能モード、およびニードル内自動サンプル希釈などを有することで、メソッド移菅を容易します。これらはすべて、Chromeleon CDSソフトウェアインターフェースを使用して容易に調整できます。当社のメソッド移菅ツールを使用して、Waters™ Alliance™ HPLCシステムAgilent™ 1260 Infinity™ LCシステム、およびShimadzu™ Nexera-I™システムなどの他のHPLCメーカーのシステム設定を複製して、そのメソッドをVanquish Core HPLCシステムで再現できます。
正確なグラジエント供給
Thermo Scientific Vanquishおよび HPLC/UHPLCポンプのThermo Scientific SmartFlow技術は、変動する溶媒圧縮率に合せて自動的に補正し、正確なパフォーマンスと柔軟性を発揮して再現性のある分離を実現します。この技術は、溶媒の組成や圧力に関係なく、正確かつ精密な流量制御を確保します。
さらに、Thermo Scientific Vanquish HorizonバイナリポンプのSmartStroke技術は、少量の混合容量でもTFAによるベースラインの変動を実質的に排除でき、より低いグラジエントディレイボリューム(GDV)とより高い感度を実現します。
保持時間精度
Vanquish HPLC/UHPLCオートサンプラーはThermo Scientific SmartInject技術を採用しており、この技術はサンプル注入に伴う圧力低下を軽減します。注入ショックの影響を低減することには大きな利点があります。カラムベッドへの圧力ショックを最小限に抑え、カラムの寿命を延ばし、早期に溶出する化合物の定量を向上させるため、保持時間の精度が向上します。
SmartInject技術を使用して注入後の圧力低下を大幅に軽減することで、保持時間の再現性(6回の反復)が向上し、カラム寿命が延長します。
システムヘルスチェック
特定のThermo Scientific HPLC/UHPLCシステムでは自動システムヘルスチェックを設定できるため、問題が分析の実行に影響をおよぼす前にそれを防止できます。システムの迅速診断は、ダウンタイムを短縮し、コストのかかるサンプルの再分析を回避します。特定のシステムはビデオガイドを内蔵しており、ルーチンのメンテナンスに役立ちます。
特定のThermo Scientific Vanquish HPLC/UHPLCシステムでは、オプションのインタラクティブなThermo Scientific Vanquishユーザーインターフェースを使用して、システムヘルス、パフォーマンス、および平衡状態を一目で確認できます。
スケジュール設定ダイアログボックス
スケジュール設定ダイアログボックスから、定期システムヘルスチェックを容易に自動化できます。
Vanquish溶媒モニター
ほとんどのVanquish HPLC/UHPLCシステムはThermo Scientific Vanquish溶媒モニターに対応しています。このモニターは、各溶媒チャンネルと排液コンテナの液量を正確に測定し、標準操作手順(SOP)を合理化します。サンプルの連続動作を完了するのに十分な溶離液または廃液容量がない場合、連続動作の準備チェックの一部としてシステムは自動的に警告を発し、システムやカラムの損傷を防ぐとともに、信頼性の高い結果を確保します。
Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム
Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)は、Thermo Scientific HPLC/UHPLCシステムを制御するための推奨ソフトウェアです。このソフトウェアはThermo Scientific HPLCシステムのすべての機能と性能を引き出し、システムが最大限の潜在性で稼働するようにします。Chromeleon CDSは、最大限の使いやすさ、信頼性、および性能を提供する独自のスマート機能を備えており、コンプライアンスに準拠しながら、HPLC装置や検出器を効率的に制御することにより、LCワークフローを合理化します。
Chromeleon CDSは、すべてのThermo Scientificクロマトグラフィー装置と統合でき、データの自動監査とセキュリティを提供して、常に変更される基準や規制への対応を可能にします。このソフトウェア1つで、Thermo Scientificクロマトグラフィー装置だけでなく他のメーカーの装置も制御できるため、インフォマティクスインフラストラクチャーを簡素化できます。
Chromeleon CDSによるインテリジェントなLC制御
現在CDSソフトウェアを変更できないユーザーのために、当社は、他のメーカーのソフトウェアから特定のThermo Scientificクロマトグラフィー装置を制御できるソフトウェアプラグインを提供しています。そのソフトウェアプラグインにはOpenLab™ソフトウェア用 Standard Instrument Integration (SII)プラグインや、Empower™ソフトウェア用Thermo Scientific Standard Instrument Integration (SII)プラグインなどがあります。
最適化されたHPLC消耗品
お客様がより良い結果を達成し、投資効果を最大化できるよう、当社は、分析課題に対応できる革新的で信頼性の高いクロマトグラフィー消耗品を提供しています。これらの製品は最新のThermo Scientificクロマトグラフィー装置を使用してテストされているため、当社の消耗品がお客様のクロマトグラフィーシステムに最適であることに自信が持てます。
当社は以下の消耗品を提供しています:
HPLC/UHPLCカラム
オートサンプラーバイアルおよびウェルプレート
サンプル調製
HPLC標準液、試薬、溶媒
運用コストの削減
新しいHPLCまたはUHPLCシステムを購入する際、購入価格は1つの検討項目にすぎません。システムの使用と維持に必要な生涯コストが見落とされる場合があります。
システムの生涯コストの計算には、次を考慮する必要があります:
Vanquish UHPLCプラットフォームは、装置の使用期間全体で、同等のHPLCシステムと比較して、サービスおよびメンテナンスコストを低減し、長期的なコスト節約により総所有コストを大幅に向上させまう。
計算ツール:HPLCシステム総所有コスト計算ツール
この計算ツールは、Thermo Scientific HPLCシステムの購入と運用にかかる総コストを算定します。そのため、デュアル液体クロマトグラフィーなど、ラボの生産性を向上させる独自のワークフローによる削減コストの可能性を把握できます。
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution
">