">
どのソフトウェアを選択するべきか?
Thermo Scientific Chromeleon 7クロマトグラフィーデータシステム(CDS)は、ワークステーションおよびエンタープライズ環境でクラス最高レベルの性能と操作性を発揮し、Thermo Scientific HPLCシステムの潜在性を最大限に引き出します。Thermo Scientific HPLC、UHPLC、質量分析(MS)システム、および他のメーカーの製品を含むさまざまなシステムを制御できます。
HPLC/UHPLCソフトウェアオプション
Chromeleon CDS
Standard Instrument
Integration (SII)
Aria MX
規制準拠
(SIIは規制準拠したCDSで使用可)  
拡張性
ワークステーションからエンタープライズまで
操作の簡便性
マルチチャンネルHPLC/UHPLC
    最大4チャンネル
サードパーティ製CDSソフトウェアとの互換性
マルチチャンネルLC性能が必要なアプリケーションには、Thermo Scientific Aria MXソフトウェアを提供しています。このソフトウェアは最大4つの独立したフローパスを同時に制御できます。
また、現在使用中のCDSソフトウェアを変更できない場合は、当社のStandard Instrument Integration (SII)を使用して、Thermo Scientific HPLC/UHPLCシステムをChromeleon CDS以外のソフトウェアから制御できます。
最適なHPLC/UHPLCシステムを構築しましょう
Chromeleon CDS
CDSは、クロマトグラフィーおよびMSデータを規制に準拠しながら、効率的かつ高い信頼性で扱い、分析プロセス全体を管理するために不可欠です。Chromeleon 7 CDSは、容易な操作を実現し、ラボやITのニーズに対応できるよう設計されています。すぐに直感的に使用できるため、トレーニング時間は最小限に抑え、ラボ効率を向上させます。また、業界をリードするネットワーク障害保護により、復元可能なクライエント-サーバー間アーキテクチャーを提供するため、データセキュリティの確保と連続稼働を実現します。
Chromeleon CDSは、Thermo Scientific HPLCシステムのすべての機能と性能を引き出し、各装置が最大限の潜在性で稼働するようにします。たとえば、Vanquish Core HPLCシステムのシステム診断やヘルスチェックは、Chromeleon CDSを使用した場合にのみ可能です。
ルーチンの品質テストから常に変化する研究方法まで、Chromeleon CDSはワークフロー全体を合理化し、より優れた結果をより迅速に提供します。
Standard Instrument Integration (SII)
Thermo Scientific Standard Instrument Integration (SII)により、アプリケーションを変更することなく、Chromeleon CDS以外のソフトウェアを使用してThermo Scientific HPLC/UHPLCシステムを制御できます。
SIIは、サードパーティ製ソフトウェア用のシンプルなプラグインで、Chromeleon CDSのパワーを活用して、装置の制御と装置メソッドの編集機能を提供します。SIIはサードパーティ製CDSソフトウェアに容易に統合でき、メインソフトウェアによる装置の完全な制御とシームレスなデータ取得を可能にしながら、コンプライアンスを維持します。このソフトウェアは、注入データの保存、連続動作、ユーザー管理、およびその他の機能を行います。
Thermo Scientific HPLCシステムをその他の一般的なCDSおよびMSソフトウェアパッケージに接続するためのさまざまなSIIパッケージを提供しています。これには、Xcalibur用SII、Empower™ソフトウェア用SII、およびOpenLab™用SIIが含まれます。
将来的に現在使用中のCDSからChromeleon CDSへ切り替える必要がある場合、Chromeleonソフトウェアの装置制御モジュールに習熟しておくことで、オペレーターのトレーニングやエラーを低減できます。
Aria MX
マルチチャンネルLCの最適化を最大化するための選択肢
Thermo Scientific Aria MXソフトウェアは、最大8つのポンプ、2つのオートサンプラー、および独立した4つのフローパスで構成されるシステムを制御するマルチチャンネルLCシステムのすべての面を管理し、スループットを最大化します。Aria MXソフトウェアは、複数のメソッドを複数チャンネルで同時に管理し、複数の連続動作でも可能です。そのため、クロマトグラムの特定の領域のみが質量分析計(MS)に送信されます。これは、有用なデータを取得することによりMSの利用性を最大化し、サンプルスループットも最大化します。
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution
">