ご使用のThermo Scientific HPLCまたはUHPLCシステム、およびアプリケーションに最適な、革新的でインテリジェントなコンポーネントをお選びください。Thermo Scientific Vanquish HPLCおよびUHPLCシステムは、いずれも4種類の主要コンポーネントで構成されています。豊富なポンプ、オートサンプラー、温調機能付きのカラムコンパートメント、および検出器から選択できます。ナノ、キャピラリー、マイクロボア、分析またはセミ分取のいずれのフロー構成でも、当社の液体クロマトグラフィーコンポーネントは信頼性と精度が高く正確な動作を確保します。
|
|
|
|
概要 | |||
バイナリ、クォタナリ、デュアルグラジエント、アイソクラティック、ナノ/キャピラリー/マイクロのHPLC/UHPLCポンプから選択でき、再現性のある分離を実現します。 | 全注入範囲で正確な注入を達成するため、最小のキャリーオーバーで高速かつ再現可能なサンプル注入を実現します。 | 持続的なカラム温度制御という利点により、安定した保持時間を確保します。 | 堅牢で高感度なHPLC/UHPLC検出器を選択して、標的分析種を定量できます。 |
Thermo Scientific Vanquishポンプを使用することで、業界最先端の動作圧、流量確度、流量精度を得られます。Vanquish HPLC/UHPLCポンプは、最適化されたグラジエントディレイボリューム、卓越したグラジエントプロファイル、比類のない流量確度、および耐久性を提供します。すべてのVanquishポンプにThermo Scientific SmartFlow技術が採用されており、変動する溶媒圧縮率に応じて自動的に補正します。
革新的で緻密に設計されたThermo Scientific HPLC/UHPLCオートサンプラーとサンプラー拡張モジュールは、動作範囲内で信頼性が高く正確で高精度な注入を実現します。さまざまなサンプルラックフォーマットに対応しています。
Thermo Scientific HPLC/UHPLCカラムコンパートメントを使用することで、より確実に分離を制御できます。アクティブおよびパッシブプレヒーティングは、カラムに入る溶媒がカラム温度と一致するようにし、温度の影響による性能低下を低減します。2つのカラム温調モード(非空気循環と空気循環)により、分離を調整して既存のメソッドと容易に合致させ、UHPLC分析で均一な温度を確保します。
当社はThermo Scientific Vanquish HPLC/UHPLCシステム用に広範な検出器を提供することで、サンプル中の分析種の確実な検出を可能にしています。
Thermo Scientific ViperrおよびnanoViperフィンガータイトフィッティング、チューブ、キット、およびアクセサリを使用して、HPLCモジュール、バルブ、およびカラムを素早く接続できます。液漏れのない接続を実現し、デッドボリュームを最小限に抑えてクロマトグラフィーの結果を向上させます。
ViperおよびnanoViperフィッティングは取り付け用のツールが不要で、狭小な接続部(10ポートバルブなど)にも適合し、シンプルさと高性能を兼ね備えています。
HPLC/UHPLCシステム用のThermo Scientific Viperフィンガータイトフィッティングはチューブの先端でシールし、実質的にデッドボリュームを排除します。再使用可能なこれらのフィッティングは、ツールを使用することなくHPLCまたはUHPLCシステムの配管を容易にし、最大1500 barの圧力に対応する再現可能で漏れのない接続を実現します。
Vanquish溶媒モニター
一部のHPLC/UHPLCシステムは、Vanquish溶媒モニターに対応しています。このモニターは、各溶媒チャンネルと排液コンテナの液量を正確に測定し、標準操作手順(SOP)を合理化します。サンプルの連続動作を完了するのに十分な溶離液または廃液容量がない場合、連続動作の準備チェックの一部としてシステムは自動的に警告を発し、システムやカラムの損傷を防ぐとともに、信頼性の高い結果を確保します。
Vanquishユーザーインターフェース
Thermo Scientific Vanquishユーザーインターフェースでは、システムヘルス、性能、および平衡状態を一目で確認できます。この使いやすいインターフェースにより、操作者は素早くシステムの状態を把握し、問題を解決できます。多言語対応のインターフェースはシンプルなメンテナンスチュートリアルを備えているため、初心者でも、確実に信頼性の高い結果を提供するシステムを維持できるようにガイドします。
フラクションコレクター
Thermo Scientificフラクションコレクターによる精製は、ナノからセミ分取アプリケーションまでをサポートしています。ハイパフォーマンスなThermo Scientific Vanquishフラクションコレクターは、当社のThermo Scientific Vanquish分析精製LCシステムと完全に統合することで、正確な分別によるピンポイント精製を可能にします。