高性能なLCカラムを使用し、優れた分析結果を
信頼できるカラムが必要ですか? 40 年以上にわたって LC カラム技術をリードしてきた Thermo Scientific™ HPLC/UHPLC カラムは、お客様にご満足いただける高い品質を提供します。当社の広範な製品ラインアップにさまざま粒子径やカラムサイズが用意されており、分解能や感度の向上、分析時間の短縮、一貫性のあるパフォーマンスなど、分離に関する多くのニーズにお応えします。
HPLC/UHPLC カラムのカテゴリー
生物学的サンプルを取り扱っていますか? タンパク質、ペプチド、糖鎖、核酸、オリゴヌクレオチド分析専用に設計された当社独自の固定相により、生体サンプルの高分解能で高効率な分離を実現します。
メソッド開発における生産性と柔軟性を高める方法をお探しですか? 当社はさまざまな逆相固定相を提供していて、分離や溶出順序が最適化できます。
ご使用のサンプルは、水と有機溶媒の混合液中で溶解できませんか? 当社では脂溶性化合物の保持および分離に最適な、シリカおよびシリカに修飾を施した順相カラムを製造しています。
逆相クロマトグラフィーを使用した極性化合物、親水性化合物の保持に問題がありますか? これらのカラムは、従来の逆相条件では保持されない化合物に対しても強い保持力を有し、イオンペア試薬を使用しなくても保持する可能性があります。
高極性化合物を分析するための HILIC カラムをお探しですか? これらのカラムは、糖、グリカン、ペプチドなどの親水性化合物の分離に非常に適しています。
イオン性の化合物や疎水性化合物を一度の分析で分離する必要がありますか? 一本のカラムで複数の分離モードを有するため、カラムスイッチングやイオンペア、複数のカラムを使用した分析が不要です。
分析種は溶液中でイオンまたはチャージを有していますか? 当社のシリカ基材のイオン交換カラムは、水溶性の低分子化合物に最適です。
希釈した酸性の移動相を使用して糖を分離するカラムをお探しですか?これらの高分子配位子交換カラムは、さまざまなカウンターイオンを利用して必要な選択性を提供します。
水溶性ポリマーの高分解能分離をご希望ですか? 当社のサイズ排除カラム(SEC)はさまざまな分子量に対応できるように細孔径が最適化されています。
主な製薬および環境アプリケーション向けに設計されたこれらのカラムは、新しいユニークな固定相を利用して優れた分離能を提供します。
関連する LC カラムの動画
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.