なぜなら小児や若年期のがんは異なるから
小児や若年期の悪性腫瘍の種類やドライビング遺伝子は、大人とは異なるので、特別にデザインされ、ターゲットを絞りながらも網羅的に解析できるパネルが、将来的に小児や若年期のがん治療における臨床研究や正確な理解のために必要となります。
Ion Torrent Oncomine Childhood Cancer Research Assay は、次世代シーケンス(NGS)をベースに、小児と若年期のがんゲノムの網羅的プロファイリングが行えるように特別にデザインされています。
網羅的にカバーするためのユニークなコンテンツ
- 第一線級の研究者と小児がん専門家が監修
- 203 種類の異なる遺伝子と数千の融合遺伝子ドライバー(変異も網羅的にカバー)
結論を迅速に得るために最適化されたワークフロー
- インフォマティクスまでを含むトータルソリューション
- サンプルタイプにより、2 ~ 3日で解析
- 血液、骨髄、FFPE 組織を含む異なるサンプルタイプに対応
ICON(International Childhood Oncology Network)とのコラボレーション:
- ユーザーごとのフリーメンバーシップ
- 結果の比較のための変異データベースへのアクセスや共同研究など、多くのメリットをもたらします。
Oncomine Childhood Cancer Research Assay は、白血病や脳腫瘍、さまざまな固形腫瘍を含むすべての小児がんのためにデザインされた初めてのパネルです。 特に重要なことは、本製品が RNA と DNA のアッセイに対応し、小児がんで重要となる融合遺伝子と DNA 変異を同時に検出できることです。 私は、International Childhood Oncology Network(ICON)を設立できたことをとても喜ばしく思っています。このネットワークは、データを収集し、経験を共有することで小児がんの臨床研究を前進させるでしょう。
Timothy Triche, MD, PhD
Children’s Hospital Los Angeles Center for Personalized Medicine の Founding Director
ICON—小児がんへの知識を増やし戦うために、ともに進みましょう。
Oncomine Childhood Cancer Research Assay のユーザーとして、サーモフィッシャーサイエンティフィックにより設立された ICON(International Childhood Oncology Network)のフリーメンバーになれます。 この組織の目的は、世界中の研究者を結びつけることで、知識や経験の共有を容易にし、プロトコールやベストパラクティスや迅速なバリデーションや進行中の品質管理用のサンプルの共有を図ります。 メンバーは、変異プラットフォームにもアクセスできます。
Oncomine Childhood Cancer Research ワークフロー
小児がん研究に最適化されたトータルワークフローにより、血液、骨髄、新鮮もしくは凍結された FFPE 組織を含むさまざまなサンプルタイプを 2 ~ 3 日間でサンプルから結果まで到達できます。 Ion 540 Chip 一枚で、8 サンプルという柔軟なサイズでの処理を行えます。
網羅的に変異をカバー(82) | ||
ABL1 ABL2 ALK ACVR1 AKT1 ASXL1 ASXL2 BRAF CALR CBL CCND3 CCR5 CDK4 CIC CREBBP CRLF2 CSF1R CSF3R CTNNB1 DAXX DNMT3A EGFR EP300 ERBB2 ERBB3 ERBB4 ESR1 EZH2 | FASLG FBXW7 FGFR2 FGFR3 FLT3 GATA2 GNA11 GNAQ H3F3A HDAC9 HIST1H3B HRAS IDH1 IDH2 IL7R JAK1 JAK2 JAK3 KDM4C KDR KIT KRAS MAP2K1 MAP2K2 MET MPL MSH6 MTOR | NCOR2 NOTCH1 NPM1 NRAS NT5C2 PAX5 PDGFRA PDGFRB PIK3CA PIK3R1 PPM1D PTPN11 RAF1 RET RHOA SETBP1 SETD2 SH2B3 SH2D1A SMO STAT3 STAT5B TERT TPMT USP7 ZMYM3 |
全エクソンをカバー(44) | |
APC ARID1A ARID1B ATRX CDKN2A CDKN2B CEBPA CHD7 CRLF1 DDX3X DICER1 EBF1 EED FAS GATA1 GATA3 GNA13 ID3 IKZF1 KDM6A KMT2D MYOD1 NF1 NF2 PHF6 PRPS1 PSMB5 PTCH1 | PTEN RB1 RUNX1 SMARCA4 SMARCB1 SOCS2 SUFU SUZ12 TCF3 TET2 TP53 TSC1 TSC2 WHSC1 WT1 XIAP |
CNV(24) |
ALK BRAF CCND1 CDK4 CDK6 EGFR ERBB2 ERBB3 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FGFR4 GLI1 GLI2 IGF1R KIT KRAS MDM2 MDM4 MET MYC MYCN PDGFRA PIK3CA |
融合遺伝子および発現(97) | |||
ABL1 ABL2 ALK BCL11B BCOR BCR BRAF CAMTA1 CCND1 CIC CREBBP CRLF2 CSF1R DUSP22 EGFR ETV6 EWSR1 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FLT3 FOSB FUS GLI1 GLIS2 HMGA2 | JAK2 KAT6A KMT2A KMT2B KMT2C KMT2D LMO2 MAML2 MAN2B1 MECOM MEF2B MET MKL1 MLLT10 MN1 MYB MYBL1 MYH11 MYH9 NCOA2 NCOR1 NOTCH1 NOTCH2 NOTCH4 NPM1 NR4A3 | NTRK1 NTRK2 NTRK3 NUP214 NUP98 NUTM1 NUTM2B PAX3 PAX5 PAX7 PDGFB PDGFRA PDGFRB PLAG1 RAF1 RANBP17 RARA RECK RELA RET ROS1 RUNX1 SS18 SSBP2 STAG2 STAT6 | TAL1 TCF3 TFE3 TP63 TSLP TSPAN4 UBTF USP6 WHSC1 YAP1 ZMYND11 ZNF384 遺伝子発現 |
1700 以上の融合アイソフォーム変異
Oncomine Childhood Research Assay のコンテンツは、第一線級の研究者と小児がん研究者により開発されました。 このアッセイは、97 遺伝子の翻訳/融合パネル(1700 以上の融合アイソフォーム変異)を含み、それらは多くの小児肉腫や白血病に共通しています。しかし 82 の DNA ターゲットパネルは関連深い変異を網羅的に含み、44 ターゲットは特にがん抑制遺伝子などの全エクソンを含み、24 は CNV ターゲットです。
カタログ番号 | ||
Oncomine Childhood Cancer Research Assay | Ion Chef による自動ライブラリ調製 | 詳細はこちらから › |
Oncomine Childhood Cancer Research Assay | マニュアルによるライブラリ調製 | 詳細はこちらから › |
*このアッセイは Ion 540 Chip を用いて最適化され、検証が行われています。