シンプルなクローン評価。高感度の希少クローン検出。正確な体細胞高頻度突然変異解析。
B細胞リンパ腫および白血病は、1つまたは少数のB細胞の悪性形質転換、および増殖に由来します。それぞれのB細胞はその表面に異なるB細胞レセプター(BCR)を発現するため、対象となる潜在的な悪性クローンは、元の細胞からのユニークなBCRシーケンスによって同定し、測定することができます。このようなB細胞の形質転換は、現在進行中のトランスレーショナル・リサーチおよび臨床研究において重要な焦点領域です。
近年、血液腫瘍学研究を進めるためにBCRレパートリーに対するハイスループットシーケンシングの需要がますます増えています。次世代シーケンシング(NGS)は、従来のアプローチと比較して、超高感度、検出下限値(LOD)が低い、多数のサンプルやターゲット領域に対する柔軟性が高いといった、大きなメリットがあります。
Ion Torrent Oncomine BCR IGH-LR (long read)アッセイおよびOncomine BCR IGH-SR (short read)アッセイは、血液腫瘍学者が求めるB細胞クローナリティの評価、体細胞高頻度突然変異(SHM)の測定、および残存病変(MRD)研究のための希少なB細胞クローンの検出を容易にする、堅牢かつ高感度なNGSベースのアッセイです。
Oncomine BCR IGH LR アッセイ
シンプルなクローン評価&正確な体細胞高頻度突然変異(SHM)の測定
Oncomine BCR IGH LR Assayは、long-read sequencing(~400bp)により、1つのライブラリサンプルからシンプルなクローン評価と、IGHV遺伝子のCDR 1~3における体細胞高頻度突然変異を定量することができます。
製品の特長
- 専用のデータ解析ソフトウエアのによる独自のデータアウトプットとクローンの自動解析機能により可能となったシンプルで直感的なクローン評価
- Ion Torrentプラットフォームの低いエラー率とデータ解析ソフトウェアに組み込まれた自動レポート機能により、IGHV遺伝子のSHMレベルを正確に測定します。
- サンプルから結果まで48時間のターンアラウンドタイムで回答までの時間を短縮します
- さまざまな一般的な血液学のサンプルタイプからの最小限のサンプル投入量(25 ng程度)で複数検体を解析できる柔軟性により効率が向上します
Oncomine BCR IGH SR アッセイ
MRD研究のための高感度な希少クローン検出
Oncomine BCR IGH SR Assayでは、ショートリードシーケンシングにより、検体中の低頻度B細胞クローンの検出を可能にします。他の方法と比較して、ディープシーケンシングは感度が高く、例外的に検出限界が低くなります。
製品の特長
- 独自のCDR3シーケンスによりの希少なB細胞クローンを高感度かつ超低検出限界(LOD)10-6で確実に検出
- MRD研究の対象となる潜在的悪性クローンの頻度を簡単に測定、比較します。
- サンプルから結果まで48時間のターンアラウンドタイムで回答までの時間を短縮します
- 複数の半導体チップとサンプルタイプから選択して、個別のサンプルバッチのニーズ、希望するLOD、必要なスループットに合わせることができます。
新しい血液学的研究の洞察。Oncomineがもたらす利点。
私たちは Oncomine ソリューションをラボに簡単に実装、スケールアップできるようにしています。Oncomine TCRアッセイと同様に、Oncomine BCRアッセイにもバイオインフォマティクスと比類のないサービスとサポートを含む、おなじみのエンドツーエンドのワークフローが付属しています。
サンプルから洞察まで48時間
Oncomine BCR IGHアッセイは、Ion GeneStudio S5システムで実行できます。Oncomine BCR IGH LRアッセイは、多くの一般的な血液学的サンプルタイプからのRNAインプットと適合します。Oncomine BCR IGH SRアッセイは、FFPE由来のRNAおよびDNA、ならびに血液学的サンプルタイプの両方に適合します。ライブラリ作製からサンプルの分析までの全ワークフローを、48時間で完了することができます。