‹ Illumina システム用 NGS ライブラリ調製キット
ウイルス調査における Collibri NGS の発展
SARS-CoV-2ウイルスの次世代シーケンシング(NGS)により、世界の伝染をモニタリングし、ウイルスの進化や病理学に関する洞察を得ることができます。Illuminaシステム用Collibri DNAライブラリ調製キットが提供するSARS-CoV-2ゲノム解析は、高感度な変異検出を高いカバレッジを実現します。新たな変異株を迅速かつ高感度に分析することで、研究コミュニティはワクチンや治療開発に関する洞察を得ることができます。すべてのIllumina NGSシステムに対応しています。
以下のワークフロー手順は、Illumina NGSシステム上のSARS-CoV-2などのコロナウイルスの研究に最適化されています。SuperScript IV VILO Master MixおよびThermo Scientific Second Strand cDNA Synthesis Kitを使用して、Santara Clinics Biobankからの同意を得て提供された気管支肺胞洗浄液(BAL)研究サンプルのライセートを精製し、逆転写しました。結果として得られたcDNAを、Illumina システム用Collibri ES DNAライブラリ調製キットを使用してNGSライブラリに変換し、濃縮しました。ライブラリをIllumina MiSeq ™ Systemで2 x 150 bpでシーケンスしました。
サンプル1 | |
---|---|
サンプルタイプ | 気管支肺胞洗浄液(BAL) |
平均カバレッジ(x) | 440.7 |
アライメントリード(カウント) | 96,059 |
アライメントリード(%) | 99.5 |
SNP コール(カウント) | 10 |
図1.強力なカバレッジと高感度なバリアント検出。検査でCOVID-19陽性を示した患者から2つの研究サンプルを得ました。そのカバレッジプロファイルは、サンプルあたり250,000回未満のリードから全ゲノムをカバーしていることを示しました。バリアント検出感度は、個々のサンプルの株同定に適しています。
ワークフロー
SARS-CoV-2のシーケンスに必要な材料
Illuminaシステム上のNGSによるSARS-CoV-2の研究に最適化されたプロトコルは、以下の表に示す試薬を使用します。
表1.最適化されたプロトコルの各ステップに対応する試薬は、サーモフィッシャーサイエンティフィックによって完全にサポートされています。
ステップ | キット | 製品番号 |
---|---|---|
1.トータルRNAの精製 | MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit | A48310、A42352 |
2.RNAのcDNAへの逆転写 | SuperScript IV VILO Master Mix および Second Strand cDNA Synthesis Kit | 11756050、11756500 および A48570、A48571 |
3.NGSライブラリの調製 | Illuminaシステム用Collibri ES DNAライブラリ調製キット | コンビナトリアルデュアルインデックス(CD)A38605024、A38607096 ユニークデュアルインデックス(UD)A38606024、A43605024、A43606024、A43607024、 A38607196 |
4.ライブラリの定量 | Collibriライブラリの定量キット または Qubit fluorometerによるアッセイ | qPCR A38524100、A38524500 または Qubit Q32850、Q32853 |
手順
ステップ1:トータルRNAの精製
BALサンプルを溶解した後、トータルRNAを精製します。MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kitは、SARS-CoV-2検査のスループットを向上させるように最適化されています。
ステップ2:RNAのcDNAへの逆転写
最良の結果を得るには、SuperScript VILO Master Mixを使用して第一鎖cDNAを合成し、Second Strand cDNA Synthesis Kitを使用して第二鎖cDNAを合成します。
SuperScript IV逆転写酵素ユーザーガイド
Second Strand cDNA Synthesis Kitユーザーガイド
ステップ3:NGSライブラリの調製
Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systemsの標準プロトコルには、以下の変更を推奨します。
表2.Collibri ES DNAライブラリ調製キットを使用したライブラリ作成に推奨されるプロトコル最適化。
ステップ | 標準的な推奨事項 | SARS-CoV-2サンプルに推奨される変更 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.DNAサンプルからEDTAを除去します | (必要な場合) | 逆転写を完了した後、25 µLから始めます | |||
インプット:1~500 ng | インプット:50 ng | ||||
2.DNAを断片化し、dA-tailsを加えます | 氷または冷却ラック上で、各DNAサンプルの断片化およびダテーリング反応を0.2 mLの滅菌薄壁PCRチューブに組み立てます。試薬を所定の順序で追加します。 | 氷または冷却ラック上で、各DNAサンプルの断片化およびダテーリング反応を0.2 mLの滅菌薄壁PCRチューブに組み立てます。試薬を所定の順序で追加します。 | |||
コンポーネント | 容量 | コンポーネント | 容量 | ||
10 mm Tris-HCL、pH 7.5~8.5 | 40 µLまで | cDNA | 10 µL | ||
二本鎖DNA(1 ng~500 ng) | X µL | 10 mM Tris-HCI、pH 7.5~8.5 | ~31 µL | ||
10XフラグメンテーションおよびdA-tailing Buffer(青色) | 5 µL | 10XフラグメンテーションおよびdA-tailing Buffer(青色) | 5 µL | ||
総容量(水色の混合物) | 40 µL | 総容量(水色混合物) | 36 µL | ||
サンプルに5XフラグメンテーションおよびdA-tailing Enzyme Mixを加えます。 | サンプルに5XフラグメンテーションおよびdA-tailing Enzyme Mixを加えます。 | ||||
コンポーネント | 容量 | コンポーネント | 容量 | ||
ステップ1からのバッファー-DNA混合物(水色混合物) | 40 µL | ステップ1からのバッファー-DNA混合物(水色混合物) | 36 µL | ||
5XフラグメンテーションおよびdA-tailing酵素ミックス(透明) | 10 µL | 5XフラグメンテーションおよびdA-tailing酵素ミックス(透明) | 14 µL | ||
総容量(水色混合物) | 50 µL | 総容量(水色混合物) | 50 µL | ||
目的のフラグメントサイズの最適化時間と最適化範囲 | 20分間37℃で断片化します。 | ||||
フラグメントサイズ | 37℃での断片化時間 | ||||
遺伝子組み換え | 最適化範囲 | ||||
150~300 bp | 20分 | 20~30分 | |||
300~500 bp | 10分 | 10~20分 | |||
500~700 bp | 5分 | 5~10分 | |||
3.ポストライゲーションの両側サイズセレクションを実行します | ターゲットインサートサイズに合わせて両側サイズセレクションができます | カスタマイズされたクリーンアッププロトコル | |||
4.PCRはライブラリを増幅します | PCRサイクルの数は、DNAの開始量(すなわち、インプットDNA)によって異なります。 | 12 PCRサイクルのライブラリを増幅します。 |
ステップ4:(推奨)SARS-CoV-2用ライブラリの濃縮
このオプションの濃縮ステップ(enrichment)は、コロナウイルスゲノムに焦点を当てたプロジェクトに推奨されます。このステップは、ウイルスゲノムとその宿主との相互作用を研究するプロジェクトでは省略できます。濃縮を実施する場合は、最大収量を確保するために追加の増幅が推奨されます(表4)。
表3.オプションの濃縮を実施するかどうかは、プロジェクトの目標によって決まります。
研究目標 | 推奨 | 利点 |
---|---|---|
SARS-CoV-2ゲノム進化 | ライブラリ調製後、SARS-CoV-2を濃縮します |
|
宿主病原体相互作用 | 濃縮なし。ライブラリの定量に進みます |
|
濃縮ライブラリを増幅します
Collibri 2Xライブラリ増幅マスターミックスを使用して、リッド温度が10℃に設定されたサーマルサイクラーで8回のPCRサイクルを実施します。PCRが完了したら、増幅後のクリーンアップに進みます(Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systemsのマニュアル27ページの「増幅DNAライブラリの精製」を参照)。
表4.濃縮NGSライブラリを増幅するための推奨PCR条件。
ステージ | サイクル数 | 温度 | 時間 |
---|---|---|---|
酵素の活性化 | 1サイクル | 98℃ | 30秒 |
変性 | 100 ngのインプットDNAで3~4サイクル 10 ngのインプットDNAを6~8サイクル 1 ngのインプットDNAに対して10~12サイクル | 98℃ | 15秒 |
アニール | 60℃ | 30秒 | |
伸長 | 72℃ | 30秒 | |
最終伸長 | 1サイクル | 72℃ | 1分 |
ホールド | 1サイクル | 4℃ | ホールド |
ステップ5:ライブラリとシーケンスの定量
Collibri Library Quantification Kitを使用して、最終シーケンシングライブラリの濃度を測定します。変更は推奨されません。Illuminaが推奨するフローセルのロードに進みます。ライブラリは、すべてのIllumina NGSシステムと互換性があります。
新しいSARS-CoV-2変異が継続的に出現しているため、確実かつ正確で迅速なシーケンシング戦略が必要です。以下のワークフロー手順は、SARS-CoV-2シーケンシング用に迅速にプロトコルを適応させたARTIC Networkが作成したアンプリコンシーケンシングプロトコルに従って、コロナウイルス研究用に最適化されています。
PCR濃縮を用いたSARS-CoV-2プロトコルの最適化されたCollibri次世代シーケンシングを使用して、合計1,001のSARS-CoV-2陽性臨床サンプルをシーケンスしました。図1で明らかなように、ターゲットのアンプリコンベースのシーケンシングアプローチは費用対効果が高いだけでなく、質の高い結果も提供します。ライブラリを、2 x 150 bpのペアエンドシーケンスにより、Illumina MiSeqシステムでシーケンスしました。これは、10% v/v Phixシーケンシングコントロールも含みます。BWA(bwa mem -t 32 -r 1.0 -k 19 -M -B 6 -v 1)を使用してアライメントを行いました。平均カバレッジ、すなわち参照したNCBI ASM985889v3ゲノムにアラインメントされる平均リード数は、QuantiMap BamQCにより計算しました。
収集1 | 収集2 | 収集3 | 収集4 | 収集5 | 収集6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サンプル数 | 93 | 192 | 192 | 192 | 140 | 192 |
平均アライメントリード(%) | 97.3 | 70.2 | 85.9 | 85.6 | 91.0 | 86.4 |
平均アライメントリード(カウント) | 134,623 | 26,335 | 91,653 | 60,920 | 121,623 | 91,653 |
図1.6つの各コレクションで異なるカバレッジ範囲を持つサンプルの割合。合計1,001のSARS-CoV-2陽性臨床サンプルをシーケンシングしました。Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systemsを使用したアンプリコンベースのワークフローソリューションにより、集団全体のウイルス調査および研究が可能であることが結果から示されています。
ワークフロー
SARS-CoV-2のシーケンスに必要な材料
Illuminaシステム上のNGSによるSARS-CoV-2の研究に最適化されたプロトコルは、以下の表に示す試薬を使用します。
表1.最適化されたプロトコルの各ステップに対応する試薬は、サーモフィッシャーサイエンティフィックによって完全にサポートされています。
ステップ | キット | 製品番号 |
---|---|---|
1.トータルRNAの精製 | MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit | A48310、A42352 |
2.RNAのcDNAへの逆転写 | SuperScript IV Reverse Transcriptase および RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor および dNTP Mix (10 mM each) および Random Hexamer Primer | 18090050 および 10777019 および 18427013 および SO142 |
3.PCRの濃縮 | ARTIC v3プライマープール Platinum SuperFi U Multiplex Master Mix | 最新のリリーズ情報は、ARTIC Networkウェブサイトをご確認ください。 A5140024 または A5140096 |
4.NGSライブラリの調製 | Illuminaシステム用Collibri ES DNAライブラリ調製キット | コンビナトリアルトリアルデュアルインデックス(CD)A38605024(24調製) ユニークデュアルインデックス(UD)A38606024、A43605024、A43606024、およびA43607024(24調製)、または 詳細な推奨事項については、表3を参照してください。 |
5.ライブラリの定量 | Collibri Library Quantification Kit または Qubit dsRNA HS Assay Kit | qPCRA38524100、A38524500 または QubitQ32851、 Q32854 |
手順
ステップ1:トータルRNAの精製
BALサンプルを溶解した後、トータルRNAを精製します。MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kitは、SARS-CoV-2検査のスループットを向上させるように最適化されています。
ステップ2:RNAのcDNAへの逆転写
最良の結果を得るには、 SuperScript IV Reverse Transcriptaseを使用して第一鎖cDNAを合成し、RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitorを使用して第二鎖cDNAを合成します。
SuperScript IV逆転写酵素ユーザーガイド
RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitorユーザーガイド
ステップ3:PCRの濃縮
Platinum SuperFi U Multiplex Master Mixを使用したSARS-CoV-2シーケンシングの推奨事項に従ってください。
Platinum SuperFi U Multiplex Master Mixユーザーガイド
ARTICプライマープールの最新のリリース情報は、ARTIC Networkウェブサイトをご確認ください。
注:グラジエントPCRを実施して、お客様のサーマルサイクラーに最適なアニーリング温度を決定されることが強く推奨されます。サーマルサイクラーのキャリブレーションにわずかな違いがあると、特定のアンプリコンが脱落する可能性があります。同一のcDNAインプットに対してアニーリング温度を65℃から63℃下げるとアンプリコンを回収できました。
Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systemsユーザーガイドの「DNAサンプルからのEDTAの除去」セクションに従って、PCRミックスのクリーンアップを行ってください。その他の推奨事項については、以下のステップ4を参照してください
ステップ4:NGSライブラリの調整
Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systemsの標準プロトコルには、以下の変更を推奨します。
表2.Collibri ES DNAライブラリ調製キットを使用したライブラリ作成に推奨されるプロトコル最適化。
ステップ | 標準的な推奨事項 | ミックスクリーンアップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.DNAサンプルからEDTAを除去します | (必要な場合) | Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina SystemsユーザーガイドのDNAサンプルからのEDTAの除去セクションに従って、PCRミックスをクリーンアプします。 | |||||
インプット:1~500 ng | インプット:50 ngの混合アンプリコンプール | ||||||
2.DNAを断片化し、dA-tailsを加えます | 氷または冷却ラック上で、各DNAサンプルの断片化およびダテーリング反応を0.2 mLの滅菌薄壁PCRチューブに組み立てます。試薬を所定の順序で追加します。 | 氷または冷却ラック上で、各DNAサンプルの断片化およびダテーリング反応を0.2 mLの滅菌薄壁PCRチューブに組み立てます。試薬を所定の順序で追加します。 | |||||
コンポーネント | 容量 | コンポーネント | 容量 | ||||
10 mm Tris-HCL、pH 7.5~8.5 | 40 µLまで | 混合アンプリコンプール(50 ng) | 40 µL | ||||
二本鎖DNA(1 ng~500 ng) | X µL | 10XフラグメンテーションおよびdA-tailing Buffer(青色) | 5 µL | ||||
10XフラグメンテーションおよびdA-tailing Buffer(青色) | 5 µL | 総容量(水色混合物) | 45 µL | ||||
総容量(水色混合物) | 40 µL | ||||||
サンプルに5XフラグメンテーションおよびdA-tailing Enzyme Mixを加えます。 | サンプルに5XフラグメンテーションおよびdA-tailing Enzyme Mixを加えます。 | ||||||
コンポーネント | 容量 | ||||||
ステップ1からのバッファー-DNA混合物(水色混合物) | 40 µL | ||||||
5XフラグメンテーションおよびdA-tailing酵素ミックス(透明) | 10 µL | ||||||
総容量(水色混合物) | 50 µL | ||||||
目的のフラグメントサイズの最適化時間と最適化範囲 | 15分間37℃で断片化します。 プレートを密閉し、混合物をサーマルサイクラーでインキュベーションします。その際、加熱式リッドを80~85℃に設定し、ブロックを4℃にあらかじめ冷却して、次の表に示すようにプログラムします。 | ||||||
フラグメントサイズ | 37℃での断片化時間 | ステップ | 温度 | 時間 | |||
推奨 | 推奨 | ブロックの事前冷却 | 4℃ | 必要に応じて | |||
150~300 bp | 20分 | 20~30分 | 断片化 | 37℃ | 15分 | ||
300~500 bp | 10分 | 10~20分 | dA-tailing | 65℃ | 10分 | ||
500~700 bp | 5分 | 5~10分 | ホールド | 4℃ | ホールド |
ステップ5:ライブラリとシーケンスの定量
Collibri Library Quantification Kitを使用して、最終シーケンシングライブラリの濃度を測定します。変更は推奨されません。Illuminaが推奨するフローセルのロードに進みます。ライブラリは、すべてのIllumina NGSシステムと互換性があります。
スループット | 推奨 |
---|---|
1ランあたり192調製 | 最高のスループットを得るには、 A38607096(CD)とA38607196(UD)を併用します。 |
1ランあたり120調製 | 中程度のスループットには、A38605024(CD)とA38607196(UD)を併用するか、24調製のUD セットとA38607096(CD) を併用します。 |
注:同じタイプのインデックス付きアダプター(CDまたはUDのみ)を含む異なるサイズのキットを一緒にプールしないでください。 | |
注:A38606024、A38605024、A43606024、およびA43607024(24調製)を組み合わせるとA38607196(96調製)と同等で、どちらでも使用できます。 |
以下のワークフロー手順は、Illumina NGSシステム上のSARS-CoV-2などのコロナウイルスの研究に最適化されています。SuperScript IV VILO Master MixおよびThermo Scientific Second Strand cDNA Synthesis Kitを使用して、Santara Clinics Biobankからの同意を得て提供された気管支肺胞洗浄液(BAL)研究サンプルのライセートを精製し、逆転写しました。結果として得られたcDNAを、Illumina システム用Collibri ES DNAライブラリ調製キットを使用してNGSライブラリに変換し、濃縮しました。ライブラリをIllumina MiSeq ™ Systemで2 x 150 bpでシーケンスしました。
サンプル1 | |
---|---|
サンプルタイプ | 気管支肺胞洗浄液(BAL) |
平均カバレッジ(x) | 440.7 |
アライメントリード(カウント) | 96,059 |
アライメントリード(%) | 99.5 |
SNP コール(カウント) | 10 |
図1.強力なカバレッジと高感度なバリアント検出。検査でCOVID-19陽性を示した患者から2つの研究サンプルを得ました。そのカバレッジプロファイルは、サンプルあたり250,000回未満のリードから全ゲノムをカバーしていることを示しました。バリアント検出感度は、個々のサンプルの株同定に適しています。
ワークフロー
SARS-CoV-2のシーケンスに必要な材料
Illuminaシステム上のNGSによるSARS-CoV-2の研究に最適化されたプロトコルは、以下の表に示す試薬を使用します。
表1.最適化されたプロトコルの各ステップに対応する試薬は、サーモフィッシャーサイエンティフィックによって完全にサポートされています。
ステップ | キット | 製品番号 |
---|---|---|
1.トータルRNAの精製 | MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit | A48310、A42352 |
2.RNAのcDNAへの逆転写 | SuperScript IV VILO Master Mix および Second Strand cDNA Synthesis Kit | 11756050、11756500 および A48570、A48571 |
3.NGSライブラリの調製 | Illuminaシステム用Collibri ES DNAライブラリ調製キット | コンビナトリアルデュアルインデックス(CD)A38605024、A38607096 ユニークデュアルインデックス(UD)A38606024、A43605024、A43606024、A43607024、 A38607196 |
4.ライブラリの定量 | Collibriライブラリの定量キット または Qubit fluorometerによるアッセイ | qPCR A38524100、A38524500 または Qubit Q32850、Q32853 |
手順
ステップ1:トータルRNAの精製
BALサンプルを溶解した後、トータルRNAを精製します。MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kitは、SARS-CoV-2検査のスループットを向上させるように最適化されています。
ステップ2:RNAのcDNAへの逆転写
最良の結果を得るには、SuperScript VILO Master Mixを使用して第一鎖cDNAを合成し、Second Strand cDNA Synthesis Kitを使用して第二鎖cDNAを合成します。
SuperScript IV逆転写酵素ユーザーガイド
Second Strand cDNA Synthesis Kitユーザーガイド
ステップ3:NGSライブラリの調製
Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systemsの標準プロトコルには、以下の変更を推奨します。
表2.Collibri ES DNAライブラリ調製キットを使用したライブラリ作成に推奨されるプロトコル最適化。
ステップ | 標準的な推奨事項 | SARS-CoV-2サンプルに推奨される変更 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.DNAサンプルからEDTAを除去します | (必要な場合) | 逆転写を完了した後、25 µLから始めます | |||
インプット:1~500 ng | インプット:50 ng | ||||
2.DNAを断片化し、dA-tailsを加えます | 氷または冷却ラック上で、各DNAサンプルの断片化およびダテーリング反応を0.2 mLの滅菌薄壁PCRチューブに組み立てます。試薬を所定の順序で追加します。 | 氷または冷却ラック上で、各DNAサンプルの断片化およびダテーリング反応を0.2 mLの滅菌薄壁PCRチューブに組み立てます。試薬を所定の順序で追加します。 | |||
コンポーネント | 容量 | コンポーネント | 容量 | ||
10 mm Tris-HCL、pH 7.5~8.5 | 40 µLまで | cDNA | 10 µL | ||
二本鎖DNA(1 ng~500 ng) | X µL | 10 mM Tris-HCI、pH 7.5~8.5 | ~31 µL | ||
10XフラグメンテーションおよびdA-tailing Buffer(青色) | 5 µL | 10XフラグメンテーションおよびdA-tailing Buffer(青色) | 5 µL | ||
総容量(水色の混合物) | 40 µL | 総容量(水色混合物) | 36 µL | ||
サンプルに5XフラグメンテーションおよびdA-tailing Enzyme Mixを加えます。 | サンプルに5XフラグメンテーションおよびdA-tailing Enzyme Mixを加えます。 | ||||
コンポーネント | 容量 | コンポーネント | 容量 | ||
ステップ1からのバッファー-DNA混合物(水色混合物) | 40 µL | ステップ1からのバッファー-DNA混合物(水色混合物) | 36 µL | ||
5XフラグメンテーションおよびdA-tailing酵素ミックス(透明) | 10 µL | 5XフラグメンテーションおよびdA-tailing酵素ミックス(透明) | 14 µL | ||
総容量(水色混合物) | 50 µL | 総容量(水色混合物) | 50 µL | ||
目的のフラグメントサイズの最適化時間と最適化範囲 | 20分間37℃で断片化します。 | ||||
フラグメントサイズ | 37℃での断片化時間 | ||||
遺伝子組み換え | 最適化範囲 | ||||
150~300 bp | 20分 | 20~30分 | |||
300~500 bp | 10分 | 10~20分 | |||
500~700 bp | 5分 | 5~10分 | |||
3.ポストライゲーションの両側サイズセレクションを実行します | ターゲットインサートサイズに合わせて両側サイズセレクションができます | カスタマイズされたクリーンアッププロトコル | |||
4.PCRはライブラリを増幅します | PCRサイクルの数は、DNAの開始量(すなわち、インプットDNA)によって異なります。 | 12 PCRサイクルのライブラリを増幅します。 |
ステップ4:(推奨)SARS-CoV-2用ライブラリの濃縮
このオプションの濃縮ステップ(enrichment)は、コロナウイルスゲノムに焦点を当てたプロジェクトに推奨されます。このステップは、ウイルスゲノムとその宿主との相互作用を研究するプロジェクトでは省略できます。濃縮を実施する場合は、最大収量を確保するために追加の増幅が推奨されます(表4)。
表3.オプションの濃縮を実施するかどうかは、プロジェクトの目標によって決まります。
研究目標 | 推奨 | 利点 |
---|---|---|
SARS-CoV-2ゲノム進化 | ライブラリ調製後、SARS-CoV-2を濃縮します |
|
宿主病原体相互作用 | 濃縮なし。ライブラリの定量に進みます |
|
濃縮ライブラリを増幅します
Collibri 2Xライブラリ増幅マスターミックスを使用して、リッド温度が10℃に設定されたサーマルサイクラーで8回のPCRサイクルを実施します。PCRが完了したら、増幅後のクリーンアップに進みます(Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systemsのマニュアル27ページの「増幅DNAライブラリの精製」を参照)。
表4.濃縮NGSライブラリを増幅するための推奨PCR条件。
ステージ | サイクル数 | 温度 | 時間 |
---|---|---|---|
酵素の活性化 | 1サイクル | 98℃ | 30秒 |
変性 | 100 ngのインプットDNAで3~4サイクル 10 ngのインプットDNAを6~8サイクル 1 ngのインプットDNAに対して10~12サイクル | 98℃ | 15秒 |
アニール | 60℃ | 30秒 | |
伸長 | 72℃ | 30秒 | |
最終伸長 | 1サイクル | 72℃ | 1分 |
ホールド | 1サイクル | 4℃ | ホールド |
ステップ5:ライブラリとシーケンスの定量
Collibri Library Quantification Kitを使用して、最終シーケンシングライブラリの濃度を測定します。変更は推奨されません。Illuminaが推奨するフローセルのロードに進みます。ライブラリは、すべてのIllumina NGSシステムと互換性があります。
新しいSARS-CoV-2変異が継続的に出現しているため、確実かつ正確で迅速なシーケンシング戦略が必要です。以下のワークフロー手順は、SARS-CoV-2シーケンシング用に迅速にプロトコルを適応させたARTIC Networkが作成したアンプリコンシーケンシングプロトコルに従って、コロナウイルス研究用に最適化されています。
PCR濃縮を用いたSARS-CoV-2プロトコルの最適化されたCollibri次世代シーケンシングを使用して、合計1,001のSARS-CoV-2陽性臨床サンプルをシーケンスしました。図1で明らかなように、ターゲットのアンプリコンベースのシーケンシングアプローチは費用対効果が高いだけでなく、質の高い結果も提供します。ライブラリを、2 x 150 bpのペアエンドシーケンスにより、Illumina MiSeqシステムでシーケンスしました。これは、10% v/v Phixシーケンシングコントロールも含みます。BWA(bwa mem -t 32 -r 1.0 -k 19 -M -B 6 -v 1)を使用してアライメントを行いました。平均カバレッジ、すなわち参照したNCBI ASM985889v3ゲノムにアラインメントされる平均リード数は、QuantiMap BamQCにより計算しました。
収集1 | 収集2 | 収集3 | 収集4 | 収集5 | 収集6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サンプル数 | 93 | 192 | 192 | 192 | 140 | 192 |
平均アライメントリード(%) | 97.3 | 70.2 | 85.9 | 85.6 | 91.0 | 86.4 |
平均アライメントリード(カウント) | 134,623 | 26,335 | 91,653 | 60,920 | 121,623 | 91,653 |
図1.6つの各コレクションで異なるカバレッジ範囲を持つサンプルの割合。合計1,001のSARS-CoV-2陽性臨床サンプルをシーケンシングしました。Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systemsを使用したアンプリコンベースのワークフローソリューションにより、集団全体のウイルス調査および研究が可能であることが結果から示されています。
ワークフロー
SARS-CoV-2のシーケンスに必要な材料
Illuminaシステム上のNGSによるSARS-CoV-2の研究に最適化されたプロトコルは、以下の表に示す試薬を使用します。
表1.最適化されたプロトコルの各ステップに対応する試薬は、サーモフィッシャーサイエンティフィックによって完全にサポートされています。
ステップ | キット | 製品番号 |
---|---|---|
1.トータルRNAの精製 | MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit | A48310、A42352 |
2.RNAのcDNAへの逆転写 | SuperScript IV Reverse Transcriptase および RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor および dNTP Mix (10 mM each) および Random Hexamer Primer | 18090050 および 10777019 および 18427013 および SO142 |
3.PCRの濃縮 | ARTIC v3プライマープール Platinum SuperFi U Multiplex Master Mix | 最新のリリーズ情報は、ARTIC Networkウェブサイトをご確認ください。 A5140024 または A5140096 |
4.NGSライブラリの調製 | Illuminaシステム用Collibri ES DNAライブラリ調製キット | コンビナトリアルトリアルデュアルインデックス(CD)A38605024(24調製) ユニークデュアルインデックス(UD)A38606024、A43605024、A43606024、およびA43607024(24調製)、または 詳細な推奨事項については、表3を参照してください。 |
5.ライブラリの定量 | Collibri Library Quantification Kit または Qubit dsRNA HS Assay Kit | qPCRA38524100、A38524500 または QubitQ32851、 Q32854 |
手順
ステップ1:トータルRNAの精製
BALサンプルを溶解した後、トータルRNAを精製します。MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kitは、SARS-CoV-2検査のスループットを向上させるように最適化されています。
ステップ2:RNAのcDNAへの逆転写
最良の結果を得るには、 SuperScript IV Reverse Transcriptaseを使用して第一鎖cDNAを合成し、RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitorを使用して第二鎖cDNAを合成します。
SuperScript IV逆転写酵素ユーザーガイド
RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitorユーザーガイド
ステップ3:PCRの濃縮
Platinum SuperFi U Multiplex Master Mixを使用したSARS-CoV-2シーケンシングの推奨事項に従ってください。
Platinum SuperFi U Multiplex Master Mixユーザーガイド
ARTICプライマープールの最新のリリース情報は、ARTIC Networkウェブサイトをご確認ください。
注:グラジエントPCRを実施して、お客様のサーマルサイクラーに最適なアニーリング温度を決定されることが強く推奨されます。サーマルサイクラーのキャリブレーションにわずかな違いがあると、特定のアンプリコンが脱落する可能性があります。同一のcDNAインプットに対してアニーリング温度を65℃から63℃下げるとアンプリコンを回収できました。
Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systemsユーザーガイドの「DNAサンプルからのEDTAの除去」セクションに従って、PCRミックスのクリーンアップを行ってください。その他の推奨事項については、以下のステップ4を参照してください
ステップ4:NGSライブラリの調整
Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina Systemsの標準プロトコルには、以下の変更を推奨します。
表2.Collibri ES DNAライブラリ調製キットを使用したライブラリ作成に推奨されるプロトコル最適化。
ステップ | 標準的な推奨事項 | ミックスクリーンアップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.DNAサンプルからEDTAを除去します | (必要な場合) | Collibri ES DNA Library Prep Kit for Illumina SystemsユーザーガイドのDNAサンプルからのEDTAの除去セクションに従って、PCRミックスをクリーンアプします。 | |||||
インプット:1~500 ng | インプット:50 ngの混合アンプリコンプール | ||||||
2.DNAを断片化し、dA-tailsを加えます | 氷または冷却ラック上で、各DNAサンプルの断片化およびダテーリング反応を0.2 mLの滅菌薄壁PCRチューブに組み立てます。試薬を所定の順序で追加します。 | 氷または冷却ラック上で、各DNAサンプルの断片化およびダテーリング反応を0.2 mLの滅菌薄壁PCRチューブに組み立てます。試薬を所定の順序で追加します。 | |||||
コンポーネント | 容量 | コンポーネント | 容量 | ||||
10 mm Tris-HCL、pH 7.5~8.5 | 40 µLまで | 混合アンプリコンプール(50 ng) | 40 µL | ||||
二本鎖DNA(1 ng~500 ng) | X µL | 10XフラグメンテーションおよびdA-tailing Buffer(青色) | 5 µL | ||||
10XフラグメンテーションおよびdA-tailing Buffer(青色) | 5 µL | 総容量(水色混合物) | 45 µL | ||||
総容量(水色混合物) | 40 µL | ||||||
サンプルに5XフラグメンテーションおよびdA-tailing Enzyme Mixを加えます。 | サンプルに5XフラグメンテーションおよびdA-tailing Enzyme Mixを加えます。 | ||||||
コンポーネント | 容量 | ||||||
ステップ1からのバッファー-DNA混合物(水色混合物) | 40 µL | ||||||
5XフラグメンテーションおよびdA-tailing酵素ミックス(透明) | 10 µL | ||||||
総容量(水色混合物) | 50 µL | ||||||
目的のフラグメントサイズの最適化時間と最適化範囲 | 15分間37℃で断片化します。 プレートを密閉し、混合物をサーマルサイクラーでインキュベーションします。その際、加熱式リッドを80~85℃に設定し、ブロックを4℃にあらかじめ冷却して、次の表に示すようにプログラムします。 | ||||||
フラグメントサイズ | 37℃での断片化時間 | ステップ | 温度 | 時間 | |||
推奨 | 推奨 | ブロックの事前冷却 | 4℃ | 必要に応じて | |||
150~300 bp | 20分 | 20~30分 | 断片化 | 37℃ | 15分 | ||
300~500 bp | 10分 | 10~20分 | dA-tailing | 65℃ | 10分 | ||
500~700 bp | 5分 | 5~10分 | ホールド | 4℃ | ホールド |
ステップ5:ライブラリとシーケンスの定量
Collibri Library Quantification Kitを使用して、最終シーケンシングライブラリの濃度を測定します。変更は推奨されません。Illuminaが推奨するフローセルのロードに進みます。ライブラリは、すべてのIllumina NGSシステムと互換性があります。
スループット | 推奨 |
---|---|
1ランあたり192調製 | 最高のスループットを得るには、 A38607096(CD)とA38607196(UD)を併用します。 |
1ランあたり120調製 | 中程度のスループットには、A38605024(CD)とA38607196(UD)を併用するか、24調製のUD セットとA38607096(CD) を併用します。 |
注:同じタイプのインデックス付きアダプター(CDまたはUDのみ)を含む異なるサイズのキットを一緒にプールしないでください。 | |
注:A38606024、A38605024、A43606024、およびA43607024(24調製)を組み合わせるとA38607196(96調製)と同等で、どちらでも使用できます。 |
リソース
アプリケーションノート:
カタログ
DNAシーケンシング
テクニカルノート
すべてのシーケンシング法
テクニカルノート
RNAシーケンシング
テクニカルノート