図 2.Collibri PCR-Free PS DNA ライブラリ調製キットのプロトコルは 1.5 時間以内で完了し、全ワークフロー時間を約 6.5 時間に短縮します。
ハイスループット Illumina 装置のスピードと容量に対応するために、Invitrogen Collibri シリーズのライブラリ調製キットおよび付属製品は、ライブラリをより迅速かつ低バイアスで作成します。Invitrogen Collibri ライブラリ調製キットでしか得られない利点がいくつかあります。
- 視覚フィードバックによるライブラリ調製の成功率の向上
- 全ワークフロー時間の短縮、優れたサポート
- 全ゲノムシーケンシングからのゲノム解釈におけるバイアス低減
- クリーンなデータによる全トランスクリプトームシーケンシングからの複雑なトランスクリプトームの解明
プロトコルの各ステップで色の変化を確認でき、試薬の適切な添加および混合が可能
ビデオ:WGS ライブラリ調製において色の変化が確認できることの利点
図 1.Illumina システム用 Collibri PS DNA ライブラリ調製キットのワークフロー例。各試薬には独自のトラッキング色素が含まれ、試薬を添加するごとに色が変化し、適切に試薬が添加されているか容易に確認できます。。
全ワークフロー時間の短縮、優れたサポート
Collibri ライブラリ調製ワークフローは、ハイスループット Illumina システムの効率的な活用に必要な早さに対応しています。複数のメーカーへの製品注文、在庫管理およびテクニカルサポート要請に時間を費やす必要はありません。サーモフィッシャーサイエンティフィックはシーケンス前ワークフロー全体における多くのステップについて技術的およびご注文に関するサポートを提供するため、お客様のラボ操作の効率が改善します。
全ゲノムシーケンス PCR-free ライブラリ調製ワークフロー
RNA-seq ライブラリ調製のワークフロー
図 3.Collibri Stranded RNA Library Prep Kit with rRNA Depletion のプロトコルは 6.5 時間以内で完了し、全ワークフロー時間を約 10.5 時間に短縮します。
試薬添加による色の変化は、すべての Collibri シリーズライブラリ調製キットおよび付属製品により提供されます。
全ゲノムシーケンシング
ゲノム解釈におけるバイアスの低減
RNA シーケンシング
クリーンなデータによる複雑なトランスクリプトームの解明
Resources
App note
Brochures
DNA sequencing
Technical notes
All sequencing methods
Technical notes
RNA sequencing
Technical notes