高収量のcDNAを入手し、RT-PCRアッセイの感度を向上させるためには、cDNA合成用の正しいRT-PCRキットを選択することが極めて重要です。 Life Technologies社では、ワンステップおよびツーステップのRT-PCRに使用するcDNA合成のために最適化された、幅広い種類の逆転写酵素をご用意しています。 SuperScript® III、SuperScript® IIおよびThermoScriptを含む、様々な酵素の種類およびフォーマットからお選びください。
もっと知る:
お客様に最適な逆転写ポリメラーゼ連鎖反応キットはどちらですか?
短いテンプレート用のスタンダードRT-PCR | 長いテンプレート用のスタンダードRT-PCR | ハイパフォーマンスRT-PCR | 高フィデリティのハイパフォーマンスRT-PCR | 高フィデリティの高温RT-PCR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆転写酵素 | SuperScript™ II | SuperScript™ II | SuperScript™ III | SuperScript™ III | Invitrogen ThermoScript™ | ||||
ベストセラー | ![]() | ||||||||
最適な反応温度 | 45℃ | 45℃ | 55°C | 55°C | 50°C | ||||
cDNAの最大長 | 3 kb | 9 kb | 200 bp~4.5 kb | 300 bp~10 kb | 100 bp~12 kb | ||||
感度 | 10 pg~1μgトータルRNA | 10 pg~1μgトータルRNA | 0.01 pg~1μgトータルRNA | 1 pg~1μgトータルRNA | 10 pg~5 µgの全RNA | ||||
ワンステップまたはツーステップ | ワンステップ | ワンステップ | ワンステップ | ワンステップ | ツーステップ | ||||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |