RT-PCRを実施するには2つのアプローチがあります。One-Step RT-PCRとTwo-Step RT-PCRです。
1ステップ逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)
One-Step RT-PCRは1本鎖cDNA合成(逆転写)反応とPCR反応を同じチューブでまとめて行う方法です。反応セットアップが簡単で、コンタミネーションのリスクが低くなります。サンプル数が多い場合はOne-Step RT-PCRの方が簡単です。cDNA合成ステップとPCRステップの間でチューブを開かないため、キャリーオーバーのコンタミネーションを最小限に抑えることができます。cDNA試料全体を増幅することで、One-Step RT-PCRはわずか0.01 pgの全RNAからでも感度を高めることができます。One-Step反応は配列特異的プライマーでのみ使用できます。
2ステップ逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)
Two-Step PCRは、トータルRNAまたはpoly(A)+ RNAを逆転写酵素でcDNAへ逆転写することから始まります。1本鎖合成後にcDNAを別のチューブに移し、続いて次のPCRを行います。Two-StepのRT-PCRは、単一のRNAサンプルから複数のメッセージを検出する場合に有用です。One-Step RT-PCRシステムに比べてプライマーやポリメラーゼを自由に組み合わせられます。Two-Step RT-PCRを行うときには、オリゴ(dT)、ランダムヘキサマー、遺伝子特異的プライマーのいずれかを使用し、PCRはPlatinum® Taq DNA Polymerase、Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity、または任意のPCR酵素で行います。
One-StepおよびTwo-StepのRT-PCR手順比較
Two-Stepの手順 | One-Stepの手順 | |
---|---|---|
1本鎖cDNAに使用するプライマー: |
|
|
特徴: | 柔軟性
| 利便性
|
推奨使用法: |