研究効率の向上に有効なApplied Biosystems TaqMan®アレイプレートのメリット
- その1. 手間なし
- プライマー、プローブは設計・検証・分注済みです
- その2. 簡単
- cDNAサンプルとマスターミックスを入れればプレート準備が完了します
- その3. 高品質
- TaqMan Assayの高特異性、高感度、高再現性のリアルタイムPCR実験が可能です
こんな人にお勧め !
- SYBR™ Greenのプライマー設計や条件最適化が面倒
- 実験操作にかける時間や手間をなるべく減らしたい
- いま解析中の遺伝子の周辺遺伝子も一度解析してみたい
- マイクロアレイやNGS実験の結果をバリデーションしたい
- 数十~数百遺伝子のスクリーニング実験を精度良く行いたい
カスタム TaqMan®アレイプレート
9種類のレイアウトフォーマットの中から最適なものを選んでいただき、自由にアッセイをスポットできるプレートです。すべての生物種のGene Expressionアッセイ(inventoried、made-to-order)から選択可能なため、哺乳類だけでなく幅広い生物種に対応しています。
- プレートタイプ:96ウェル(Standard & Fast)
- 納期:約3~4週間(ご注意:最少注文数は6枚です)
Inventoried TaqMan®アレイプレート
特定のパスウェイや疾患に関連する遺伝子92ターゲットと、4内在性コントロール(18S、GAPDH、HPRT1、GUSB)に対するTaqMan® Assays があらかじめスポットされたプレートです。全135種類(ヒト126種類、マウス6種類、ラット3種類)がカタログ製品としてラインアップされています。
- プレートタイプ:96ウェル(Standard & Fast)
- 納期:約2~3週間(1枚からご注文可能です)
Flexible (made-to-order) TaqMan®アレイプレート
特定のパスウェイや疾患に関連する遺伝子に対するTaqMan® Assays をあらかじめスポット済みで、さらにお客さまのニーズに合わせてTaqMan® Assaysの変更が可能です。ヒト232種類、マウス210種類、ラット211種類がラインアップされています。
- プレートタイプ:96ウェル(Standard & Fast)
- 納期:約3~4週間(ご注意:最少注文数は6枚です)
特注TaqMan®アレイプレート
さまざまな種類のTaqMan® Assaysを96ウェルプレートもしくは384ウェルプレートにお望みのフォーマットに分注してお届けするサービスです。
- 納期:約3~5週間(ご注意:最少注文数は20枚です)
研究用途にのみご使用ください。診断用には対応していません。