TaqMan Assay
Applied Biosystems TaqMan Arrayには、3つのアレイフォーマットで乾燥させたTaqMan Gene Expressionアッセイが含まれています。96ウェルおよび384ウェルTaqManアレイプレート、384ウェルTaqManアレイカード(マイクロ流路カード)、OpenArra yplates。これらのqPCRアレイは、数万から数千のターゲットの分析が必要な遺伝子発現プロファイリングおよび検証アプリケーションに最適です。  
どのフォーマットを選択しても、Inventoried(構成済み)、受注生産品のFlexible、Custom、および特注のアレイなど幅広いコンテンツオプションを利用できます。
TaqMan Arrayのコンテンツオプション
Inventoried
当社は、特定の生物学的パスウェイ、プロセスまたは疾患に関連する遺伝子をターゲットとする最も一般的なTaqMan Gene Expressionアッセイを特徴とする、設定済みの既製の96ウェルプレートまたは384ウェルマイクロ流路カードを多数提供しています。これらのパネルの利点は、1〜2日で出荷され、1枚または2〜4枚のカードを注文できることです。
以下のTaqMan Assay検索ツールを使用してTaqMan Arrayカードまたはプレートを検索するか、または下記の在庫品TaqManアレイの完全なリストをご確認ください ›
Flexible(made-to-order)
パネルをゼロから設計したくない場合には、当社の柔軟なコンテンツTaqMan Arraysが最適です。一般的に研究されている経路、疾患、生物学的プロセス、または細胞機能(ヒト、マウス、またはラット)のパネルを選択することから始めます。各パネルには、専門的に選択されたアッセイがあらかじめ入力されており、当社のシンプルなオンライン構成ツールを使用して変更の出発点として機能します。 このツール内では、目的遺伝子の交換、アッセイの再配置、または実験デザインに合わせたレイアウトの変更が簡単に行えます。最小注文枚数はプレート6枚またはカード10枚です。
注文を受けてから製造する柔軟なTaqManアレイをご覧ください ›
特注アレイカード
TaqMan 遺伝子発現アッセイ、TaqMan SNPジェノタイピングアッセイ、TaqManコピー数アッセイ、TaqMan miRNAアッセイのカスタム品や、各種アッセイを組み合わせた品など、カスタムTaqManアレイが必要ですか?特注TaqManプレート作成サービスでは、96または384ウェルプレート、あるいは384ウェルマイクロ流路カードの構成をお客様の仕様に合わせ、TaqManアッセイを作成することができます。
特殊TaqMan Arrayカードおよびプレートの詳細を見る›
フレキシブルでオーダーメイドのTaqManアレイ
  • お勧めのアッセイのリストをあらかじめスポットされています
  • 必要に応じて好きなアッセイにスポットを変更できます
Sample flexible
 図をクリックして拡大
カスタムTaqManアレイ
  • ブランクの状態からご自身でスポットしていきます
  • ご希望のTaqMan Gene Expression Assayを選択します
Sample custom
 図をクリックして拡大
機器の適合表
製品フォーマット/機器QuantStudio 3QuantStudio 5QuantStudio 6QuantStudio 7QuantStudio 12k FlexStepOne Plus75007500FastViia7
96-well plate, standard***  
96-well plate, Fast*** 
384-ウェルプレート **   
Microfluidic cards (TaqMan Array card)      
OpenArray        
* QuantStudio 3には、96ウェルStandardまたは96ウェルFastブロックのいずれかが付属しています
** QuantStudio 5には、96ウェルStandard、96ウェルFastブロック、または384ウェルブロックのいずれかが付属します
Bio-Rad CFX ConnectおよびCFX96 Touch装置に配置したTaqManアレイプレート
TaqManアレイプレートが Bio-Rad 装置と適合することをご存知でしたか? そうなのです。
Amplification curves from the TaqMan Array Human Endogenous Controls Plate
Ct concordance data from the TaqMan Array Human Endogenous Controls Plate
お使いのBio-Rad装置のモデルとブロックに基づいてTaqManアレイプレートを注文する方法
BioRad CFX Connect/CFX96 Touch 0.1 mLブロックは、当社のFast 0.1 mL 96ウェルTaqManアレイプレートに対応しており、3種類のフォーマットすべてでご利用いただけます。カスタムパネル、オーダーメイドのフレキシブルパネル、在庫管理パネルです。
Bio-Rad装置でのTaqMan Assaysの実行の詳細を見る›
TaqMan Array製品のリストを表示およびダウンロード ›
その他のすべてのBioRad装置・ブロックは、特殊TaqManアレイプレート、96ウェルおよび384ウェルに対応しています。詳細については、当社の特殊めっきチームにお問い合わせください。不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
Inventoried TaqManアレイ