Custom TaqMan プレートは、TaqMan 遺伝子発現アッセイが乾燥状態で分注された、お手頃価格の便利な 96 ウェルプレートです。お客様の実験計画に対応した、あらゆるプレートフォーマットにカスタマイズできます。この柔軟性により、260 万種を超える設計済みの TaqMan 遺伝子発現アッセイのコレクションがカバーする 30 種近くの生物種の特定の遺伝子の発現の有無ならびにその発現量に関するスクリーニングの効率的な手段となります。プレートフォーマットは 9 種類で、標準 0.2mL MicroAmp 光学 96 ウェル反応プレート(20 μL 最終反応量)、または 高速 0.1 mL MicroAmp 光学 96 ウェル反応プレート(10 μL 最終反応量)から選択可能です。TaqMan アレイプレートの設計は、ご希望のアッセイについてプレート上の配置を決めることで簡単に行えます。
- カスタマイズ可能—新しいオンラインオーダーツールを使用して、アッセイ、複製物、コントロールなどを選択
- お手頃—プレート 6 枚から注文可能
- 効率的—セットアップ時間は 10 分未満
- 便利—マスターミックスと cDNA サンプルを添加するだけで準備完了
- 装置との幅広い適合性—Applied Biosystems qPCR の全装置と適合します。高速 0.1 mL プレートは、BioRad™ CFX Connect™ および CFX96 Touch™ 装置とも適合します。
内在性コントロールの添加
すべてのプレートには 18S 製造コントロール(Hs99999901_s1)が含まれます。このアッセイは真核生物種の内在性コントロール候補として使用できます。18S はすべての実験で最適な内在性コントロールとは限らないため、1 ~ 2 つの内在性コントロールアッセイをプレートに添加することが推奨されます。どの TaqMan アレイプレート Plus* フォーマットにも、3 種類のヒト内因性制御遺伝子(GAPDH、HPRT、および GUSB)が含まれます。これらの遺伝子は、多くの組織にわたり相対的に高レベルで発現しています(自社調べ)。TaqMan アレイプレート Plus* フォーマットはヒトアッセイにのみ使用可能で、他の種には使用できません。
ご注文方法
本製品のご購入を希望される場合は アプライドバイオシステムズ製品購入専用サイト「AppliedBiosystems.com」をご利用ください。 まもなくサーモフィッシャーサイエンティフィックウェブサイトから直接ご注文いただけるようになります。
フォーマット* | 製品番号 (Fast) | 製品番号(Standard) | アッセイ数/コントロール数 | サンプル数 | 最小注文枚数 |
---|---|---|---|---|---|
TaqMan® Array Plate 8 | 4413263 | 4413266 | 7 + 1 | 12 | 6 |
TaqMan® Array Plate 16 | 4413261 | 4413264 | 15 + 1 | 6 | 6 |
TaqMan® Array Plate 16 Plus | 4413262 | 4413265 | 12 + 4 | 6 | 6 |
TaqMan® Array Plate 32 | 4413259 | 4391528 | 31 + 1 | 3 | 6 |
TaqMan® Array Plate 32 Plus | 4413260 | 4391529 | 28 + 4 | 3 | 6 |
TaqMan® Array Plate 48 | 4413257 | 4391526 | 47 + 1 | 2 | 6 |
TaqMan® Array Plate 48 Plus | 4413258 | 4391527 | 44 + 4 | 2 | 6 |
TaqMan® Array Plate 96 | 4413255 | 4391524 | 95 + 1 | 1 | 6 |
TaqMan® Array Plate 96 Plus | 4413256 | 4391525 | 92 + 4 | 1 | 6 |
* TaqMan Array Plus プレートは、Human Endogenous Controls のみ使用可能で、他の種は使用できません。