mirVana miRNA Isolation Kits は、迅速な手順で miRNA や低分子干渉RNA(siRNA)、核内低分子RNA(snRNA)などの small RNA を含むトータルRNAを組織や細胞から分離します。
Applied Biosystems TaqMan Advanced miRNA Assays は、qPCR を使用した高感度で特異性の高い成熟 miRNA の定量を可能とします。TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit をともに使用してプレ増幅する効率的なワークフローによって、単一サンプルや、血清・血漿など低量の RNA サンプルから複数の miRNA ターゲットを高感度に検出できます。
- ユニバーサルな逆転写 (RT)—ユニバーサルプライマーを用いて、すべての miRNA を1回で逆転写
- 高感度—従来のプレ増幅とは異なり、ライゲーションベースの cDNA 合成キットにおいて、miR-Amp プライマーが 5’ および 3’ 末端に付加された共通配列を認識してプレ増幅が行われるため、増幅バイアスが低減。わずか 60 コピーの microRNA(miRNA)も検出
- 優れた特異性—成熟 miRNA のみを検出し、非常に配列相同性が高いターゲットを識別
- 少量のサンプルから検出可能—わずか 1 pg のトータル RNA、あるいは 2 µL 相当の血漿や血清から成熟 miRNA を検出・定量
- さまざまなサンプルタイプに対応—ヒト血清、血漿などの体液および組織に対応
目的のターゲットを探してみましょう!
以下の検索ツールを使用して最適なアッセイを見つけてください:
注記:現在2種類のmiRNA Assaysをご提供しています。検索・発注前にAssayの種類を必ずご確認ください。
従来品のTaqMan miRNA Assaysを検索するときは、”micRNA Products”プルダウンメニューから【miRNA Assays and Controls】をご選択ください。
ご自身のアッセイのデザインをご希望ですか? プレデザインアッセイが提供されていない場合は、カスタム TaqMan Advanced miRNA Assays のデザインをEmail specialty_oligos@thermofisher.com までリクエストください。
在庫およびサイズ: 在庫があるアッセイは小スケールでパッケージされ、すぐに出荷されます。
現在販売中:TaqMan Advanced miRNA assays(カード、プレート、および OpenArray フォーマット)
よりハイスループットな qPCR を使用した、高感度で特異的な成熟 miRNA の定量が可能です。
TaqMan miRNA アッセイ選択ガイド
フォーマット | 推奨される TaqMan アッセイ/アレイ |
シングルチューブ | TaqMan Advanced miRNA Assays |
96 ウェルプレート | TaqMan Advanced miRNA Assays |
384 ウェル Micro Fluidic Card | TaqMan Advanced miRNA アレイカード 少量の反応液からも効率的なワークフローにより、わずか 1 ng のトータル RNA から、最大 2,300 種の miRNA ターゲットのプロファイリングが可能 ご注文 › Custom formatted TaqMan Advanced miRNA アレイカード |
OpenArray プレート | TaqMan Advanced miRNA OpenArray パネル |
カスタムプレーティング | 連絡先: customplating@thermofisher.com |
ワークフロー
TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit
TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit は、サンプル中の成熟 miRNA すべての cDNA テンプレートの調製に使用されます。
miR-Amp Universal Amplification
ユニバーサルプライマーおよびマスターミックスで、各ターゲットの cDNA 量を均一に増幅します。これらの miR-Amp 試薬は、TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit に含まれています。
Applied Biosystems リアルタイム PCR 機器
Applied Biosystems リアルタイム PCR プラットフォームは、卓越した性能、信頼性、世界トップクラスのサポートにより、お客様に真の価値を提供いたします。Applied Biosystems TaqMan Assays およびあらゆるリアルタイムケミストリに柔軟に対応し、簡単に実験を始めていただけるようにデザインされています。
mirVana miRNA Isolation Kits は、迅速な手順で miRNA や低分子干渉RNA(siRNA)、核内低分子RNA(snRNA)などの small RNA を含むトータルRNAを組織や細胞から分離します。
TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit
TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit は、サンプル中の成熟 miRNA すべての cDNA テンプレートの調製に使用されます。
miR-Amp Universal Amplification
ユニバーサルプライマーおよびマスターミックスで、各ターゲットの cDNA 量を均一に増幅します。これらの miR-Amp 試薬は、TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit に含まれています。
Applied Biosystems リアルタイム PCR 機器
Applied Biosystems リアルタイム PCR プラットフォームは、卓越した性能、信頼性、世界トップクラスのサポートにより、お客様に真の価値を提供いたします。Applied Biosystems TaqMan Assays およびあらゆるリアルタイムケミストリに柔軟に対応し、簡単に実験を始めていただけるようにデザインされています。
Additional information
対象生物種 | TaqMan Advanced miRNA Assays は、ヒト、マウス、およびラット miRNA を提供しています。Sanger miRBase レジストリの更新に合わせて、miRNA アッセイの数を継続して増やしていく予定です。 | ||||||
構成品 | TaqMan Advanced miRNA Assays は、特定の TaqMan アッセイ(TaqMan プローブと PCR プライマーセット)が予め分注されたシングルチューブで提供されます。 注:TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit(製品番号 A28007)および TaqManFast Advanced Master Mix(製品番号 4444556)は、TaqMan Advanced miRNA Assays とともに使用することが推奨されます。 | ||||||
サイズ |
| ||||||
出荷および保存条件 | 室温で出荷 |
TaqMan Assay ドキュメントファイル はこちらからダウンロードいただけます。thermofisher.com/taqmanfiles
ホワイトペーパー:TaqMan Advanced miRNA Assays - identifying normalizers
プロダクトブリテン:TaqMan Advanced miRNA Assays
ホワイトペーパー:TaqMan Advanced miRNA Assays – superior performance
Your Innovative Research: Detection of miRNAs in nipple aspiration fluid
アプリケーションノート:TaqMan Advanced miRNA Assays
ユーザーガイド:TaqMan Advanced miRNA Assays
クイックリファレンス:TaqMan Advanced miRNA Assays
対象生物種 | TaqMan Advanced miRNA Assays は、ヒト、マウス、およびラット miRNA を提供しています。Sanger miRBase レジストリの更新に合わせて、miRNA アッセイの数を継続して増やしていく予定です。 | ||||||
構成品 | TaqMan Advanced miRNA Assays は、特定の TaqMan アッセイ(TaqMan プローブと PCR プライマーセット)が予め分注されたシングルチューブで提供されます。 注:TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit(製品番号 A28007)および TaqManFast Advanced Master Mix(製品番号 4444556)は、TaqMan Advanced miRNA Assays とともに使用することが推奨されます。 | ||||||
サイズ |
| ||||||
出荷および保存条件 | 室温で出荷 |
TaqMan Assay ドキュメントファイル はこちらからダウンロードいただけます。thermofisher.com/taqmanfiles
ホワイトペーパー:TaqMan Advanced miRNA Assays - identifying normalizers
プロダクトブリテン:TaqMan Advanced miRNA Assays
ホワイトペーパー:TaqMan Advanced miRNA Assays – superior performance
Your Innovative Research: Detection of miRNAs in nipple aspiration fluid
アプリケーションノート:TaqMan Advanced miRNA Assays
ユーザーガイド:TaqMan Advanced miRNA Assays
クイックリファレンス:TaqMan Advanced miRNA Assays