Applied Biosystems™ TaqMan™ MicroRNA Assays は、miRNA の検出、プロファイリング、定量、バリデーション、機能解析までを網羅する miRNA 研究用の革新的ツールです。現在では、 生物活性を持つ成熟 miRNA を検出するための より多くの選択肢があり、増え続ける miRNA アプリケーションをサポートするように設計されています。新しい Applied Biosystems™ TaqMan Advanced miRNA Assays は、ライゲーションベースのユニバーサルな逆転写 ステップにより、合理化された高感度なワークフローを提供します。標準的な TaqMan MicroRNA Assays には、ターゲット特異的なステムループ逆転写プライマーが含まれ、このプライマーは、ターゲットの 3' 末端を伸長し、標準的な TaqMan Assay でリアルタイム PCR ができるテンプレートを作成します。カバーする生物種は継続的に追加されています。
ご利用可能:TaqMan Advanced miRNA アッセイのカード、プレート、および OpenArray のフォーマット
qPCR を用いる高感度で特異的な成熟 miRNA の定量を可能とします。 以下の検索ツールを使用してお手頃価格のアッセイを見つけてください。
アッセイ検索ツール - TaqMan Assays の検索・注文はこちらから:
注記:現在2種類のmiRNA Assaysをご提供しています。検索・発注前にAssayの種類を必ずご確認ください。
従来品のTaqMan miRNA Assaysを検索するときは、”miRNA Products”プルダウンメニューから、【miRNA Assays and Controls】をご選択ください。
新しいTaqMan Advanced miRNA Assays は、ユニバーサルな逆転写を使用し、高感度な定量を提供します。
標準的な TaqMan MicroRNA Assays は、ターゲット特異的なステムループ逆転写プライマーを採用しています。
Applied Biosystems™ TaqMan™ Pri-miRNA Assays は、ヒト/マウス/ラットの pri-miRNA を検出・測定します。
標準的な TaqMan MicroRNA Assays および新しい TaqMan Advanced miRNA Assays は、miRBase v.21 に登録されている miRNA をカバーしています。TaqMan MicroRNA Assays、TaqMan Advanced miRNA Assays の全リスト、および他の技術リソースについては TaqMan MicroRNA Assays リソース のページにアクセスしてください。
Applied Biosystems™ TaqMan™ Non-coding RNA Assays は、200 塩基以上のノンコーディングの転写産物(ヒト/マウス/ラット)を検出・定量するアッセイです。
設計済みアッセイのない small RNA の定量に最適なカスタムアッセイです。必要なものはターゲット配列だけです。
Applied Biosystems™ TaqMan™ Custom Plating Service では、Fast またはスタンダードの 96 ウェル プレートに TaqMan MicroRNA Assays をあらかじめ充填するサービスを承ります。少数のターゲット miRNA またはノンコーディング RNA に対する多サンプル解析、または多数のターゲットに対する少数のサンプル解析に最適です。
384 ウェルカードは、 少数のサンプル(カード当たり最大 8 サンプル)または限られた量のサンプル(各反応に必要なサンプル量は 2 µL)のプロファイリングに最適です。また、Applied Biosystems™ ViiA™ 7/7900HT リアルタイム PCR システムに使用できます。
TaqMan Custom Plating Service では、Fast またはスタンダードの 384 ウェル プレートに TaqMan MicroRNA Assays をあらかじめ充填するサービスを承ります。少数のターゲット miRNA またはノンコーディング RNA に対する多サンプル解析、または多数のターゲットに対する少数のサンプル解析に最適です。
このプレートは 1 回で 3,072 反応を処理し、大規模プロファイリングに必要なハイスループット性能を発揮します。 Applied Biosystems™ OpenArray™ リアルタイム PCR システムおよび新しい Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex リアルタイム PCR システムで使用できるよう設計しています。
![]() | 動画:Find the right TaqMan MicroRNA Assay 23,000 種類を超える TaqMan MicroRNA Assays から、Thermo Fisher Scientific の新しいアッセイ検索ツールを用いてアッセイを検索することは容易なことではありません。この短編動画を視聴すると、適切な TaqMan MicroRNA Assay を簡単に見つけられることがわかります。 |