Applied Biosystems TaqMan MicroRNA アッセイは TaqMan アッセイのケミストリーの特異性と感度で miRNA を定量します。シンプルな 2 ステッププロトコルでは、miRNA 特異的プライマーによる逆転写と、それに続く TaqMan プローブでのリアルタイム PCR のみが必要です。TaqMan MicroRNA アッセイには以下の特長があります。
- 高特異性—前駆体ではなく、完成型 miRNA のみを定量
- 感度—サンプル必要量はわずか 1 ~ 10 ng のトータル RNA またはその当量であるため、量の限られたサンプルを節約
- 迅速、シンプル、拡張性—2 ステップの定量 RT-PCR アッセイは、3 時間以内に高品質の結果を提供
当社の TaqMan MicroRNA アッセイカタログはサンガーデータベースに合わせて更新されるため、最新のアノテーションで包括的にカバーします。
アッセイ検索ツール - Single Tube TaqMan Assays の検索・注文はこちらから
在庫およびサイズ:カスタムオーダーアッセイは 4 種類のスケールでご利用でき、通常 2 週間以内に出荷されます。在庫があるアッセイは小スケールでパッケージされ、すぐに出荷されます。在庫があるアッセイは、ご注文に応じて大スケールでもご購入できます。
TaqMan miRNA アッセイ選択ガイド
フォーマット | 推奨される TaqMan アッセイ/アレイ |
個別の qPCR アッセイ | TaqMan miRNA アッセイ 2,000 種の設計済みアッセイが在庫にあり、1 ~ 2 日で出荷されます。 |
384 ウェルマイクロフルイディック TaqMan アレイカード | TaqMan miRNA アレイカード |
OpenArray プレート | 設計済み TaqMan miRNA OpenArray パネル TaqMan ヒト miRNA OpenArray パネル › |
カスタムの 96 ウェル および 384 ウェルのプレート |
生物種 | TaqMan® MicroRNA アッセイは、ヒト、マウス、ラット、ショウジョウバエ、C エレガンス、およびアラビドプシスを含む広範囲の生物種に利用できます。当社は、サンガー miRBase レジストリに合わせて、これらの生物種のmiRNA アッセイを増大してまいります。 |
アッセイコンポーネント | TaqMan® MicroRNA アッセイは 2 本のチューブで提供されます:1 本は RT プライマーを含み、もう 1 つのチューブは組成済みの独自 TaqMan® アッセイ(TaqMan® プローブおよび PCR プライマーのセット)を含みます。 |
利用可能なアッセイ | ダウンロード:TaqMan® MicroRNA アッセイの完全リスト |
出荷および保存条件 | 室温で出荷 |
カタログ番号 | 在庫状況 | RT/PCR 反応数 |
---|---|---|
4427975 | 在庫次第 | S:50/150 |
4440885 | ご注文に応じて | XS:25/75 |
4440886 | ご注文に応じて | S:ご注文に応じて |
4440887 | ご注文に応じて | M:750/750 |
4440888 | ご注文に応じて | L:2900/2900 |
TaqMan Assay ドキュメントファイル はこちらからダウンロードできます。thermofisher.com/taqmanfiles
マニュアルおよびプロトコール
プロトコール:TaqMan MicroRNA アッセイ(英語)
製品資料
アプリケーションノート:TaqMan® MicroRNA アッセイを使用したmiRNA のリアルタイム定量の内在性コントロール(英語)
アプリケーションノート:TaqMan® MicroRNA アッセイの使用による、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織と瞬間凍結組織の miRNA 定量データの高い相関(英語)
カスタマーフォーカスストーリーTaqMan® MicroRNA アッセイが、法医学における体液特定のための miRNA マーカーの検証をサポート(英語)
ポスター:リアルタイム PCR による microRNA 定量(英語)
ポスターTaqMan ベースの miRNA プロファイルによる胚幹細胞および分化細胞の区分(英語)
製品ブリテン:リアルタイム PCR の特異性と感度による microRNA 定量(英語)
QRC(クイックリファレンスカード)TaqMan® Small RNA アッセイ(英語)
プロトコル:TaqMan® miRNA アッセイを使用したカスタム RT および PreAmp プール(英語)
Small RNA アッセイプロセスをデザイン(英語)
aqMan® MicroRNA アッセイ FAQ(英語)
パンフレット:TaqMan MicroRNA アッセイ(英語)
生物種 | TaqMan® MicroRNA アッセイは、ヒト、マウス、ラット、ショウジョウバエ、C エレガンス、およびアラビドプシスを含む広範囲の生物種に利用できます。当社は、サンガー miRBase レジストリに合わせて、これらの生物種のmiRNA アッセイを増大してまいります。 |
アッセイコンポーネント | TaqMan® MicroRNA アッセイは 2 本のチューブで提供されます:1 本は RT プライマーを含み、もう 1 つのチューブは組成済みの独自 TaqMan® アッセイ(TaqMan® プローブおよび PCR プライマーのセット)を含みます。 |
利用可能なアッセイ | ダウンロード:TaqMan® MicroRNA アッセイの完全リスト |
出荷および保存条件 | 室温で出荷 |
カタログ番号 | 在庫状況 | RT/PCR 反応数 |
---|---|---|
4427975 | 在庫次第 | S:50/150 |
4440885 | ご注文に応じて | XS:25/75 |
4440886 | ご注文に応じて | S:ご注文に応じて |
4440887 | ご注文に応じて | M:750/750 |
4440888 | ご注文に応じて | L:2900/2900 |
TaqMan Assay ドキュメントファイル はこちらからダウンロードできます。thermofisher.com/taqmanfiles
マニュアルおよびプロトコール
プロトコール:TaqMan MicroRNA アッセイ(英語)
製品資料
アプリケーションノート:TaqMan® MicroRNA アッセイを使用したmiRNA のリアルタイム定量の内在性コントロール(英語)
アプリケーションノート:TaqMan® MicroRNA アッセイの使用による、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織と瞬間凍結組織の miRNA 定量データの高い相関(英語)
カスタマーフォーカスストーリーTaqMan® MicroRNA アッセイが、法医学における体液特定のための miRNA マーカーの検証をサポート(英語)
ポスター:リアルタイム PCR による microRNA 定量(英語)
ポスターTaqMan ベースの miRNA プロファイルによる胚幹細胞および分化細胞の区分(英語)
製品ブリテン:リアルタイム PCR の特異性と感度による microRNA 定量(英語)
QRC(クイックリファレンスカード)TaqMan® Small RNA アッセイ(英語)
プロトコル:TaqMan® miRNA アッセイを使用したカスタム RT および PreAmp プール(英語)
Small RNA アッセイプロセスをデザイン(英語)
aqMan® MicroRNA アッセイ FAQ(英語)
パンフレット:TaqMan MicroRNA アッセイ(英語)
製品詳細
TaqMan® MicroRNA アッセイは TaqMan® アッセイのケミストリーの特異性と感度で miRNA を定量します。シンプルな 2 ステッププロトコルでは、miRNA 特異的プライマーによる逆転写と、それに続く TaqMan® プローブでのリアルタイム PCR のみが必要です。TaqMan® MicroRNA アッセイには以下の特長があります。
- 高特異性—前駆体ではなく、 完成型 miRNA のみを定量
- 感度—サンプル必要量はわずか 1 ~ 10 ng のトータル RNA またはその当量であるため、量の限られたサンプルを節約
- 迅速、シンプル、拡張性—2 ステップの定量 RT-PCR アッセイは、3 時間以内に高品質の結果を提供
まもなく Life Technologies ウェブサイトから直接ご注文いただけるようになります。
仕様
一般仕様
生物種 : | TaqMan® MicroRNA アッセイは、ヒト、マウス、ラット、ショウジョウバエ、C エレガンス、およびアラビドプシスを含む広範囲の生物種に利用できます。当社は、サンガー miRBase レジストリに合わせて、これらの生物種のmiRNA アッセイを増大してまいります。 |
アッセイコンポーネント: | TaqMan® MicroRNA アッセイは 2 本のチューブで提供されます。1 本は RT プライマーを含み、もう 1 本のチューブは組成済みの特異 TaqMan® アッセイ(TaqMan® プローブおよび PCR プライマーのセット)を含みます。 |
利用可能なアッセイ: | ダウンロード:TaqMan® MicroRNA アッセイの完全リスト |
出荷および保存条件
室温で出荷
–15ºC ~ –25ºC で保存
ホワイトペーパー:室温出荷による環境への影響削減と品質・安定性の保持(英語)
文献および参考資料
マニュアルおよびプロトコール
製品資料
- アプリケーションノート:TaqMan® MicroRNA アッセイを使用したmiRNA のリアルタイム定量の内在性コントロール(英語)
- アプリケーションノート:TaqMan® MicroRNA アッセイの使用による、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織と瞬間凍結組織の miRNA 定量データの高い相関(英語)
- カスタマーフォーカスストーリーTaqMan® MicroRNA アッセイが、法医学における体液特定のための miRNA マーカーの検証をサポート(英語)
- ポスター:リアルタイム PCR による microRNA 定量(英語)
- ポスター:TaqMan ベースの miRNA プロファイルによる胚幹細胞および分化細胞の区分(英語)
- 製品ブリテン:リアルタイム PCR の特異性と感度による microRNA 定量(英語)
- QRC(クイックリファレンスカード)TaqMan® Small RNA アッセイ(英語)
- プロトコール:TaqMan® miRNA アッセイを使用したカスタム RT および PreAmp プール(英語)
- Small RNA アッセイプロセスをデザイン(英語)