一定期間ご利用がないThermofisher.comアカウントにつきましては、ご利用できなくなる場合があります。
お客さまのアカウントを不正アクセスからお守りし、安全にご利用いただくための措置となりますので、ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
miRNAアッセイを検索の方は「MicroRNA解析」からお進みください / オンラインオーダーのマニュアルを見る
Applied Biosystems TaqMan Assaysは、5’ヌクレアーゼqPCRアッセイにおいて業界をリードする製品。これらは、非常に洗練されたオリゴヌクレオチドプローブ/プライマーデザインパイプラインを使用して設計されています。これには、強力なプライマーデザインアルゴリズム、バイオインフォマティクスツールの高範囲なアレイ、およびアッセイデザインを自動化するプロセスが含まれます。。20万種類を超える性能保証付きの設計済みアッセイから選択できます。
数回のクリックで適切なTaqManアッセイを選択できます。
TaqManアッセイの検索を行うには、、下の検索バーをご利用ください。TaqManアッセイを初めてご使用になる場合や、、ステップバイステップのガイダンスをご希望の場合は、TaqManアッセイ検索ウィザードをご利用ください。
遺伝子名や遺伝子シンボル、RefSeq番号、疾患、パスウェイ、TaqManアッセイID番号などのキーワードを入力し、検索を開始することができます。アプリケーションと生物種を選択して、検索をさらに絞り込むことができます。
Applied Biosystems TaqManアッセイを検索
プライマー&プローブ
- qPCRアッセイとして使用するTaqManプローブ(MGBおよびTAMRA)および非標識オリゴプライマー
- マルチプレックスアッセイに最適な高感度QSYプローブや、新規ターゲットに対応するカスタムプローブ
ウイルス学
- 特定のウイルスの検出や、ウイルス感染に対する免疫応答に関わるターゲットの検証に
- 設計済みアッセイは、ウイルスの侵入因子、ケモカイン、その他のターゲットなどを含む、SARS-CoV-2研究に関与する宿主遺伝子の探索をサポートします
設計済みTaqManアッセイの利点
Applied Biosystems TaqMan設計済みアッセイは、Ready-To-Useです。TaqManプローブおよびPCRプライマーセットは、開封後すぐに使用できるように濃度調製されています。お客様自身で追加の条件最適化や融解曲線解析をする必要はありません。TaqManアッセイはこれまでに4万報以上の文献に引用され、研究に必要な特異性、感度、および再現性を提供します。もちろん 性能保証プログラム も実施しています。また、カタログに掲載されていない特殊修飾によるアッセイをカスタムでオーダーすることも可能です。
当社は下記の非常に多くの設計済みTaqManアッセイを提供しており、ほぼすべてのqPCRアプリケーションに対応しています。
カスタムアッセイデザイン
当社の設計済みアッセイ製品で目的のターゲットが見つかりませんか?当社のTaqMan Custom Design Assay Toolを使用して、目的のターゲット配列に基づいて独自のアッセイを簡単に設計したり、独自のデザインのプライマー/プローブ配列が作成可能です。各カスタムアッセイは、フォワードプライマー、リバースプライマー、FAMまたはVIC色素標識のTaqMan MGBプローブの組み合わせです。
プライマー&プローブ
色素標識されたTaqMan MGB、TAMRA、またはQSYカスタムプローブや、Applied Biosystemsの非標識配列検出プライマーから、ご自身のTaqManプライマーおよびプローブセットをデザインできます。
チューブ | TaqManアレイカード&プレート | OpenArray | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XS、S、M、Lの個別チューブまたはチューブセット | 96-および384-ウェルプレート、スポット済みアッセイ付き | 384-ウェルマイクロ流体カード、スポット済みアッセイ付き | 3,072のスルーホール、スポット済みアッセイ付き |
低スループットの研究に適した高い柔軟性 | 中~高スループットなプロジェクトの効率化をサポート | 分注ロボット不要、簡単で便利 | ルーチンのアプリケーションや大規模プロジェクト向け |
設計済みおよびカスタム設計アッセイの両方をご提供可能。 | さまざまなコンテンツで提供:
| すぐに使用可能な本国に常時在庫済みの構成済みアレイ、フレキシブルにレイアウトを変更可能なMade-to-orderの受注生産アッセイ、フルカスタムアッセイをご用意。 |
製品化をお考えですか?OEMサービスチームへご連絡ください ›
関連ビデオ
Taq Talkビデオシリーズ
エピソード1:リアルタイムPCRの用語を理解する
エピソード2:リアルタイムPCRの各段階とその重要性
エピソード3:リアルタイムPCR のCT値とは
エピソード4:TaqManリアルタイムPCRアッセイの仕組み
リアルタイムPCRの基礎
リアルタイムPCRを始めたばかりの方や、新しいリアルタイムPCRアプリケーションを習得しようとする方のために、弊社ではこれらの技術を習得し、迅速に実験を始めるための技術資料(ビデオやe-learningなど)をご用意しています。
リアルタイムPCRサポートセンター
すべてのリアルタイムPCRサポートニーズに対応する1つのリソース。qPCRアプリケーション分野をナビゲートすることで、関連する技術情報を入手し、実験開始に際してのヒントとコツを参照して、日常的なqPCRの問題に対する回答を発見できます。