タンパク質発現
TaqMan®Protein Assays は、抗体の高感度で特異的なタンパク質結合特性と5' ヌクレアーゼ リアルタイム PCR による優れた相対定量性能を組み合わせた革新的なアプリケーションです。これによって、少量のサンプルや限られた細胞の数に含まれるタンパク質をすべて同一のアッセイフォーマットで迅速かつ簡単に同定し、相対定量することができます。
TaqMan®Protein Assays Open Kit は、目的タンパク質に対するビオチン化抗体をご用意いただき、その抗体を使用してTaqMan® Protein Assay プローブを作製する試薬です。
Protein Thermal Shift™
Protein Thermal Shift™ (PTS) 研究ソリューションは、Protein Thermal Shift™ 試薬およびソフトウェアから構成される、弊社の qPCR 装置用の新しいアプリケーションです。タンパク質の融解特性を利用したタンパク質熱融解実験を可能とします。
新しい Protein Thermal Shift™ 解析ソフトウェアおよび試薬は、タンパク質ハイスループット スクリーニングによって、タンパク質熱安定性を評価し、リガンドや変異/修飾、バッファーの条件を特定します。これにより、融解温度 (Tm)。この新しい能力によって、これらのアプリケーションでのサンプルスクリーニングに要する時間およびコストを現行法に比べはるかに抑えられます。
研究用にのみ使用できます。ヒトまたは動物の治療もしくは診断用には使用できません。