いつ、どこで、どのような条件下で遺伝子は発現するのでしょうか?何がこの発現を引き起こしたり、妨げたりするのでしょうか?科学者たちは、非常に幅広い研究対象の転写産物や翻訳産物について、これらの様々な発現産物が生物の成長や健康にどのように影響を及ぼしているか研究しています。
厳選されたコンテンツからなる TaqMan 遺伝子発現アッセイおよびアレイは、30 種以上をカバーする 230 万種類以上の設計済みプライマー/プローブセットを取り揃えており、幅広い研究において高品質なデータを提供します。
一般的な遺伝子発現研究アプリケーション:
リアルタイム PCR
- 遺伝子産物の定量
- マイクロアレイ検証
- 遺伝子パスウェイ解析
- 発生生物学
- 品質管理およびアッセイ検証
- siRNA/RNAi 実験
- 1.5 ~ 2 倍程度の濃度差を識別する定量実験
- OpenArray platform を用いたハイスループット プロファイリング
弊社は、リアルタイム PCR による高感度で正確な mRNA 定量に用いるケミストリを2種類開発しました。Applied Biosystems TaqMan プローブベースのケミストリ、および Applied Biosystems SYBR Green 色素ベースのケミストリです。
リアルタイム PCR 遺伝子発現ワークフロー:
プライマーの設計&最適化
不要。Applied Biosystems TaqMan Assays は業界トップレベルのバイオインフォマティクス設計基準を満たしています。
SYBR プライマー設計用:Primer Express
cDNA の増幅
Single Tube TaqMan Gene Expression Assays
アッセイの検索 ›
Single Tube Custom TaqMan Gene Expression Assays
アッセイの検索 ›
TaqMan 遺伝子発現アレイカード・プレート
ぴったりのアッセイを見つける ›
TaqMan OpenArray プレート
OpenArray の検索 ›
TaqMan リアルタイム PCR マスターミックス
Master Mix の検索
SYBR Green Master Mixes
Applied Biosystems™ SYBR™ Green マスターミックス&カスタムプライマーを用いた cDNA の増幅 Master Mix の検索›
カスタムプライマーおよび Primer Express Software
SYBR Green 検出系カスタムプライマーの設計および注文 カスタムプライマーの検索 ›
qPCR の実施
リアルタイム PCR 用機器
機器の比較 ›
QuantStudio 3 リアルタイム PCR システム
シンプルであらゆる経験レベルのユーザーに対応
QuantStudio 5 リアルタイム PCR システム
簡単なコントロールで実験を最適化
QuantStudio 6 Flex リアルタイム PCR システム
高い柔軟性および直観的なデザイン
QuantStudio 7 Flex リアルタイム PCR システム
高い汎用性および直観的なデザイン
QuantStudio 12k Flex リアルタイム PCR システム
スループット、柔軟性、拡張性が最大
プライマーの設計&最適化
不要。Applied Biosystems TaqMan Assays は業界トップレベルのバイオインフォマティクス設計基準を満たしています。
SYBR プライマー設計用:Primer Express
cDNA の増幅
Single Tube TaqMan Gene Expression Assays
アッセイの検索 ›
Single Tube Custom TaqMan Gene Expression Assays
アッセイの検索 ›
TaqMan 遺伝子発現アレイカード・プレート
ぴったりのアッセイを見つける ›
TaqMan OpenArray プレート
OpenArray の検索 ›
TaqMan リアルタイム PCR マスターミックス
Master Mix の検索
SYBR Green Master Mixes
Applied Biosystems™ SYBR™ Green マスターミックス&カスタムプライマーを用いた cDNA の増幅 Master Mix の検索›
カスタムプライマーおよび Primer Express Software
SYBR Green 検出系カスタムプライマーの設計および注文 カスタムプライマーの検索 ›
qPCR の実施
リアルタイム PCR 用機器
機器の比較 ›
QuantStudio 3 リアルタイム PCR システム
シンプルであらゆる経験レベルのユーザーに対応
QuantStudio 5 リアルタイム PCR システム
簡単なコントロールで実験を最適化
QuantStudio 6 Flex リアルタイム PCR システム
高い柔軟性および直観的なデザイン
QuantStudio 7 Flex リアルタイム PCR システム
高い汎用性および直観的なデザイン
QuantStudio 12k Flex リアルタイム PCR システム
スループット、柔軟性、拡張性が最大
リアルタイムPCR(qPCR)やデジタルPCR による遺伝子発現解析を実施する際の選択肢
- TaqMan Gene Expression Assay フォーマット
構成済み、構成可能なフォーマット、あるいはお客様の研究ニーズ、スループット、およびターゲット数に対応するカスタムオプションをご用意しています。 - デジタル PCR(dPCR)
は、レアな変異の検出 および核酸スタンダード&次世代シーケンサのライブラリの絶対定量を可能とします。 - TaqMan PreAmp Master Mix
は、リアルタイム PCR 反応前の cDNA の増幅を可能とします。このミックスを使用することにより、サンプルに対する増幅バイアスを最小限に抑えた前増幅が実施できるため、少量の cDNA を増やすことができます。この手法は、単一細胞の解析を可能とします。 - 1-step RT-PCR 試薬
:転写(RT)試薬とリアルタイムPCR 増幅(qPCR)試薬を同一反応液中に組み合わせることにより、必要なサンプル操作の数および結果までの時間が減少します。1-step RT-PCR は、ターゲットアッセイ数は少ないけれど(1 ~数ターゲット)大量のサンプルを処理したい場合、あるいはリキッドハンドリングシステムを用いて自動化処理したい場合に理想的です。 欠点の 1 つとして、全ての cDNA は qPCR に使用されるため、後で使用するために保存できないことが挙げられます。 - Cells-to-CT キット および他のサンプル調製/リアルタイム PCR をキット化した製品
は、RNA 精製ステップが不要な、非常に簡素化された実験プロトコールを提供し、サンプル調製時間をわずか数分に短縮します。