水質分析や水精製に関する疑問を解決したり、稼動中の製品をご覧になったりできます。以下の詳細をご覧ください:
· pHおよびマルチパラメーターベンチトップ・ポータブルメーター
· 電極(pH電極、ISE、導電率、溶存酸素)
· 電位差滴定装置
· 分光光度計
· ·純水装置システム
pH、イオン濃度、導電率、溶存酸素、温度を1台で測定できるパワフルなメーターです。当社のベンチトップおよびポータブルタイプのマルチメーターは、ラボや屋外での生産性を高めるように設計されています。
マルチメーターを選択することで、ベンチトップ上の装置の数や、現場の場合は手に持つ装置の数を減らし、ディスプレイに複数のパラメーターが1つのユニットに表示されるため複数のメーターが不要になります。また、測定のために電極をメーターからメーターに接続しなおす時間も節約できます。パラメーターを組み合わせて同時に測定することで、スペース、時間、コストを節約できます。
ベンチトップおよびポータブルメーターが対応できる規制要件の詳細をご確認ください。
当社の幅広い製品ラインアップをご活用ください。または、製品選択のサポートは、当社の専門スタッフにお任せください。
優れたコストパフォーマンスを実現します。。当社のベンチトップおよびポータブルメーター用のさまざまなメーターアクセサリーを提供しています。
プレミアム | アドバンス | |||
---|---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH/ISE、導電率およびRDO/DOベンチメーター | Orion Versa Star Pro pH/導電率ベンチメーター | Orion Star A215 pH/導電率ベンチメーター | Orion Star A216 pH/RDO/DOベンチメーター | |
(VSTAR90シリーズ) | (VSTAR50シリーズ) | (STARA2150シリーズ) | (STARA2160シリーズ) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
マルチパラメーター高性能ラボ測定用システム | デュアルパラメーター高性能ラボ測定用システム | 使いやすいデュアルパラメーター、信頼性の高いラボ用メーター | 使いやすいデュアルパラメーター、信頼性の高いラボ用メーター | |
最適なアプリケーション: | 食品および飲料、産業、水 | 製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料 | 化学、受託試験、水 | 水、廃水、化学 |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
pH校正点 | 最大6 | 最大6 | 最大5 | 最大5 |
mV、RmV、ORPモード | 可 | 可 | 可 | 可 |
イオン濃度モード | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
導電率モード | 可 | 可 | 可 | 不可 |
追加モード | TDS、塩分濃度、抵抗率 | TDS、塩分濃度、抵抗率 | TDS、塩分濃度、抵抗率 | --- |
溶存酸素モード | 可 | 不可 | 不可 | 可 |
互換性のあるプローブ | RDO、ポーラログラフ | --- | --- | RDO、ポーラログラフ |
温度範囲 | -5~105℃ 22~221℃ | -5~105℃ 23~221℃ | -5~105℃ 23~221℃ | -5~105℃ 23~221℃ |
チャンネル数 | 4、モジュールでカスタマイズ可 | 4、モジュールでカスタマイズ可 | 2 | 2 |
撹拌プローブ入力端子 | 2 | 2 | 1 | 1 |
データログ | 2,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 |
校正ログ | モードあたり30 | モードあたり30 | 10 | 10 |
IDオプション | 電極ID、サンプルID、ユーザーID | 電極ID、サンプルID、ユーザーID | サンプルID、ユーザーID | サンプルID、ユーザーID |
データエクスポートのオプション | USB(2)、RS232 | USB(2)、RS232 | USB、RS232 | USB、RS232 |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本 |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー › |
プレミアム | プレミアム | プレミアム | |
---|---|---|---|
Orion Star A325 マルチメーター (STARA3250シリーズ) | Orion Star A326 マルチメーター (STARA3260シリーズ) | Orion Star A329 マルチメーター (STARA3290シリーズ) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
頑丈で信頼性の高いマルチメーター | 頑丈で多用途性が高く、信頼性の高いマルチメーター | 多用途で強力なマルチメーター | |
最適な 用途: | 産業—冷却塔、廃水、環境—池、湖 | 産業—廃水、環境—池、湖 | 産業—廃水、飲料水、食品&飲料、環境—池、湖 |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH相対精度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
pH校正点 | 最大5 | 最大5 | 最大5 |
mV、RmV範囲 | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV |
EH/ORPモード | 可 | 可 | 可 |
溶存酸素モード | 不可 | 可 | 可 |
TDS相対精度 | 測定値の±0.5%または最小桁±1 | -- | 測定値の±0.5%または最小桁±1 |
温度範囲 | -5~105℃ | -5~105℃ | -5~105℃ |
データログ数 | 5,000件、日時スタンプ付 | 5,000件、日時スタンプ付 | 5,000件、日時スタンプ付 |
データエクスポートのオプション | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
ACアダプター | オプション—ユニバーサル、100~240 V | オプション—ユニバーサル、100~240 V | オプション—ユニバーサル、100~240 V |
バッテリー電源 | 付属—単3 x 4本 | 付属—単3 x 4本 | 付属—単3 x 4本 |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー › |
アドバンス | |
---|---|
Eutech PC2700 pH/導電率ベンチメーター | |
![]() | |
経済的で日常的なラボ用メーター | |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.001/0.01/0.1 |
pH校正点 | 最大6 |
mV、RmVモード | 可 |
イオン濃度モード | 可 |
導電率モード | 可 |
追加モード | TDS、塩分濃度、抵抗率 |
範囲(温度) | 0.0~100.0℃、32.0~212.0°F |
バックライトディスプレイ | 可 |
チャンネル数 | 2 |
データログ | 500件、日付/時間付 |
校正ログ | 直近のデータをメーターで表示可能、かつメーターのメモリーに保存 |
データエクスポートのオプション | RS232 |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50/60 Hz、カタログ番号60X426401 |
プレミアム | プレミアム | アドバンス | アドバンス | アドバンス | アドバンス | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eutech PD 450ポータブルマルチメーター | Eutech PC 450ポータブルマルチメーター | Eutech PCD 650ポータブルマルチメーター | Eutech PC 650ポータブルマルチメーター | Eutech PD 650ポータブルマルチメーター | Eutech CD 650ポータブルマルチメーター | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
pH測定範囲 | -2.00~16.00 | -2.00~16.00 | -2.00~20.00 | -2.00~20.00 | -2.00~20.00 | --- |
pH分解能 | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.1/0.01 Ph | 0.1/0.01 Ph | 0.1/0.01 Ph | --- |
pH相対精度 | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | --- |
pH校正点 | 最大6 | 最大6 | 最大6 | 最大6 | 最大6 | --- |
mV、RmVモード | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | --- |
EH/ORPモード | --- | --- | 可 | 可 | 可 | --- |
導電率モード | --- | 可 | 可 | 可 | --- | 可 |
溶存酸素モード | 可 | --- | 可 | --- | 可 | 可 |
TDS相対精度 | --- | フルスケールの±1% | フルスケールの±1% | フルスケールの±1% | フルスケールの±1% | フルスケールの±1% + |
イオン濃度モード | --- | --- | 可 | 可 | 可 | --- |
温度範囲 | -10.0~110.0℃ | -10.0~110.0℃ | -10.0~110.0℃ | -10.0~110.0℃ | -10.0~110.0℃ | -10.0~110.0℃ |
データログ数 | 500、日付と時刻のスタンプ付 | 500、日付と時刻のスタンプ付 | 500、日付と時刻のスタンプ付 | 500、日付と時刻のスタンプ付 | 500、日付と時刻のスタンプ付 | 500、日付と時刻のスタンプ付 |
データエクスポートのオプション | USBまたはRS232 | USBまたはRS232 | RS232C(LED、IrDA経由) | RS232C(LED、IrDA経由) | RS232C(LED、IrDA経由) | RS232C(LED、IrDA経由) |
ACアダプター | 9 V DCアダプター(オプション) | 9 V DCアダプター(オプション) | 9 V DCアダプター | 9 V DCアダプター | 9 V DCアダプター | 9 V DCアダプター |
バッテリー電源 | 単3電池2本(付属) | 単3電池2本(付属) | 単3電池4本(付属) | 単3電池4本(付属) | 単3電池4本(付属) | 単3電池4本(付属) |
プレミアム | アドバンス | |||
---|---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH/ISE、導電率およびRDO/DOベンチメーター | Orion Versa Star Pro pH/導電率ベンチメーター | Orion Star A215 pH/導電率ベンチメーター | Orion Star A216 pH/RDO/DOベンチメーター | |
(VSTAR90シリーズ) | (VSTAR50シリーズ) | (STARA2150シリーズ) | (STARA2160シリーズ) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
マルチパラメーター高性能ラボ測定用システム | デュアルパラメーター高性能ラボ測定用システム | 使いやすいデュアルパラメーター、信頼性の高いラボ用メーター | 使いやすいデュアルパラメーター、信頼性の高いラボ用メーター | |
最適なアプリケーション: | 食品および飲料、産業、水 | 製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料 | 化学、受託試験、水 | 水、廃水、化学 |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
pH校正点 | 最大6 | 最大6 | 最大5 | 最大5 |
mV、RmV、ORPモード | 可 | 可 | 可 | 可 |
イオン濃度モード | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
導電率モード | 可 | 可 | 可 | 不可 |
追加モード | TDS、塩分濃度、抵抗率 | TDS、塩分濃度、抵抗率 | TDS、塩分濃度、抵抗率 | --- |
溶存酸素モード | 可 | 不可 | 不可 | 可 |
互換性のあるプローブ | RDO、ポーラログラフ | --- | --- | RDO、ポーラログラフ |
温度範囲 | -5~105℃ 22~221℃ | -5~105℃ 23~221℃ | -5~105℃ 23~221℃ | -5~105℃ 23~221℃ |
チャンネル数 | 4、モジュールでカスタマイズ可 | 4、モジュールでカスタマイズ可 | 2 | 2 |
撹拌プローブ入力端子 | 2 | 2 | 1 | 1 |
データログ | 2,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 |
校正ログ | モードあたり30 | モードあたり30 | 10 | 10 |
IDオプション | 電極ID、サンプルID、ユーザーID | 電極ID、サンプルID、ユーザーID | サンプルID、ユーザーID | サンプルID、ユーザーID |
データエクスポートのオプション | USB(2)、RS232 | USB(2)、RS232 | USB、RS232 | USB、RS232 |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本 |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー › |
プレミアム | プレミアム | プレミアム | |
---|---|---|---|
Orion Star A325 マルチメーター (STARA3250シリーズ) | Orion Star A326 マルチメーター (STARA3260シリーズ) | Orion Star A329 マルチメーター (STARA3290シリーズ) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
頑丈で信頼性の高いマルチメーター | 頑丈で多用途性が高く、信頼性の高いマルチメーター | 多用途で強力なマルチメーター | |
最適な 用途: | 産業—冷却塔、廃水、環境—池、湖 | 産業—廃水、環境—池、湖 | 産業—廃水、飲料水、食品&飲料、環境—池、湖 |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH相対精度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
pH校正点 | 最大5 | 最大5 | 最大5 |
mV、RmV範囲 | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV |
EH/ORPモード | 可 | 可 | 可 |
溶存酸素モード | 不可 | 可 | 可 |
TDS相対精度 | 測定値の±0.5%または最小桁±1 | -- | 測定値の±0.5%または最小桁±1 |
温度範囲 | -5~105℃ | -5~105℃ | -5~105℃ |
データログ数 | 5,000件、日時スタンプ付 | 5,000件、日時スタンプ付 | 5,000件、日時スタンプ付 |
データエクスポートのオプション | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
ACアダプター | オプション—ユニバーサル、100~240 V | オプション—ユニバーサル、100~240 V | オプション—ユニバーサル、100~240 V |
バッテリー電源 | 付属—単3 x 4本 | 付属—単3 x 4本 | 付属—単3 x 4本 |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー › |
アドバンス | |
---|---|
Eutech PC2700 pH/導電率ベンチメーター | |
![]() | |
経済的で日常的なラボ用メーター | |
pH測定範囲 | -2.000~20.000 |
pH分解能 | 0.001/0.01/0.1 |
pH校正点 | 最大6 |
mV、RmVモード | 可 |
イオン濃度モード | 可 |
導電率モード | 可 |
追加モード | TDS、塩分濃度、抵抗率 |
範囲(温度) | 0.0~100.0℃、32.0~212.0°F |
バックライトディスプレイ | 可 |
チャンネル数 | 2 |
データログ | 500件、日付/時間付 |
校正ログ | 直近のデータをメーターで表示可能、かつメーターのメモリーに保存 |
データエクスポートのオプション | RS232 |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50/60 Hz、カタログ番号60X426401 |
プレミアム | プレミアム | アドバンス | アドバンス | アドバンス | アドバンス | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eutech PD 450ポータブルマルチメーター | Eutech PC 450ポータブルマルチメーター | Eutech PCD 650ポータブルマルチメーター | Eutech PC 650ポータブルマルチメーター | Eutech PD 650ポータブルマルチメーター | Eutech CD 650ポータブルマルチメーター | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
pH測定範囲 | -2.00~16.00 | -2.00~16.00 | -2.00~20.00 | -2.00~20.00 | -2.00~20.00 | --- |
pH分解能 | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.1/0.01 Ph | 0.1/0.01 Ph | 0.1/0.01 Ph | --- |
pH相対精度 | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | --- |
pH校正点 | 最大6 | 最大6 | 最大6 | 最大6 | 最大6 | --- |
mV、RmVモード | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | --- |
EH/ORPモード | --- | --- | 可 | 可 | 可 | --- |
導電率モード | --- | 可 | 可 | 可 | --- | 可 |
溶存酸素モード | 可 | --- | 可 | --- | 可 | 可 |
TDS相対精度 | --- | フルスケールの±1% | フルスケールの±1% | フルスケールの±1% | フルスケールの±1% | フルスケールの±1% + |
イオン濃度モード | --- | --- | 可 | 可 | 可 | --- |
温度範囲 | -10.0~110.0℃ | -10.0~110.0℃ | -10.0~110.0℃ | -10.0~110.0℃ | -10.0~110.0℃ | -10.0~110.0℃ |
データログ数 | 500、日付と時刻のスタンプ付 | 500、日付と時刻のスタンプ付 | 500、日付と時刻のスタンプ付 | 500、日付と時刻のスタンプ付 | 500、日付と時刻のスタンプ付 | 500、日付と時刻のスタンプ付 |
データエクスポートのオプション | USBまたはRS232 | USBまたはRS232 | RS232C(LED、IrDA経由) | RS232C(LED、IrDA経由) | RS232C(LED、IrDA経由) | RS232C(LED、IrDA経由) |
ACアダプター | 9 V DCアダプター(オプション) | 9 V DCアダプター(オプション) | 9 V DCアダプター | 9 V DCアダプター | 9 V DCアダプター | 9 V DCアダプター |
バッテリー電源 | 単3電池2本(付属) | 単3電池2本(付属) | 単3電池4本(付属) | 単3電池4本(付属) | 単3電池4本(付属) | 単3電池4本(付属) |
また、Thermo Scientificでは、お手頃価格でも自在な電気化学測定ソリューションとして、マルチパラメーターポケットテスターも提供しています。当社のElite PCTSポケットテスターを使用して、pH、導電率、総溶解固形物(TDS)、塩分濃度および温度を測定できます。
ベンチメーターおよびポータブルメーター用アクセサリーは、繰り返し作業を簡素化し、安全な保管と持ち運びを可能にすることで、お客様と機器を保護します。
すべてのメーターアクセサリーを見る›
パラメーター | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国MEP | USP | EP | AOAC | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293(A、B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壌/固形廃棄物のpH | SW-846 9040Cおよび9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16~994.18 | USDA NRCS | |||
導電率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510(B) | D1125(A) | 7888 | N/A | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(塩分濃度) |
溶存酸素 | 4500-O(G) | D888(B、C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210(B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
フッ素 | SW-846 9214 | 4500-F(C) | D1179(B) | 10359 | GB7484 | ||||
アンモニア | 4500-NH3(D、E) | D1426(B) | 6778 | ||||||
硝酸塩 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3(D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2(G) | D4658 | ||||||
シアン化合物 | SW-846 9213 | 4500-CN(F) | D2036(A) | ||||||
塩素 | SW-846 9212 | 4500-Cl(D) | D512(C) | GB11896 | |||||
臭素 | SW-846 9211 |
SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater(水および廃水に関する標準検査法)。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:American Society for Testing and Materials(米国試験材料協会) | |
ISO:International Organization for Standardization(国際標準化機構) | |
USP:United States Pharmacopeia(米国薬局方) | |
EP:European Pharmacopeia(欧州薬局方) | |
中国MEP:China Ministry of Environmental Protection(中国環境保護部) | |
AOAC:Association of Official Analytical Chemists(米国公定分析化学者協会) | |
NRCS:Natural Resources Conservation Service(米国農務省自然資源保全局) | |
PSS-78:Practical Salinity Scale of 1978(実用塩分スケール1978) | |
FDA:Food and Drug Administration(米国食品医薬品局) | |
USDA:United Stated Department of Agriculture(米国農務省) |
水質分析や水精製に関する疑問を解決したり、稼動中の製品をご覧になったりできます。以下の詳細をご覧ください:
· pHおよびマルチパラメーターベンチトップ・ポータブルメーター
· 電極(pH電極、ISE、導電率、溶存酸素)
· 電位差滴定装置
· 分光光度計
· ·純水装置システム
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で安定した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。