イオン濃度測定を迅速かつ正確に実施します
イオン濃度測定またはイオン特異的(ISE)測定は、水、食品および飲料、製薬、生物学的サンプルなどのさまざまなサンプルタイプに対して、あらゆるラボで実施できます。
サンプルのイオン特異的性能を評価するための最適なパラメータは、pH測定でも知られるスロープ(傾き:S)です。直接法、希釈法、マトリックスマッチ法、既知添加法、マトリックスファクター法のいずれによってISE測定をテストする場合でも、当社のイオン特異的メーター、電極、標準液、および溶液の確固とした製品群は、正確で再現性のあるISE測定結果を提供するできます。
さまざまなお客様のサンプルに対応します
イオン選択性電極(ISE)は、環境、農業、工業、バイオテクノロジー、製薬、食品、廃水、飲料水など、さまざまなタイプのサンプル中のイオンを測定するための有用で汎用性の高いセンサーです。代表的な測定対象イオンには、アンモニア、フッ化物、硝酸塩、塩化物、カルシウム、ナトリウム、カリウム、銀、硫化物、ヨウ化物、臭化物、鉛、カドミウム、銅などがあります。
サンプルタイプは、測定に使用するISE方法にどのように影響しますか?
- 希釈した水性(水)サンプル:一般的な希釈水(水)サンプルは、簡単な直接測定でテストできます。直接測定では、標準液やサンプルにイオン強度調整剤(ISA)溶液を添加し、標準液で校正し、サンプルを測定します。
- 複雑なサンプルまたは高イオン強度サンプル:サンプルタイプによっては、希釈水溶液ではないものもあります。複雑なサンプルや高イオン強度のバックグラウンドを持つサンプルは、最良の結果を得るために直接測定法とは異なるアプローチが必要になる場合があります。一般的に、高イオン強度サンプルは、導電率が約10 mS/cmを超える可能性のある溶解イオンまたはサンプルの>0.1 M濃度のサンプルです。
希釈した水性サンプルの例
|
|
複合サンプルや高イオン強度サンプルの例
|
|
ISEを使用して正確な測定を行うには、特定のサンプル条件に従って適切なISE法を選択する必要があります。
- 複雑なサンプルや高イオン強度のサンプルの場合、サンプルと標準液の間のイオンの活性を標準化するのにISAを添加するだけでは不十分な場合があります。その場合は、正確な測定を行うために、別のISE法を選択することをお勧めします。
サンプルが固形または非水性(水ベースではない)の場合はどうすればよいですか?
- 固体サンプルは、目的のイオンが水に溶解または抽出されるように調製する必要があります。たとえば、イオン特異的(ISE)濃度測定の前に、特定のタイプの粉末、塩、またはタブレットサンプルを水と混合して目的のイオンを溶解できます。土壌サンプルは、イオン特異的(ISE)濃度測定の前に、乾燥、破砕、および/またはふるいにかけた後、水または塩溶液に抽出できます。抽出溶液を選択する際には、目的のイオンを抽出溶液に溶解するするために利用しますが、され、抽出溶液はイオン特異的(ISE)濃度測定に干渉しないものを選ぶ必要があります。。
- 非水性液体サンプルは、目的のイオンが水に抽出されるように調製する必要があります。たとえば、石油サンプルを水やその他の抽出溶液と混合して、目的のイオンを水相に抽出できます。その後、水相を測定します。または、非水性サンプルを灰化したり、酸素燃焼処理(EPA SW-846試験法5050など)を行ったりして、有機マトリックスを除去することもできます。燃焼後、無機残留物を水と混合し、イオンを測定します。場合によっては、固体または粘性サンプルを標準液に直接添加でき、分析物の添加法と減少法でテストできます。
規制およびコンプライアンス基準の遵守
規制はイオン特異的(ISE)測定ごとに異なるため、業界標準への準拠を維持できる装置や電極を用意することが重要です。以下は、さまざまな業界の規制遵守要件に関する国際規格の一覧です。
規制要件
規制遵守要件に関する国際規格:
パラメーター | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国MEP | USP | EP | AOAC | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293(A、B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壌/固形廃棄物のpH | SW-846 9040Cおよび9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16~994.18 | USDA NRCS | |||
導電率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510(B) | D1125(A) | 7888 | N/A | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(塩分濃度) |
溶存酸素 | 4500-O(G) | D888(B、C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210(B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
フッ素 | SW-846 9214 | 4500-F(C) | D1179(B) | 10359 | GB7484 | ||||
アンモニア | 4500-NH3(D、E) | D1426(B) | 6778 | ||||||
硝酸塩 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3(D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2(G) | D4658 | ||||||
シアン化合物 | SW-846 9213 | 4500-CN(F) | D2036(A) | ||||||
塩素 | SW-846 9212 | 4500-Cl(D) | D512(C) | GB11896 | |||||
臭素 | SW-846 9211 |
SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater(水および廃水に関する標準検査法)。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:American Society for Testing and Materials(米国材料試験協会) | |
ISO:International Organization for Standardization(国際標準化機構) | |
USP:United States Pharmacopeia(米国薬局方) | |
EP:European Pharmacopeia(欧州薬局方) | |
中国MEP:China Ministry of Environmental Protection(中国環境保護部) | |
AOAC:Association of Official Analytical Chemists(米国公定分析化学者協会) | |
NRCS:Natural Resources Conservation Service(米国農務省自然資源保全局) | |
PSS-78:Practical Salinity Scale of 1978(実用塩分スケール1978) | |
FDA:Food and Drug Administration(米国食品医薬品局) | |
USDA:United Stated Department of Agriculture(米国農務省) |
さまざまなアプリケーションに対応するイオン特異的(ISE)測定
Thermo Scientificメーター、電極、標準液、および溶液を組み合わせることで、お客様のサンプル分析の課題に対応できます。これらは以下のアプリケーションに最適です。以下のアイコンをクリックすると、これらの製品の詳細が表示されます。
イオン特異的(ISE)測定製品
イオン特異的(ISE)測定の精度と信頼性は、使用する機器に左右されます。お客様が必要とする特性、性能、仕様、およびご予算に基づいて適切な製品を選定してください。
|
当社は、お客様のイオン特異的(ISE)測定ニーズに対応する電極、標準液および電極保存用溶液、電極クリーニング液、電極内部液を提供しています。お客様のプロセスに必要な溶液をお探しください。 |
サポート
Thermo Scientific Orionベンチおよびポータブルメーターのバリデーションサービスおよび適格性評価(IQ/OQ)サービスがご利用になれます›