当社のオービタルシェーカーのポートフォリオは、ほぼすべてのアプリケーションやラボ環境に最適な幅広いフォーマット、特徴、および機能を提供しています。インタラクティブな選択ガイドを起動して、作業やラボに最適な機能とフォーマットを選択してください。
| 床置き型インキュベーションシェーカー | 積み重ね可能なインキュベーションシェーカー | |||
---|---|---|---|---|---|
温度範囲 | |||||
室温
| 4℃~60℃ | 4℃~60℃ | 室温-15℃~80℃ | MaxQ 8000 5℃~60℃ | MaxQ 6000 室温-15℃~80℃ |
速度範囲 | |||||
15~525 rpm
| 25~600 rpm | 15~525 rpm | 15~525 rpm | MaxQ 8000 | MaxQ 6000 15~500 rpm |
軌道サイズ | |||||
0.4 in.(1.2 cm) 0.75 in.(1.9 cm) 1 in.(2.5 cm) | 0.118 in.(0.3 cm) 0.75 in.(1.9 cm) 1 in.(2.5 cm) | 1 in.(2.5 cm) | 0.75 in.(1.9 cm) 1 in.(2.5 cm) | MaxQ 8000 1 in.(2.5 cm) | MaxQ 6000
|
耐荷重 | |||||
13 lb(6 kg)~71 lb(32 kg)
| 13 lb(6 kg)~71 lb(32 kg)
| 70 lb(32 kg) | 71 lb(32 kg) | MaxQ 8000 71 lb(32 kg) | MaxQ 6000 35 lb(15.9 kg) |
プラットフォームサイズ範囲 | |||||
11 x 13 in.~18 x 18 in.(28 x 33 cm ~46 x 46 cm)
| 14.1 x 11.8 in.~18 x 24 in.(36 x 30 cm ~46 x 61 cm) | 11 x 14 in.~18 x 18 in. ((28 x 36 cm ~46 x 46 cm) | 18 x 30 in.(46 x 76 cm)
| MaxQ 8000 | MaxQ 6000 18 x 18 in(46 x 46 cm) |
互換性のあるアクセサリー | |||||
プラットフォーム クランプ ラック&その他
| プラットフォーム クランプ テストチューブラック プラグ&アクセサリー
| プラットフォーム クランプ ラック&その他
| プラットフォーム クランプ ラック&その他 | プラットフォーム クランプ ラック&その他 |