">
汎用性の高いシェーカーアプリケーション、信頼性の高い性能
研究が展開するにつれて、ラボのニーズも変化します。当社のオービタルシェーカー装置は、お客様の成長するニーズに対応できます。お客様の研究要件にかかわらず、作業に適したシェーカーをご用意しています。 
信頼性の高いドライブメカニズム
シェーカーテーブルのドライブシステムは、その性能と耐久性を明らかにします。当社のシェーカーでは、ヘビーデューティ、三軸偏心、三軸カウンターバランスの駆動メカニズムを使用しています。三軸偏心ドライブは重い負荷に対応し、三軸カウンターバランスドライブはアンバランスな負荷に対応します。どちらのシステムも、経時的に均一で信頼性の高い動作を実現できます。
10年間のドライブ保証で、シェーカーの性能に自信を持ってお使いください
すべてのシェーカーには考慮すべき重量制限がありますが、シェーカーのパフォーマンスは、特に重い負荷とアンバランスな負荷で長期にわたって均一な揺れと動作を維持する能力によってより適切に測定される場合があります。私たちは、10年間の完全保証でドライブシステムをバックアップします。
多様な軌道、速度、温度範囲
すべてのアプリケーションに理想的な軌道サイズ、回転速度、最適で一貫した結果を得るための温度要件があります。当社のオービタルシェーカーは、正確な性能制御を備えているため、実験に最適な仕様を達成できます。耐久性の高いドライブシステムは、さまざまな軌道サイズに加えて、幅広い温度および速度機能を提供します。
優れた操作性
当社のシェーカーには、明るく直感的なコントロール、手が届きやすくクリーニングが容易な表面など、人間工学に基づいた機能が含まれており、利用者より高く評価されています。また、貴重なラボスペースを節約しながら、容量を最大にするのに役立つ静かな運転やさまざまなサイズおよび構成は、より良いラボ環境にも貢献します。
Thermo Scientificシェーカーは、タッチスクリーンコントロールを含む高度なユーザーインターフェースを使用しています(Solarisモデルで利用可能)。フルカラーのタッチスクリーンディスプレイにより、遠くからでも速度とランタイムを同時に明確に表示できます。また、アラート、アラーム、およびインタラクションログの履歴監視機能も備えているため、作業のセキュリティと再現性が向上します。Solarisオービタルシェイカーを使用すると、設定・ラン・作業履歴の監視をワンタッチで行うことができます。グラフ機能により、動作の履歴をモニターできます。
当社のシェーカーには、明るく直感的なコントロール、手が届きやすくクリーニングが容易な表面など、人間工学に基づいた機能が含まれており、利用者より高く評価されています。また、貴重なラボスペースを節約しながら、容量を最大にするのに役立つ静かな運転やさまざまなサイズおよび構成は、より良いラボ環境にも貢献します。
クリーニングとメンテナンスが容易
当社のオービタルシェーカーは、取り外しが容易なプラットフォーム、アクセス可能な内部スペース、丸みを帯びたコーナーを備えており、迅速かつ簡単に清掃できます。革新設計により、モーターと駆動機構を保護しながら、メンテナンス要件を低減し、より長い耐用年数を実現します。
実験室スペースを最小にし、シェーカー機能を最大にします
当社のオービタルシェーカーは、ラボの貴重なスペースを尊重するように設計されています。卓上スペースでも床面積でも、当社のシェーカーは設置面積を最小限に抑えながら最大容量を確保します。また、さまざまなアクセサリーを使用して、汎用性と柔軟性を充分に実現するように設計されています。
より環境的に持続可能
当社は、私たちの住む世界をより健康で、より清潔で、より安全な場所にするための製品を設計することに努めています。当社のコールドオービタルシェーカーは、環境に優しい冷媒と高度なペルチェ冷却技術を使用しており、エネルギー効率を実現し、ラボに環境により優しい選択肢を提供します。
安心の耐久性
研究が展開するにつれて、ラボのニーズも変化します。当社のオービタルシェーカー装置は、お客様の成長するニーズに対応できます。お客様の研究要件にかかわらず、作業に適したシェーカーをご用意しています。 
最大稼働時間をサポート
サーモフィッシャーサイエンティフィックは科学に貢献する世界的リーダーとして、高度なトレーニングを受けた、世界中で2,000人を超えるUnity® Lab Services技術担当者によるサポートを整えています。当社は50年以上にわたりお客様をサポートしてきました。当社のエンジニアは当社が提供する機器の動作および保守に関して平均18年の経験を有しています。
">