オービタルシェーカー用の多様なアクセサリー製品ラインをご覧ください。プラットフォーム、マット、クランプ、チューブラック、およびプレートホルダーなどがあります。
オービタルシェーカー用プラットフォームは、さまざまなサイズとタイプのラボウェア製品を1つの表面で一緒に使用することができるため、柔軟性が向上します。さらに、マルチレベルプラットフォームはシェーカーの容量を増やすことができます。プラットフォームはモデル固有であり、容量を最大化するためにプリインストールされたクランプを装備することができます。
滑り止め接着マットは、さまざまなチューブラック、フラスコ、マルチウェルプレート、洗浄容器などをオービタルシェーカープラットフォームに固定できます。Thermo Scientific接着マットを適切に使用し、清潔に保ち、指定された容量と速度で使用すると、柔軟で便利で使いやすい代替品として、あらゆるオービタルシェーカーにさまざまな容器を取り付けることができます。
信頼性が高く、取り付けが簡単なクランプで、あらゆるタイプの容器を安定させます。クランプはオービタルシェーカーに正確にフィットするように設計されており、さまざまな形状とサイズの製品があるため、ほぼすべてのラボウェア製品に適合します。
Thermo Scientificチューブラックおよびチューブホルダーにより利便性が向上し、直径10~30 mmのテストチューブに対応します。 これらのラックは卓越した柔軟性を提供し、任意の角度に設置できるため、サンプルのエアレーションを向上させます。
Thermo Scientificマイクロプレートラックインサートを使用することにより、ラボの効率を最大化できます。インサートを使用することで、シェーカーテーブルで一度に複数のマイクロウェルプレートを振ることができます。究極の柔軟性を実現するためのこれらのマイクロプレートラックインサートは、ハイスループットラボに最適な選択肢です。