">
細胞培養ワークフローを最適化する関連製品
Thermo Scientific CO2耐性シェーカー、生物学的安全キャビネット、遠心分離機、およびThermo Scientific Nunc細胞培養用製品は、細胞培養ラボに不可欠な製品です。
CO₂耐性シェーカー
信頼性の高い24時間稼働を実現CO2インキュベーター内や、CO2耐性シェーカーを備えた卓上での柔軟な使用に最適です。磁力を介したオービタルシェイキングによりベルト交換が不要になり、設置面積が小さいためCO2インキュベーターでの使用に最適です。機械部品は、最大20%のCO2および95%の湿度条件から保護するために特別に処理されています。LEDディスプレイ付きの使いやすい外部コントロールボックスは、チャンバードアを開けることなく簡単に調節できます
生物学的安全キャビネット
Thermo Scientific生物学的安全キャビネット(BSC)は、人間工学に基づいたエネルギー効率の高い設計で、認証済みの性能と保護を提供します。当社のBSCにはデュアルDCモーターなどの高度な機能が搭載されており、キャビネットの流入と下降流の気流速度をリアルタイムで自動調整し、お客様と貴重な培養をより確実に保護します。デジタルエアフロー検証(DAVe)を通じて、規格外条件に警告シグナルが発せられるため、より確かな安心を得られます。
遠心分離機
回収と分離は細胞培養プロセスの重要なステップであるため、ラボ用遠心分離機の要件とアプリケーションの技術仕様を考慮することが重要です。適切な速度と遠心力の選択から遠心分離の最新トレンドの探索に至るまで、当社はお客様のあらゆる処理ニーズに応える幅広いThermo Scientific遠心分離機と革新的なローターを提供しています。
細胞培養フラスコおよびディッシュ
Thermo Scientific Nunc細胞培養容器は、一貫性、再現性、および適切な細胞の健康状態を実現するように設計されており、組織培養フラスコに必要な表面および付属オプションを備えています。細胞培養フラスコには培養エリアが25 cm2~500 cm2までさまざまなサイズがあり、お客様それぞれのアプリケーションおよび細胞タイプに適した細胞培養表面修飾をご用意しています。
Smart-Vue Proワイヤレスモニタリングシステム
Thermo Scientificワイヤレスモニタリングソリューションは、安心をもたらすために設計されています。最先端のワイヤレスモニタリングシステムは、重要な装置のパラメーターの監視、保護、データロギングを行います。停電や機械的な故障が発生しても直ちに通知されるので、安心してご利用になれます。Thermo Scientific ™ Smart-Vue ™ Proシステムは、温度、相対湿度、およびCO₂をリアルタイムでモニタリングするリモートモニタリングソリューションです。
細胞培養ワークフロー
サンプル調製から保存まで、当社がお客様の細胞培養アプリケーションをサポートできるすべての製品とステップをご確認ください。
">