">
インキュベーターの機能性と汎用性を強化します
Thermo Scientific CO2インキュベーターは、お客様のニーズに最適な新しい機器を実現するためのさまざまなオプションを提供します。ご購入になる当社のインキュベーターアクセサリーは、当社の機器と同様に高品質で製造され、お使いのモデルとシームレスに動作する設計です。
OPC UAゲートウェイ
Heracell VIOS 160i/250iおよびForma Steri-Cycle i160/i250 CO2インキュベーターアクセサリーで、Open Platform Communication Unified Architecture(OPC UA)に従った統合が可能になります。OPC UAは、さまざまなデバイスやソフトウェアシステム、アプリケーション間のデバイス間通信や情報統合を実現するための、プラットフォームに依存しないオープンな産業用規格です。利用可能なゲートウェイアクセサリーを使用することで、Heracell VIOS/Forma Steri-Cycleモデルを分散制御システムに接続し、リアルタイムデータや過去のデータ交換が可能になります。
接続の利点:
  • 21 CFR Part 11への準拠およびGMPのニーズ
  • データトレーサビリティの強化による監査要求事項のサポート
  • サンプルの保護、ワークフローの効率化、資産およびコストの最適化、規制準拠のためにリアルタイムで動作をモニタリング。
本アクセサリーは、磁気ストリップを用いてインキュベーターの背面に簡単に取り付けることができます。ゲートウェイアクセサリーキットには、ゲートウェイデバイス、USB 2.0ケーブルUSB-A - USB-Bコネクタ、100-240V電源が付属しています。CO2インキュベーターを1つ接続するごとにキットが1つ必要です。
棚およびトレイ
大型の培養容器に対応したシェルフシステム
Thermo Scientific CultiMaxxシェルフシステムは、特殊な大容量の細胞培養容器に対応した収納力とアクセスの良さを備えています。
本システムはステンレス製で、当社最大級のCO₂インキュベーターモデル用に設計され、アクセサリーとして注文できます。また、お客様ご自身でも簡単に設置できます。 
G-Rex®バイオリアクター向けのCultiMaxxシステム
CultiMaxxシェルフシステムは、1つのインキュベーターに最大10台のG-Rex®500M-CSバイオリアクターを収納でき、標準的なシェルフと比較して150%の収納力を備えています。   Heracell VIOS/Vios CRおよびForma Steri-Cycle(CR)CO₂インキュベーターの250i/i250モデルに対応しています。
Nunc Cell Factoryシステム向けの4段式CultiMaxxシステム
Nunc Cell Factoryシステム向けのCultiMaxxシェルフシステムは互い違いの4段式で、VIOS/Vios CRおよびSteri-Cycle(CR)モデルでは最大10個、Forma Steri-Cult CO₂インキュベーター(322Lモデル)では最大15ユニットに容易にアクセスできます。
Nunc Cell Factoryシステム向けの10段または13段式CultiMaxxシステム
Nunc Cell Factoryシステム向けのステンレス製CultiMaxxシェルフは10段または13段式で、VIOS/Vios CRおよびForma Steri-Cycleモデルでは1段ごとに最大6個、Forma Steri-Cult CO₂インキュベーターでは最大9個に容易にアクセスできます。
さまざまなインキュベーターモデルに対応したさらに多様なシェルフおよびアクセサリーをご用意しています
交換用シェルフ
インキュベーターに関する交換用の棚、ウォーターパン、トレイをご用意しており、スペースを最大限に活用できます。ステンレス製または銅製から選べます。オプションで強化型もご利用になれます。
滑らかで簡単な操作
簡単なグライドシェルフシステムにより、滑らかな操作と棚の安定性が得られます。
HEPAフィルター
チャンバー内のHEPAエアーフィルトレーションシステムは、インキュベーター内のISO Class 5クリーンルーム条件で60秒ごとにチャンバー容量全体を連続的にろ過します。これらのフィルターは、最適な性能を得るために毎年交換する必要があります。交換用フィルターはオンラインでご注文になれます。
サポートスタンド
サポートスタンドはCO2インキュベーターの移動性を高め、培養条件を改善し、メンテナンスの容易さ、人間工学、およびラボの洗浄を改善します。デュアルホイール、スイベル式ロックキャスター、レベリングフット、さまざまな高さの頑丈な粉体コーティング済みスチール製ベースをご用意しています。
スタッキングアダプター
CO2インキュベーターをスタッキングして、ラボのスペースを最大限に活用できます。取り付けが簡単なアダプターにより、スタッキング式インキュベーターの安定性が得られ、キャビネットを損傷から保護します。
セルローラーシステム
CO2インキュベーター用に設計されたセルローラーシステムを使用することで、さまざまなローラー培養ボトルを用いて単層細胞培養を作成できます。セルローラーシステムは、5層の追加装置、強化フロアランプ、回転アラーム、およびバッテリーバックアップで拡張できます。
セルロッカーチャンバー
個々のThermo Scientificセルロッカーチャンバーは、細胞種やさまざまなプロジェクトの隔離に役立ち、貴重な培養物の保護を強化します。各セルロッカーチャンバーには、空気循環を可能にする0.2 µmのメンブレンフィルターが2つ付いています。フィルターは微生物汚染物質を排除し、T-75の細胞培養フラスコ9個、6ウェルプレート20個、または各24個の96ウェルプレートを収納できます。
Aqua-Tec水質保持用セル
Thermo Scientific Aqua-Tec水質保持用セル※は、微生物汚染を防ぐためにCO2インキュベーターおよびウォーターバスのウォーターリザーバーで使用する消耗品です。取り扱いが安全で、廃棄に特別なプロトコルは不要で、実質的にメンテナンス不要の微生物保護を実現します。
※下記の国でのみご利用になれます:ドイツ、フランス、英国、アイルランド、スイス、オーストリア、スウェーデン、アイスランド
">