Simple, flexible, and reliable
CO2耐湿型シェーカー
浮遊培養やスケールアップ培養をおこなう際、従来のCO2インキュベーターを使用します。CO2耐湿型シェーカーは、従来のCO2インキュベーター内における細胞の健康状態を最大化するのに最適で、スペースを節約し、信頼性の高い24時間運転を実現します。
信頼性
密閉された電子機器と実証済みのメカニズム技術により、熱放散を最小限に抑え、CO2チャンバー内の条件に影響を与えず、細胞が増殖することを保証します。
簡易性
CO2耐湿型シェーカーは、インキュベーターから簡単に取り出せてクリーニングと消毒を容易にし、培養物を不要な汚染から保護し、マルチタスクの細胞培養ラボでの使用を容易にします。
柔軟性
柔軟性により、CO2インキュベーターからベンチトップ、さらにマイクロバイオロジカルインキュベーターに移行し、哺乳類浮遊細胞、昆虫細胞、細菌、真菌、またはその他の細胞種を培養でき、価値と汎用性を最大限に高めることができます。
クイックリンク
CO2耐湿型シェーカーを選ぶ
CO2耐湿型シェーカー 軌道径:3 mm | CO2耐湿型シェーカー 軌道径:19 mm | MaxQ 416シェーカー | |
![]() | ![]() | ![]() | |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |
最大容器サイズ | 5 L三角フラスコ | 5 L三角フラスコ | 6 L三角フラスコ |
利用可能なプラットフォーム | 35.8 x 30 cm 45.7 x 45.7 cm | 35.8 x 30 cm 45.7 x 45.7 cm | 45.7 x 45.7 cm 45.7 x 61 cm |
スピード | 30~600 rpm | 30~300 rpm | 25~525 rpm |
環境 温度 範囲 | 4~60℃ | 4~60℃ | 4~40℃ |
湿度制限 | 20%~95% | 20%~95% | 50%~80% |
外寸 (高さx幅x奥行き) | 3.8 x 14.2 x 11.8 in. (9.7 x 36 x 30 cm) | 3.8 x 14.2 x 11.8 in. (9.7 x 36 x 30 cm) | 7.8 x 30.5 x 26 in. (19.8 x 77.5 x 66 cm) |
オービット | 0.118 in.(0.3 cm) | 0.75 in.(1.9 cm) | 1 in.(2.5 cm) |
許容重量 | 22 lbs(10 kg)※ | 13 lb(6 kg) | 71 lb(32 kg) |
データ出力 | 4~20 mA | 4~20 mA | NA |
アクセサリー | プラットフォームとクランプ › テストチューブラック › プラグとアクセサリー › | プラットフォームとクランプ › テストチューブラック › プラグとアクセサリー › | プラットフォームとクランプ › テストチューブラック › アクセサリー › |
※<150 rpm時の最大許容量
CO2耐湿型シェーカーを最適化します
さまざまなプラットフォームやホルダータイプのラボウェアを組み合わせることで、効率と生産性を最大限に高め、お客様固有のニーズに合わせてシェーカーを本当の意味でカスタマイズできます。移動 ›
当社のCO2インキュベーター内におけるシェーカー最大容量
Thermo Scientific CO2インキュベーターおよび環境チャンバーは、Thermo Scientific CO2耐湿型シェーカーとの組み合わせに最適で、1つのシステムで静置培養を継続しながら、浮遊培養をスケールアップする柔軟性を備えています。
CO2耐湿型シェーカー(35.8 x 30センチプラットフォーム)の許容量
CO2インキュベーター | シェーカー最大数 | 500 mLフラスコ最大数 | 棚の寸法 | 棚あたりの荷重限界 |
---|---|---|---|---|
Forma 310ダイレクトヒートCO2インキュベーター | 1 | 9 | 470 x 470 mm | 16 kgスライドイン/アウト時 |
FormaステリサイクルCO2インキュベーター | 1 | 9 | 470 x 470 mm | 16 kgスライドイン/アウト時 |
FormaシリーズII 3110ウォータージャケット付きCO2インキュベーター | 1 | 9 | 470 x 470 mm | 13.6 kgスライドイン/アウト時 |
大容量リーチインCO2インキュベーター | 8ユニット、各棚に4個 | 72 | 777 X 655 mm | 90 kg固定補強棚※(1900005) |
Heracell 150i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 9 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell 150i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 9 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 160i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 9 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 160i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 9 | 423 x 465 m | 10 kg |
Heracell 240i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 18 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell 240i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 18 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 250i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 18 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 250i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 18 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Thermo Scientific Forma 3940シリーズ環境チャンバー | 3 | 48 | 656 x 777 mm | 90 kg固定補強棚※(1900005) |
CO2耐湿型シェーカー(45.7 x 45.7 cmプラットフォーム)の容量:
CO2インキュベーター | シェーカー最大数 | 500 mLフラスコ最大数 | 棚の寸法 | 棚あたりの荷重限界 |
---|---|---|---|---|
Forma 310ダイレクトヒートCO2インキュベーター | 0 | 0 | 470 x 470 mm | 16 kgスライドイン/アウト時 |
FormaステリサイクルCO2インキュベーター | 0 | 0 | 470 x 470 mm | 16 kgスライドイン/アウト時 |
FormaシリーズII 3110ウォータージャケット付きCO2インキュベーター | 0 | 0 | 470 x 470 mm | 13.6 kgスライドイン/アウト時 |
大容量リーチインCO2インキュベーター | 8ユニット、各棚に4個 | 80 | 777 X 655 mm | 90 kg固定補強棚※(1900005) |
Heracell 150i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 0 | 0 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell 150i CO2インキュベーター - 銅製 | 0 | 0 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 160i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 0 | 0 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 160i CO2インキュベーター - 銅製 | 0 | 0 | 423 x 465 m | 10 kg |
Heracell 240i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 10 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell 240i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 10 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 250i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 10 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 250i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 10 | 560 x 500 mm | 10 kg |
※インキュベーターや環境チャンバーの中には、シェーカーの重量を支えるために強化された棚が必要なものもあります。詳細については、ご使用のインキュベーターに示されている棚あたりの負荷限度を参照するか、販売代理店にお問い合わせください。
MaxQ 416 HPシェーカーを使用した場合の容量
CO2インキュベーター | シェーカー最大数 | 500 mLフラスコ最大数 | 棚の寸法 | 棚あたりの荷重限界 |
---|---|---|---|---|
Thermo Scientific大容量リーチインCO2インキュベーター | 2 | 48 | 777 X 655 mm | 90 kg固定補強棚※(1900005) |
Thermo Scientific Forma 3960シリーズ環境チャンバー | 3 | 48 | 656 x 777 mm | 90 kg固定補強棚※(1900005) |
CO2耐湿型シェーカー(35.8 x 30センチプラットフォーム)の許容量
CO2インキュベーター | シェーカー最大数 | 500 mLフラスコ最大数 | 棚の寸法 | 棚あたりの荷重限界 |
---|---|---|---|---|
Forma 310ダイレクトヒートCO2インキュベーター | 1 | 9 | 470 x 470 mm | 16 kgスライドイン/アウト時 |
FormaステリサイクルCO2インキュベーター | 1 | 9 | 470 x 470 mm | 16 kgスライドイン/アウト時 |
FormaシリーズII 3110ウォータージャケット付きCO2インキュベーター | 1 | 9 | 470 x 470 mm | 13.6 kgスライドイン/アウト時 |
大容量リーチインCO2インキュベーター | 8ユニット、各棚に4個 | 72 | 777 X 655 mm | 90 kg固定補強棚※(1900005) |
Heracell 150i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 9 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell 150i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 9 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 160i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 9 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 160i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 9 | 423 x 465 m | 10 kg |
Heracell 240i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 18 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell 240i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 18 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 250i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 18 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 250i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 18 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Thermo Scientific Forma 3940シリーズ環境チャンバー | 3 | 48 | 656 x 777 mm | 90 kg固定補強棚※(1900005) |
CO2耐湿型シェーカー(45.7 x 45.7 cmプラットフォーム)の容量:
CO2インキュベーター | シェーカー最大数 | 500 mLフラスコ最大数 | 棚の寸法 | 棚あたりの荷重限界 |
---|---|---|---|---|
Forma 310ダイレクトヒートCO2インキュベーター | 0 | 0 | 470 x 470 mm | 16 kgスライドイン/アウト時 |
FormaステリサイクルCO2インキュベーター | 0 | 0 | 470 x 470 mm | 16 kgスライドイン/アウト時 |
FormaシリーズII 3110ウォータージャケット付きCO2インキュベーター | 0 | 0 | 470 x 470 mm | 13.6 kgスライドイン/アウト時 |
大容量リーチインCO2インキュベーター | 8ユニット、各棚に4個 | 80 | 777 X 655 mm | 90 kg固定補強棚※(1900005) |
Heracell 150i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 0 | 0 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell 150i CO2インキュベーター - 銅製 | 0 | 0 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 160i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 0 | 0 | 423 x 465 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 160i CO2インキュベーター - 銅製 | 0 | 0 | 423 x 465 m | 10 kg |
Heracell 240i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 10 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell 240i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 10 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 250i CO2インキュベーター - ステンレス製 | 1 | 10 | 560 x 500 mm | 10 kg |
Heracell VIOS 250i CO2インキュベーター - 銅製 | 1 | 10 | 560 x 500 mm | 10 kg |
※インキュベーターや環境チャンバーの中には、シェーカーの重量を支えるために強化された棚が必要なものもあります。詳細については、ご使用のインキュベーターに示されている棚あたりの負荷限度を参照するか、販売代理店にお問い合わせください。
MaxQ 416 HPシェーカーを使用した場合の容量
CO2インキュベーター | シェーカー最大数 | 500 mLフラスコ最大数 | 棚の寸法 | 棚あたりの荷重限界 |
---|---|---|---|---|
Thermo Scientific大容量リーチインCO2インキュベーター | 2 | 48 | 777 X 655 mm | 90 kg固定補強棚※(1900005) |
Thermo Scientific Forma 3960シリーズ環境チャンバー | 3 | 48 | 656 x 777 mm | 90 kg固定補強棚※(1900005) |
CO2耐湿型シェーカーのカタログ
細胞培養は実証済みの信頼できるソリューションにお任せください
当社のCO2耐湿型オービタルシェーカーは、信頼性の高い24時間連続運転が可能で、作業環境内で細胞を活発な状態に維持するのに最適です。
スマートノート:CO2耐湿型シェーカーと専用のインキュベーションCO2シェーカーの比較
当社のCO2シェイキングシェーカーは、専用のCO2シェイキングインキュベーターと比較して、培養の柔軟性、信頼性、使いやすさに優れており、細胞培養ラボのマルチタスク処理に適しています。CO2耐湿型シェーカーは、一体型シェイキングインキュベーターとは異なり、インキュベーターから簡単に取り出すことができるため、クリーニングや消毒が簡単で、培養物を望ましくない汚染から防ぐことができます。
- Unity Lab Services
当社の専門家によるサービスチーム、サポートプランに関する情報、部品および消耗品のリソース、および分析装置に関するその他のサービスにアクセスできます。