ウイルスDNAの抽出においては、特に収量および検出感度に関して特有の課題が存在します。 希釈度の非常に高い溶液または、無細胞サンプルからウイルス粒子を捕獲し溶解することが、第一の困難な課題です。 Lifetechnologiesでは、複数のフォーマットにて幅広いサンプル種類から最高の収量、純度、完全のウイルスDNAを抽出できるシステムを開発しています。
- ウイルスRNA/DNAの精製および検出用製品に関する詳細はこちら
Viral DNA purification from a variety of sample types
High-throughput recovery low abundance of viral DNA | Viral DNA purification from a variety of sample types | 少量のサンプルからウイルスDNAを安定的収量にてに回収できる | |||
---|---|---|---|---|---|
Starting Material | 200uL cell free sample | 50 - 300 uL | 500 μLの無細胞サンプル | ||
サンプルタイプ | Plasma, serum, cerebrospinal fluid | Plasma, serum, whole blood, swabs, feces, ear notches, semen, oral fluid, InPouch™ cultures | Plasma, serum, cerebrospinal fluid | ||
プロトコル時間 | 30 min.@ | 45 min.@ | 45 min.@ | ||
単離技術 | Silica Plate | 磁気ビーズを使用した拡張性と柔軟性の高いフォーマット | 高速で使いやすいシリカ カラム | ||
ハイスループット対応 | ![]() | ![]() | |||
Number of Preps | 384 | 480 | 50 | ||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |
リソース | |
その他の製品 DNAおよびRNA抽出用製品に加えて、Life Technologiesでは組織および培養細胞のゲノムDNAの解析および定量のための製品およびProtocolを提供しております。 | カタログ
|
研究目的の使用のみとなっております。 診断にはご使用になれません。